Sequenzierung der nächsten Generation
Der Begriff „Next-Generation-Sequenzierung“ (NGS) umfasst im weiteren Sinne mehrere verwandte Technologien, die eine massiv-parallele oder tiefgehende Sequenzierungsabdeckung für eine ausgewählte Region oder das gesamte Genom eines Organismus ermöglichen. Sequenzierungstechnologien, die für die genomische Forschung von zentraler Bedeutung sind, gibt es bereits seit Jahrzehnten. Die kontinuierliche Weiterentwicklung von NGS sowie von Technologien zur massiv-parallelen DNA- und RNA-Sequenzierung hat Forschern jedoch eine immer umfassendere genomweite Sequenzierungsabdeckung und verbesserte Datenanalysewerkzeuge beschert, während die Kosten gleichzeitig rapide gesunken sind. Die Anwendungsbereiche von NGS gehen über die Gesamtgenomanalyse hinaus, da die Technologie erhebliche Auswirkungen sowohl auf die jüngsten Fortschritte in der Grundlagenforschung der Genomik als auch auf die Krankheitsforschung hat.
Empfohlene Kategorien
Agarose-Bioreagenzien sind für Anwendungen in der Zellkultur und Molekularbiologie konzipiert und bieten gebrauchsfertige Agarose-Gele für die RNA-/DNA-Elektrophorese.
Umfassende Analyse des Darmmikrobioms: Entdecken Sie eine ganzheitliche Lösung, die Probenvorbereitung, Sequenzierung, Bioinformatik und Statistik umfasst. Von 16S bis WGS.
Überblick über NGS-Methoden
Während sich die Methodik und die Reagenzien für NGS ständig weiterentwickeln, stehen Forschern mittlerweile zahlreiche NGS-Systeme zur Verfügung. Häufig verwendete Plattformen umfassen mehrere entscheidende Schritte im NGS-Workflow, darunter die Proben- oder Bibliotheksvorbereitung, die Clusterbildung, die Sequenzierung und die Datenanalyse. Die Probenvorbereitung umfasst in der Regel entweder eine DNA-Amplifikation oder die Zugabe von Sequenzlinkern bzw. Adaptoren. Die Clusterbildung für jede DNA-Sequenz erfolgt, wenn die DNA mit dem kovalent gebundenen Linker an eine feste Oberfläche hybridisiert, um eine Bridge-PCR-Amplifikation durchzuführen, oder durch alternative Methoden wie die Emulsions-PCR. Darüber hinaus gibt es viele DNA-Sequenzierungsmethoden, darunter die Sequenzierung durch Ligation, die Sequenzierung durch Synthese, die Pyrosequenzierung und die Ionen-Halbleiter-Sequenzierung. Jedes Sequenzierungsverfahren umfasst unterschiedliche Reaktionsschritte und chemische Verfahren, die letztlich die Länge jeder Sequenz (Leselänge), die Fehlerrate und die Reagenzienkosten bestimmen.
Analytische Ansätze für die NGS-Datenanalyse
Ein abschließender Bestandteil aller NGS-Workflows ist der entscheidende Schritt der Datenanalyse, der nach der Sequenzierung erfolgt. Während jede NGS-Plattform und jeder Workflow eine enorme Menge an digitalen Informationen erzeugt, die auf Computern erfasst werden, muss der Rohdatensatz von Bioinformatikern mithilfe einer stetig wachsenden Anzahl von Analysewerkzeugen für das Read-Alignment und das Mapping analysiert werden, wie beispielsweise Bowtie, Galaxy und viele andere. Viele der Entwicklungen im Bereich der NGS-Technologien sind aus der Verschmelzung zahlreicher wissenschaftlicher Disziplinen hervorgegangen, um die Analyse und Interpretation solch großer Datensätze zu entwickeln und zu optimieren. Je nach den spezifischen Anwendungsanforderungen sind Forscher nun in der Lage, diese leistungsstarken Werkzeuge zu nutzen, um ganze Genome, Exome oder Transkriptome für Grundlagen- und Krankheitsforschungsstudien zu sequenzieren.
Nutzen Sie unsere Dokumentensuche, um Datenblätter, Zertifikate und technische Unterlagen zu finden.
Verwandte Artikel
- Regardless of next-generation sequencing (NGS) platform, universal and index adapter sequences are required for the proper assembly of sample fragments.
- MISSION siRNA Negative Controls ensure mRNA knockdown efficiency baseline; tested in human, rat, and mouse cells, designed without gene homology.
- MISSION Positive Control siRNA, validated for siRNA silencing experiments, saves time in gene silencing research.
- Improve NGS performance and reliability by optimizing water quality at every step of the workflow, from fragmentation to cleaning to sequencing.
- Alle anzeigen (19)
Zugehörige Protokolle
- Als Hybridisierung wird das Erhitzen und Abkühlen zweier einzelsträngiger Oligonukleotide mit komplementären Sequenzen bezeichnet.
- SeqPlex DNA Amplification Kit enables NGS from small or degraded DNA quantities for whole genome amplification.
- The SeqPlex RNA Amplification kit provides a method for amplification of total RNA or isolated mRNA prior to entry into the workflows of the commonly used deep sequencing platforms.
- GenomePlex® is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative amplification of genomic DNA
- WTA2, a Whole Transcriptome Amplification (WTA) method, allows for representative amplification of nanogram quantities of total RNA in less than 4 hours without 3-bias
- Alle anzeigen (6)
Weitere Artikel und Protokolle finden
Wie können wir Ihnen helfen?
Bei Fragen reichen Sie bitte eine Supportanfrage ein
oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice:
E-Mail an custserv@sial.com
oder telefonisch unter +1 (800) 244-1173
Zusätzliche Unterstützung
- Chromatogramm-Suche
Nutzen Sie die Chromatogramm-Suche, um unbekannte Verbindungen in Ihrer Probe zu identifizieren.
- Rechner & Apps
Web Toolbox – Forschungswerkzeuge und -ressourcen für die analytische Chemie, die Biowissenschaften, die chemische Synthese und die Materialwissenschaften.
- Kundendienstanfrage
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- Häufig gestellte Fragen
In unseren häufig gestellten Fragen finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen.