Festkörpersynthese
Die Festkörpersynthese, auch als keramisches Verfahren bekannt, wird häufig eingesetzt, um aus festen Ausgangsmaterialien eine chemische Reaktion auszulösen, bei der ein neuer Feststoff mit einer genau definierten Struktur entsteht. Zu den Endprodukten zählen polykristalline Materialien, Einkristalle, Gläser und Dünnschichtmaterialien, die in großem Umfang für Anwendungen in den Bereichen Energie und Elektronik genutzt werden.
Feinkörnige Metallverbindungen werden gemischt, pelletiert und für einen bestimmten Zeitraum bei einer kontrollierten Temperatur erhitzt. Einige Metallverbindungen, wie beispielsweise Metalloxide oder -salze, erfordern extreme Bedingungen wie hohe Temperaturen und hohen Druck, um Reaktionen in einem geschmolzenen Flussmittel oder einer schnell kondensierenden Dampfphase auszulösen. Dieser Prozess wird oft als „Shake-and-Bake“- oder „Heat-and-Beat“-Chemie bezeichnet.
Empfohlene Kategorien
Wir bieten ein breites Sortiment an hochreinen Salzen an, darunter Nitrate, Oxalate, Halogenide, Sulfate, Carbonate und Acetate, die sowohl in wasserfreier als auch in hydratisierter Form erhältlich sind.
Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an hochreinen Metallen und Legierungen in verschiedenen Zusammensetzungen und Partikelgrößen an, die auch speziell auf Ihre Forschungs- und Produktionsanwendungen zugeschnitten werden können.
Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an hochreinen Oxiden und Keramiken an, die mit speziellen Synthese- und Reinigungsverfahren hergestellt werden und sich durch unterschiedliche Partikelgrößen auszeichnen.
Wir bieten ein umfassendes Portfolio an anorganischen und metallischen Nanomaterialien, funktionalisierten Nanopartikeln und Nanomaterial-Kits für Ihre Forschungszwecke.
Die Charakterisierung der Reaktionsgeschwindigkeit bei der Festphasensynthese ist von besonderer Bedeutung. Festphasenreaktionen müssen vollständig ablaufen, da die Möglichkeiten zur Reinigung der gebildeten Feststoffe stark eingeschränkt sind. Die Geschwindigkeit der Festphasenreaktion hängt von den Reaktionsbedingungen ab, darunter die strukturellen Eigenschaften, die Form und die Oberfläche der Reaktanten, die Diffusionsgeschwindigkeit sowie die thermodynamischen Eigenschaften im Zusammenhang mit der Keimbildung und der Reaktion. Die chemischen und physikalischen Eigenschaften der Endprodukte werden durch die chemischen Ausgangsstoffe und die Herstellungsverfahren bestimmt.
Moderne Herstellungsverfahren für Festkörper beschränken sich nicht auf Varianten der Keramikmethode. Bei der Festkörpermetathese werden Reaktionen von Metallverbindungen durch eine Energiequelle (z. B. Flamme, Kugelmühle) initiiert und durch die bei der Bildung von Produkten und Nebenprodukten freigesetzte Wärme fortgesetzt. Sol-Gel-Verfahren nutzen eine konzentrierte oder kolloidale Lösung (das „Sol“), die nacheinander erhitzt, getrocknet und gealtert wird, um Gele, Beschichtungen und Nanomaterialien zu bilden. Solvothermische Verfahren beinhalten das Erhitzen von Lösungen in einem unter Druck stehenden, geschlossenen Gefäß auf Temperaturen oberhalb des Normalsiedepunkts des gewählten organischen Lösungsmittels; ist das Lösungsmittel Wasser, wird dies als hydrothermisches Verfahren bezeichnet. Viele Synthesemethoden, bei denen ein festes Material entsteht, wie beispielsweise Gasphasenabscheidungen, Interkalation, Einkristallzüchtung und die Synthese von Nanomaterialien, lassen sich der Festkörpersynthese zuordnen.
Nutzen Sie unsere Dokumentensuche, um Datenblätter, Zertifikate und technische Unterlagen zu finden.
Verwandte Artikel
- Review solubility rules for common ionic compounds in water, including calcium carbonate, barium sulfate, and sodium sulfate, using the provided chart.
- Learn how activated carbon is working as a catalyst support and its advantage.
- The three types of magnetic behaviors are paramagnetism where unpaired electrons are random, ferromagnetism where unpaired electrons align, and antiferromagnetism where unpaired electrons align opposite of one another.
- Today, near-room-temperature refrigeration is almost entirely based on a vapor-compression refrigeration cycle.
- Gas sorption analysis aids in materials science and consumer product development.
- Alle anzeigen (33)
Weitere Artikel und Protokolle finden
Wie können wir Ihnen helfen?
Bei Fragen reichen Sie bitte eine Supportanfrage ein
oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice:
E-Mail an custserv@sial.com
oder telefonisch unter +1 (800) 244-1173
Zusätzliche Unterstützung
- Chromatogramm-Suche
Nutzen Sie die Chromatogramm-Suche, um unbekannte Verbindungen in Ihrer Probe zu identifizieren.
- Rechner & Apps
Web Toolbox – Forschungswerkzeuge und -ressourcen für die analytische Chemie, die Biowissenschaften, die chemische Synthese und die Materialwissenschaften.
- Kundendienstanfrage
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- Häufig gestellte Fragen
In unseren häufig gestellten Fragen finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen.