Gewebezüchtung
Tissue Engineering und regenerative Medizin sind interdisziplinäre Fachgebiete, deren Ziel es ist, biologische Ersatzstoffe zu entwickeln, um die Gewebefunktion wiederherzustellen, zu erhalten, zu verbessern oder erkranktes und geschädigtes Gewebe zu ersetzen. Sowohl Hartgewebe (z. B. Knochen, Knorpel) als auch Weichgewebe (z. B. Haut, Herzklappen) können mittels Tissue Engineering hergestellt werden. Zellen, Gerüste und wachstumsfördernde Signale sind drei Schlüsselkomponenten für die Herstellung von Gewebeersatzmaterialien. Während beim Tissue Engineering Gewebe in vitro kultiviert wird, kombiniert die regenerative Medizin das Tissue Engineering mit anderen Strategien, darunter zellbasierte Therapie, Gentherapie und Immunmodulation, um eine Geweberegeneration in vivo zu induzieren. Biomimetische Gewebekonstrukte werden zudem als In-vitro-Modelle für das Wirkstoffscreening und die Modellierung von Krankheiten entwickelt.
Beim Tissue Engineering wird neues Gewebe im Labor gezüchtet, indem Gerüste, native Gewebezellen und bioaktive Moleküle kombiniert werden, um die biologischen Prozesse des Körpers nachzuahmen.
Empfohlene Kategorien
Entdecken Sie unser Sortiment an Polyethylenglykolen (PEGs) und PEG-Derivaten in einer breiten Palette von Molekulargewichten für alle Ihre Anforderungen und Anwendungen im Bereich der PEGylierung.
Milli-Q®-Systeme bieten innovative Wasseraufbereitungstechnologien, die speziell darauf ausgelegt sind, die Anforderungen der Laborforschung, Nachhaltigkeitsziele und andere wichtige Anforderungen zu erfüllen.
Biokompatible Materialien und Bio-Tinten, die für das 3D-Bioprinting und das Tissue Engineering optimiert sind, gewährleisten eine hohe Druckgenauigkeit und Zellviabilität.
Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an natürlichen und synthetischen biomedizinischen Polymeren mit fortschrittlichen Eigenschaften, die für alle Ihre biomedizinischen Anwendungen geeignet sind.
Gewebegerüste entsprechen den Funktionen der extrazellulären Matrix (ECM) in natürlichem Gewebe. Gewebegerüste bieten den Zellen ein strukturelles und physikalisches Umfeld, in dem sie wachsen, wandern und auf Signale reagieren können; sie verleihen dem entstehenden Gewebe mechanische Eigenschaften und liefern den darin befindlichen Zellen bioaktive Signale zur Regulierung ihrer Aktivität.
Zur Entwicklung von Gewebegerüsten, die die Funktionen der nativen ECM nachahmen, haben sich drei Hauptansätze herausgebildet:
- Das Aussäen von Zellen auf vorgefertigten porösen Gerüsten aus abbaubaren Biomaterialien, darunter dezellularisierte ECM aus allogenen und xenogenen Geweben, natürliche Polymere, Biogläser und synthetische Polymere
- Herstellung von Zellblättern durch Besiedlung von thermoresponsiven, polymerbeschichteten Kulturplatten und Ablösen der Polymerfolie, sobald die Zellen konfluent sind
- Einkapselung von Zellen in eine Hydrogelmatrix aus natürlichen oder synthetischen Polymeren, wie z. B. Bio-Tinten, im 3D-Bioprinting
Nutzen Sie unsere Dokumentensuche, um Datenblätter, Zertifikate und technische Unterlagen zu finden.
Verwandte Artikel
- Find reversible addition–fragmentation chain transfer(RAFT) polymerization process, classes of RAFT agents & applications.
- Three-dimensional printing technology applications range from personal tools to aerospace equipment.
- Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
- Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
- Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
- Alle anzeigen (37)
Weitere Artikel und Protokolle finden
Verwandte Webinare
Entdecken Sie Innovationen im Bereich der Gewebebildung: Hydrogel-Formen, 3D-Bioprinting ausschließlich mit Zellen, 4D-Konstrukte und TissueFab®-Bio-Tinte.
Wie können wir Ihnen helfen?
Bei Fragen reichen Sie bitte eine Supportanfrage
ein oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice:
E-Mail an custserv@sial.com
oder telefonisch unter +1 (800) 244-1173
Zusätzliche Unterstützung
- Chromatogramm-Suche
Nutzen Sie die Chromatogramm-Suche, um unbekannte Verbindungen in Ihrer Probe zu identifizieren.
- Rechner & Apps
Web Toolbox – Forschungswerkzeuge und -ressourcen für die analytische Chemie, die Biowissenschaften, die chemische Synthese und die Materialwissenschaften.
- Kundendienstanfrage
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- Häufig gestellte Fragen
In unseren häufig gestellten Fragen finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen.