Merck
Aseptische Prozesssimulation (APS)
Wissenschaftler bereitet Medienfüllkulturmedien für die Simulation aseptischer Prozesse vor
Die aseptische Prozesssimulation (auch als Media-Fill-Test bekannt) ist ein kritischer mikrobiologischer Test, der durchgeführt wird, um die Leistung eines aseptischen Herstellungsverfahrens zu bewerten, indem das pharmazeutische Produkt oder Getränk durch ein steriles Kulturmedium ersetzt wird. Die aseptische Herstellung ist ein komplexer Prozess, der in der Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie zum Einsatz kommt. Die guten Herstellungspraktiken (GMP) verlangen von Pharma- und Getränkeunternehmen, regelmäßig eine aseptische Prozesssimulation (APS) durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Umweltkontrollen ausreichend sind, um die wesentlichen Anforderungen für die Herstellung eines sterilen Arzneimittels durch aseptische Verarbeitung zu erfüllen. 
Das Nährmedium wird auf der Grundlage der Produktmenge und der Selektivität, Klarheit, Konzentration und Eignung des Mediums für die Sterilisation ausgewählt. Der Test zur Simulation des aseptischen Prozesses sollte den routinemäßigen aseptischen Herstellungsprozess so genau wie möglich nachahmen und alle kritischen nachfolgenden Herstellungsschritte umfassen.
Ausgewählte Kategorien
Drei tragbare MAS-100®-Luftkeimsammler auf einer weißen Oberfläche. MAS-100® Sirius links, MAS-100 VF® in der Mitte und MAS-100 Eco® rechts.
Umweltüberwachung und Simulation aseptischer Prozesse
Entdecken Sie fortschrittliche Lösungen für die Umweltüberwachung und die Simulation aseptischer Prozesse in der pharmazeutischen Herstellung. Stellen Sie die Einhaltung der GMP-Richtlinien mit unseren speziellen Werkzeugen und Medien für Reinräume, Isolatoren und RABS sicher.
Produkte kaufen
Eine weiße Plastikflasche mit blauem Schraubverschluss. Vor der Flasche liegen zwei Haufen einer beigen körnigen Substanz, wahrscheinlich Luria-Agar in fester Form. Der Hintergrund ist einfarbig weiß, wodurch die Gegenstände im Vordergrund besonders hervorgehoben werden.
Mikrobielle Nährböden
Entdecken Sie hochwertige mikrobielle Nährböden. Wählen Sie zwischen dehydrierten oder gebrauchsfertigen Optionen, die den Industriestandards und gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
Produkte kaufen
Eine Auswahl an Verbrauchsmaterialien, Medien und Instrumenten für Sterilitätstests. In der Mitte befindet sich ein Sterilitätstestgerät mit einem digitalen Bildschirm und angeschlossenen Schläuchen. Um das Gerät herum stehen mehrere Flaschen unterschiedlicher Größe, die klare und bernsteinfarbene Flüssigkeiten enthalten. Außerdem sind mehrere Petrischalen mit farbigen Medien in Blau-, Rot- und Klarfarbtönen zu sehen. Auf der rechten Seite des Bildes befindet sich ein Gestell mit Fläschchen mit roten Verschlüssen, die möglicherweise Proben oder Kulturmedien enthalten. Der Hintergrund ist weiß.
Sterilitätsprüfung Verbrauchsmaterialien, Medien und Instrumente
Laborgeräte und Verbrauchsmaterialien für Sterilitätstests in der mikrobiologischen Qualitätskontrolle: Sterilitätstestmedien, Pumpen, Hardware und Zubehör.
Produkte kaufen
Ein Millipore-Mikrobenfiltrationssystem mit zwei Filtereinheiten oben und drei Petrischalen mit kultivierten Proben davor. Das System ist weiß und blau und mit dem Millipore-Logo versehen. Die Petrischalen enthalten farbige Nährböden: einen blauen, einen rosa und einen gelben.
Mikrobielle Filtration
Beschleunigen Sie Ihre Ergebnisse mit schnellen mikrobiellen Tests unter Verwendung unserer kompletten Membranfiltrationssysteme, die bei Bioburden-Tests, Lebensmittel- und Getränkeanalysen sowie mikrobiologischen Tests von Cannabis zum Einsatz kommen.
Produkte kaufen
Verfahren zur Simulation aseptischer Prozesse (APS)
Ein gut konzipiertes APS garantiert die Darstellung aller aseptischen Handhabungen, die während der Produktion durchgeführt werden. Dazu gehören die Vorbereitung und Montage der Produktbehälter, der Transfer der Produktbehälter zum Abfüllbereich und alle Schritte vom Sterilisationsfilter bis zur Produktfreigabe, einschließlich der Verpackung in Fertigproduktbehälter.
Nach der Abfüllung sollten die Fertigproduktbehälter mit Medium zur mikrobiellen Vermehrung inkubiert werden. Bei Behältern mit Kontamination ist nach einer geeigneten Inkubation mit sichtbaren Anzeichen für mikrobielles Wachstum zu rechnen. Alle Schritte, die für die aseptische Herstellung vorgesehen sind, sollten in der Simulation reproduziert werden, einschließlich der Probenahme und Verdünnung des Endprodukts. APS wird auch von einer Oberflächen- und Luftüberwachung im kritischen Produktionsbereich begleitet.
Nährmedien für die aseptische Prozesssimulation (APS)
Die in APS verwendeten Nährmedien sollten das Wachstum einer Vielzahl von Mikroorganismen unterstützen, darunter aerobe Bakterien, Hefen und Schimmelpilze (nicht-selektives Medium). Sojabohnen-Kasein-Digest-Medium (SCDM), auch bekannt als Trypton-Soja-Bouillon (TSB), ist aufgrund seiner geringen Selektivität, seiner wachstumsfördernden Eigenschaften, seiner hohen Löslichkeit und seiner Klarheit das am häufigsten verwendete Medium in der pharmazeutischen APS.
Bei der Auswahl des Mediums werden Wachstumstests durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Medium das Wachstum von Mikroorganismen unterstützt. Dies ist eine wesentliche Kontrolle für APS, da das gewünschte Testergebnis „kein Wachstum” nur dann gültig ist, wenn nachgewiesen wird, dass das Medium das Wachstum von Mikroorganismen unterstützt. Die zu testenden Organismen sind in der Pharmakopöe festgelegt.
Für Sterilitätstests in aseptischen Getränkeabfüllanlagen ist das am häufigsten verwendete Medium das Linden-Grain-Medium (LGM). LGM bietet eine empfindliche, nährstoffreiche Brühe für Mikroorganismen (z. B. Hefen, Schimmelpilze, Bakterien). Der pH-Wert wird so eingestellt, dass er dem pH-Wert des über die Anlage abgefüllten Getränks entspricht. Nach der Inkubation kann die durch mikrobielle Kontamination verursachte Trübung aufgrund der klaren, hellgelben Farbe von LGM leicht überprüft werden.
Inkubationsbedingungen für die aseptische Prozesssimulation (APS)
Die Inkubationstemperatur sollte für die Wiedergewinnung von Bioburden und Umweltisolaten geeignet sein. Zur Einhaltung der Vorschriften werden mit Medium gefüllte Behälter unter geeigneten Bedingungen inkubiert, in der Regel für 14 Tage. Ein gängiges Verfahren ist die Verwendung von zwei Temperaturen: 7 Tage bei 20–25 °C und 7 Tage bei 30–35 °C in Folge. Dieser zweistufige Prozess bietet die Möglichkeit für Pilzwachstum, bevor die Platten von Bakterienwachstum überwältigt werden.
Häufigkeit der aseptischen Prozesssimulation (APS)
Normalerweise sollte die APS zweimal pro Jahr in der pharmazeutischen Produktion und einmal pro Jahr in der Getränkeindustrie pro Schicht und Prozess wiederholt werden. Vor Beginn der Produktion sollten drei APS an drei verschiedenen Tagen durchgeführt werden, um einen aseptischen Prozess zunächst zu qualifizieren. Darüber hinaus sollte die APS immer dann durchgeführt werden, wenn wesentliche Änderungen am aseptischen Prozess vorgenommen werden (z. B. Änderungen beim Personal, bei den Komponenten oder bei der Ausrüstung) und wenn Anzeichen dafür vorliegen, dass die Produktsterilität nicht aufrechterhalten werden kann.
Bei der APS wird davon ausgegangen, dass alle anderen Faktoren, die die Produktsterilität beeinflussen könnten, wie z. B. die Sterilität von Behältern und Verschlüssen sowie die Effizienz der Ausrüstung und der Filtrationsstufen, zufriedenstellend sind und separat validiert werden. Die Ergebnisse der APS-Versuche zeigen, wie wahrscheinlich es ist, dass es während des normalen Abfüllprozesses zu einer Kontamination der Einheiten kommt.
Dokumentensuche
Suchen Sie nach genaueren Informationen?
Besuchen Sie unsere Dokumentensuche für Datenblätter, Zertifikate und technische Unterlagen.
Dokumente suchen