Tests auf Krankheitserreger und Verderb
Pathogen-Tests werden eingesetzt, um pathogene Organismen in Produktionsumgebungen, Inhaltsstoffen oder Endprodukten zu identifizieren, die dem Verbraucher schaden könnten. Zu den Arten von Krankheitserregern gehören bestimmte Bakterienstämme, Viren, Pilze oder Parasiten, die bei ihrem Wirt Krankheiten verursachen können. Die Prüfung auf Krankheitserreger erfolgt kontinuierlich während des gesamten Produktionsprozesses, von den Rohstoffen bis zum Screening des Endprodukts, um die Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten, und unterliegt strengen Richtlinien für die Lebensmittelsicherheit.
Besondere Kategorien
Entdecken Sie hochwertige mikrobielle Nährmedien. Wählen Sie zwischen dehydrierten oder gebrauchsfertigen Optionen, die Industriestandards und gesetzliche Anforderungen erfüllen.
Die Untersuchung auf Krankheitserreger ist eine Schlüsselkomponente und ein entscheidender Erfolgsfaktor für effektive Programme zur Lebensmittelsicherheit und Prozesskontrolle. Entdecken Sie unsere breite Palette an Pathogen-Screening-Produkten, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Entdecken Sie unser breites Angebot an Nährboden-Rohstoffen und Ergänzungsmitteln für mikrobiologische Zwecke. Alle unsere Rohstoffe und Nährmedienergänzungen sind sicher in der Handhabung und gewährleisten eine optimale Leistung.
Unsere Sammlung von Testsystemen umfasst alternative & Schnellnährböden für schnelle & zuverlässige Testergebnisse von Indikatororganismen in einer zeiteffizienten Methode.
BIOSAFETY TESTING SERVICES
Biosicherheitstests zur Untersuchung von mAbs, Zell- und Gentherapien und Impfstoffen, um sicherzustellen, dass sie frei von zufälligen Agenzien oder unerwarteten Ergebnissen sind, die zu katastrophalen Fehlern in der nachgeschalteten Verarbeitung führen können, einschließlich: Mikrobiologische und molekulare Tests.
Erregernachweisverfahren
- Konventionelle kultivierungsbasierte Anreicherungs- und Ausplattierungsverfahren und Schnellausplattierungslösung
- Gebrauchsfertige Medienmethoden
- ELISA und Immunoassay-Technologie
- PCR und molekularer Nachweis
- Lateral-Flow-Tests
Indikatororganismen
Während bei Pathogentests nach spezifischen Krankheitserregern gesucht wird, geht es bei Indikatororganismustests um die Überprüfung der allgemeinen Hygiene und Sicherheit. Mikrobielle Indikatoren sind Mikroorganismen, die nicht unbedingt pathogen sind, aber auf das mögliche Vorhandensein von Krankheitserregern hinweisen. Der Nachweis von Indikatororganismen bedeutet, dass das Produkt Bedingungen ausgesetzt war, die zu einem erhöhten Risiko einer pathogenen Kontamination führen könnten. Krankheitserreger können schwer nachzuweisen sein. Daher werden Tests auf Indikatororganismen oft als zusätzliche Methoden zur Bewertung der hygienischen Bedingungen eines Produkts oder der Produktionsumgebung eingesetzt.
Mikrobielle Verderbnisprüfung
Mikrobielle Verderbnisprüfung ist der Prozess der Bestimmung des Vorhandenseins von verderblichen Mikroorganismen, die eine Verschlechterung des Produkts verursachen und die Qualität und Sicherheit beeinträchtigen. Dazu gehören Gram-positive und Gram-negative Bakterien sowie Hefen und Schimmelpilze. Verderbniserregende Mikroorganismen sind nicht pathogen, können aber die physikalischen Eigenschaften, wie Textur, Geruch, Geschmack und Farbe, oder die chemischen Eigenschaften eines Produkts verändern und es für den Verzehr ungeeignet machen. Verderb kann auf jeder Stufe der Lebensmittelkette auftreten und muss Teil der mikrobiologischen Qualitätskontrolle sein. Die Testanforderungen variieren von Branche zu Branche, je nach den verschiedenen Verderbsparametern.
Besuchen Sie unsere Dokumentensuche für Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation.
Verwandte Artikel
- An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
- Food contaminated by microorganisms (bacteria and yeasts), viruses, and protozoa can cause severe disease.
- Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
- Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
- Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
- Alle sehen (46)
Verwandte Protokolle
- Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing
- Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.
- Learn about ISO 21528 standards for detecting and enumerating Enterobacteriaceae in food and animal feed. Enhance safety and compliance with food production.
- EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
- Food-borne pathogens Salmonella is commonly evaluated in manufacturing of peanut butter and other food products.
- Alle sehen (11)
Weitere Artikel und Protokolle finden
Wie können wir helfen
Bei Fragen stellen Sie bitte eine Kundensupportanfrage
oder sprechen Sie mit unserem Kundenservice:
E-Mail custserv@sial.com
oder rufen Sie an unter +1 (800) 244-1173
Zusätzliche Unterstützung
- Rechner & Apps
Web Toolbox – Forschungswerkzeuge und -ressourcen für die analytische Chemie, die Biowissenschaften, die chemische Synthese und die Materialwissenschaften.