Direkt zum Inhalt
P3114
PurePak PCR microtubes
volume 0.2 mL, 0.2mL PCR tubes, nuclease and pyrogen-free
Synonym(e):
thin walled PCR microtube, thin walled microtube
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41100000
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
thin walls
sterility
non-sterile
feature
RNase and DNase free
packaging
pkg of 1,000 tubes, case of 10 packs
manufacturer/tradename
MBP 3412
technique(s)
PCR: suitable
volume
0.2 mL
General description
Reaching into a bulk bag of tubes can cause contamination; PurePak packaging solves this problem by dividing tubes into ten separate PurePaks. PurePaks can be opened as needed to protect unused tubes from contamination. Thin walled tubes are precision-molded with premium, non-wettable polypropylene and receive multi-point, quality inspections to ensure unsurpassed performance. Certified Rnase-, DNase- and pyrogen-free.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)