Merck
Glaswaren
Die Laborchemie ist in hohem Maße auf Glasgeräte angewiesen, um Chemikalien zu mischen, zu trennen, zu kondensieren oder anderweitig aufzunehmen und zu handhaben sowie deren Umgebung so zu gestalten, dass die gewünschten Reaktionsbedingungen geschaffen werden. Von Ampullen über Messkolben bis hin zu kompletten Destillationssystemen – wir führen die Aldrich®-Chemieglasgeräte, die Ihren analytischen Anforderungen entsprechen. Besuchen Sie unseren Glasgeräte-Shop, um alles zu finden, was Sie benötigen.
BELIEBTE KATEGORIEN
Produkte
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Allgemeines Laborglas
Ganz gleich, ob Sie nach bestimmten Marken (Pyrex, Corning) oder nach Anwendungsbereichen (Destillationsglasgeräte) suchen – Sie können sich darauf verlassen, dass wir Glasgeräte von höchster Qualität anbieten.
Stöbern Sie in unserem Sortiment und entdecken Sie die große Auswahl an Glasgeräten in verschiedenen Abmessungen und Fassungsvermögen.
  • Becher aus Borosilikatglas (mit und ohne Skalierung) mit Ausgießer, gleichmäßigen Standardwänden und flachem Boden eignen sich perfekt für Ihre routinemäßigen Laborarbeiten. 
  • Aldrich® Essentials-Messzylinder werden aus klarem Borosilikatglas mit einem sicheren sechseckigen Boden hergestellt, der verhindert, dass der Zylinder vom Labortisch rollt. 
  • Neutrale Glas-Exsikkatoren mit dicken Wänden, geschliffenem Flansch, einer perforierten Porzellanplatte am Boden und einem Deckel eignen sich am besten für Ihre grundlegenden Laboranwendungen. 
  • Borosilikatglas-Schalen mit Ausguss (optional) zum einfachen Abfüllen von Flüssigkeiten können als Kristallisationsschalen verwendet werden. Darüber hinaus bieten wir klare Petrischalen aus Kalk-Natron-Glas (Boden und Deckel aufeinander abgestimmt) an, die wiederverwendbar und autoklavierbar sind. 
  • Wir liefern verschiedene Arten von Borosilikatglaskolben, die in einem breiten Fassungsvermögen erhältlich sind: Erlenmeyerkolben, Filterkolben (zur Filtration mit Buchner-Trichtern und Gooch-Tiegeln), Kochkolben (Rundboden- und Flachbodenkolben) sowie Messkolben mit Polyethylen-Stopfen. 
  • Es sind zwei Varianten von Röhrchen aus Borosilikatglas erhältlich: Rundboden-Kulturröhrchen (mit schwarzem Phenolharzverschluss) und wiederverwendbare Rundboden-Reagenzgläser ohne Rand. 
  • Messpipetten sind wiederverwendbare Pipetten aus Borosilikatglas, die zur besseren Handhabung mit einer weißen Markierung versehen sind, die das Fassungsvermögen angibt. 
  • Transparente Membranfiltrationsgeräte aus Borosilikatglas, die häufig mit 47-mm-Filterpapier und Nylonmembranen für Luft-, Wasser- und Abwasseranalysen verwendet werden. 
  • Das neue Aldrich® Essentials-Glaswarenportfolio umfasst eine Reihe von Laborgeräten für den täglichen Gebrauch, die nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt werden, die Kunden von der Marke Sigma-Aldrich® gewohnt sind. Unsere Becher, Flaschen, Messzylinder, Exsikkatoren, Schalen, Kolben und Röhrchen bestehen aus hochwertigem Borosilikatglas und zeichnen sich durch Langlebigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit aus. Unsere Messglasgeräte werden gemäß den ASTM- und ISO-Normen hergestellt, um den globalen Märkten gerecht zu werden.
  • PYREX®-Glas zeichnet sich durch außergewöhnliche Festigkeit und Stabilität sowie brillante Transparenz und hervorragende chemische Beständigkeit aus, um selbst den härtesten Laborbedingungen standzuhalten – und ist damit seit mehr als 100 Jahren der unverzichtbare Begleiter für Chemiker und Forscher.
  • DWK KIMBLE® bietet unverzichtbare Glasgeräte und Spezialprodukte aus Borosilikatglas der Ausdehnungsklasse 33 sowie Kalk-Natron-Glas an, darunter Glasflaschen für Medien mit robuster Bauweise und verbesserter Klarheit, hochbelastbare Messkolben mit weitem Hals, Glasgeräte-Sets im Mikro- und Makrobereich, Zentrifugenröhrchen aus Klarglas sowie Einweg-Kulturröhrchen aus Borosilikatglas.
  • DWK DURAN®-Borosilikatglas 3.3 zeichnet sich durch seine äußerst gleichbleibende, reproduzierbare Qualität, sehr hohe chemische Beständigkeit, Inertheit, Transparenz, hohe Einsatztemperatur, minimale Wärmeausdehnung und hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus. DURAN®-Glasgeräte entsprechen den Anforderungen an ein neutrales Glas vom Typ 1 gemäß USP/EP/JP, das für den Einsatz in der pharmazeutischen Industrie geeignet ist.
  • DWK WHEATON® ist eine renommierte Marke für hochwertige Behälterlösungen für wissenschaftliche, industrielle und Verpackungsanwendungen, die sich durch jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung und kundenspezifischen Anpassung von Glas- und Kunststoffbehältern auszeichnet. 
  • Ace Glass ist ein führendes und innovatives Unternehmen in der Herstellung von hochwertiger wissenschaftlicher Glaswaren, Laborausrüstung und Glasapparaturen.
  • BRAND® entwickelt einfache, unkomplizierte und effiziente Glaswarenprodukte für die Liquid-Handling-Technik und die Life-Science-Branche. BLAUBRAND®-Messgeräte zeichnen sich durch ein hohes Maß an technischer Perfektion aus und bestehen aus Glas, das gegenüber nahezu allen chemischen Substanzen äußerst beständig ist – eine wesentliche Voraussetzung für dauerhafte Präzision. Die hochwertigen Glaswarenprodukte von BRAND® „Made in Germany“ haben weltweit den Qualitätsstandard in Laboren gesetzt.
  • Synthware® Glass bietet hochwertige Glasgeräte für die organische Synthese an. Alle Glasgeräte werden aus Borosilikatglas der Expansionsklasse 33 hergestellt und erfüllen alle geltenden ASTM-Anforderungen.
Foto eines Glasbläsers, der einen großen Glasreaktionskolben repariert
Foto von maßgefertigten chemischen Glasgeräten, darunter Glasröhren, Absperrhähne, Anschlüsse und das Reaktionsgefäß
Maßgefertigte Glaswaren und Reparaturservice
Unser Glaszentrum fungiert als Kompetenz- und Innovationszentrum für die Entwicklung und Herstellung von Glasgeräten für Chemiker weltweit.
Dank unseres umfassenden chemischen Hintergrunds und der kontinuierlichen Zusammenarbeit zwischen Chemikern und Glasbläsern verfügen wir über einzigartige Einblicke in das Design von Glasgeräten. Wir liefern Buchi-Rotationsverdampfer, 3-Hals-Rundkolben, Gaskonuskolben und Corning-Glasgeräte. Darüber hinaus fertigen wir maßgeschneiderte Gefäße (mit einem Fassungsvermögen von 10 ml bis 100 l), Destillationsapparate, Mehrfachmantelkondensatoren, Verteiler, silberummantelte Kolonnen und Spezialadapter, die optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.
Sparen Sie Geld und Zeit mit unserem Reparaturservice:
Senden Sie Ihre speziellen Anforderungen und Entwürfe per E-Mail direkt an unser Glass Center unter aldglass@milliporesigma.com oder rufen Sie uns unter (USA) 414-438-3850, Durchwahl 2039, an (oder wenden Sie sich an Ihre lokale Vertriebsniederlassung), um eine individuelle Beratung zu erhalten.
Unsere übliche Bearbeitungszeit beträgt 3–7 Werktage nach Eingang der Bestellung.
  • Unsere Glasbläsermeister und erfahrenen Glasbläser mit zusammen über 90 Jahren Erfahrung arbeiten mit Chemieexperten für Anwendung und Design zusammen, um Ihren Bedarf an Glasgeräten zu decken.
  • Wir reparieren Ihre Laborglasgeräte in ihrer ursprünglichen Form, was dazu beiträgt, Abfall zu minimieren und Kosten zu senken.
  • Wir fertigen jegliche maßgeschneiderte Glasgeräte, die ein Chemiker für Synthese und Forschung benötigt – vom Mikromaßstab bis hin zu Pilotanlagenkapazitäten. 
Weiterführende Ressourcen
Seite 1 von 2