Direkt zum Inhalt
StartseiteServiceangeboteSoftware und digitale PlattformenChemisTwin™-Portal und digitale Referenzmaterialien (dRMs)
ChemisTwin™-Portal und digitale Referenzmaterialien (dRMs)
Das ChemisTwin™-Portal – die erste digitale Referenzmaterialplattform
überhaupt
Mit dem ChemisTwin™-Portal können Sie mit nur wenigen Klicks mühelos Verbindungsstrukturen bestätigen und Proben quantifizieren. Unsere webbasierte Plattform basiert auf digitalen Referenzmaterialien (dRMs) und automatisiert die NMR- und IR-Analyse, wodurch Ihre Ergebnisse an Zuverlässigkeit und Konsistenz gewinnen.
Unsere dRMs wurden von unseren erfahrenen NMR- und IR-Wissenschaftlern entwickelt und validiert und bieten im Vergleich zu herkömmlichen Spektralbibliotheken mehr Komfort und Zuverlässigkeit. Erleben Sie mit sofortigem Zugriff auf die aktuelle, vertrauenswürdige dRMs-Datenbank, wie das ChemisTwin™-Portal Ihre routinemäßigen NMR- und IR-Analysen revolutionieren kann!
Vorteile
  • dRM-Daten, auf die Sie sich verlassen können – entwickelt von einem führenden Anbieter von Referenzmaterialien gemäß den ISO 9001-Normen.
  • Reduzieren Sie den Zeitaufwand für manuelle Aufgaben wie Literaturrecherche, das Abwiegen von Materialien und das Verfassen von Berichten.
  • Geräteunabhängige Lösung, kompatibel mit allen gängigen NMR- (>300 MHz) und FTIR-Geräten
Nachrichten:
Die nächste Phase des ChemisTwin™-Portals: Größere Reichweite und höhere Zuverlässigkeit!
Aufbauend auf unserer erfolgreichen Zusammenarbeit bedeutet die nächste Phase unserer Partnerschaft mit ACD/Labs einen noch besseren Zugang zum bahnbrechenden ChemisTwin™-Portal. Da ACD/Labs nun kommerzielle Vertriebsunterstützung leistet, können weltweit noch mehr Labore von der schnellen, zuverlässigen und reagenzienfreien Überprüfung von Verbindungen profitieren. Erleben Sie optimierte Arbeitsabläufe, verbesserte Effizienz und mehr Nachhaltigkeit wie nie zuvor.
Kundenstimmen
„Ich erkenne das Potenzial und die vielversprechenden Möglichkeiten, die das ChemisTwin™-Portal für diesen Bereich bietet. Durch die Einführung digitaler Referenzmaterialien (dRMs), geführter Arbeitsabläufe und der Kompatibilität mit den gängigen NMR-Geräten ist es für eine Vielzahl von Anwendern zugänglich – vom Einsteiger bis zum Experten. Ich bin gespannt auf die neuen Möglichkeiten in Sachen Effizienz, die diese Technologie der wissenschaftlichen Gemeinschaft eröffnen wird, da sie die Arbeitsabläufe in Zukunft vereinfachen wird.“
– Roberto Chavez, Doktorand und Spezialist für NMR-Gerätetechnik am Institut für Chemie und Biochemie der UCLA
„Ich bin sehr begeistert. Jeder, der NMR-Untersuchungen durchführt, erkennt sofort den Vorteil – es spart Zeit. Das ChemisTwin™-Portal wird ein echter Durchbruch sein!“
– Leiter des NMR-Labors, Pharma Diagnostics
„Es ist intuitiv und sehr praktisch. Das Tool führt einen genau dorthin, wo man hinmuss, und ist benutzerfreundlich.“
– Leitender NMR-Wissenschaftler, Auftragslabor für Forschung, Entwicklung und Qualitätskontrolle
„Ich persönlich würde in diese Lösung investieren. Die Software wird unseren Studierenden das Leben erheblich erleichtern und ihnen Tage an Zeit sparen [beim Verständnis ihrer Spektren].“
– Leiter des NMR-Labors, Academia
„Das Tool ist benutzerfreundlich und der Bericht ist übersichtlich gegliedert. Mithilfe des ChemisTwin™-Portals ist es uns gelungen, die korrekte Struktur eines Produkts zu ermitteln, das uns von einem Lieferanten falsch geliefert worden war.“
– Leiter der Qualitätskontrolle, Chemodex
Ein als 3D-Rendering dargestellter Roboter mit weißem Körper, gelben Armen und grünen Akzenten hält in seiner linken Hand ein Tablett. Auf dem Tablett befindet sich ein Balkendiagramm mit der Beschriftung „R.E.F.“. Der Roboter verfügt außerdem über einen Bildschirm auf der Brust, auf dem drei grüne Akkusymbole und zwei geschwungene Linien zu sehen sind, die einem WLAN-Signal ähneln. Der Hintergrund ist grün und weist einen leichten Farbverlauf auf.
Zugriff auf eine Datenbank mit digitalen Referenzmaterialien (dRMs)
Die Datenbank enthält Verbindungen aus unserem umfassenden Katalog zertifizierter Referenzmaterialien und Analysestandards. Jedes dRM ist auf sein physikalisches Referenzmaterial rückverfolgbar*. Und sollten Sie Ihre bevorzugte Verbindung nicht finden, können Sie direkt im Portal eine Anfrage für ein neues dRM stellen!
Das Bild zeigt eine animierte 3D-Figur, die einem Roboter ähnelt. Der Roboter hat einen weißen Körper mit grünen Akzenten an den Gelenken und am Stirnband sowie ein großes schwarzes Visier an der Stelle, an der sich normalerweise die Augen befinden würden. Auf der Brust des Roboters befindet sich ein Quadrat mit abgerundeten Ecken, in dem ein Häkchen zu sehen ist. Der Hintergrund ist gelb, und der Roboter zeigt mit seiner rechten Hand den Daumen nach oben.
NMR-Analyse
Das ChemisTwin™-Portal ermöglicht sowohl qualitative als auch quantitative NMR-Analysen. Für die qualitative Identifizierung laden Sie Ihr Probenspektrum hoch und wählen Sie die Option „Qualitativ“ aus. Der Algorithmus vergleicht es mit digitalen Referenzmaterialien (dRMs) und berücksichtigt dabei chemische Verschiebungen, die durch verschiedene Faktoren verursacht werden, um eine Übereinstimmung zu bestätigen. Für die Quantifizierung ermöglicht Ihnen ein geführter Arbeitsablauf die Quantifizierung beliebiger Verbindungen, auch außerhalb der dRM-Datenbank. Geben Sie ein Molekulargewicht an, um Ergebnisse für den Massenanteil in mmol/g oder mg/g zu erhalten.
Eine Grafik eines stilisierten Roboters mit weißem Körper, grünen Gelenken und gelben Akzenten an Kopf und Händen. Der Roboter hält in einer Hand eine Lupe und untersucht damit eine Molekülstruktur, die rechts von ihm in der Luft schwebt. Die Molekülstruktur besteht aus schwarzen Linien, die Bindungen zwischen roten, weißen und grauen Kugeln darstellen, welche jeweils Sauerstoff-, Wasserstoff- und Kohlenstoffatome symbolisieren.
IR-Analyse
Das ChemisTwin™-Portal ermöglicht sowohl Identifizierungs- als auch Qualitätsprüfungsanalysen. Identifizieren Sie unbekannte Substanzen anhand Ihres IR-Spektrums, indem Sie diese mit umfangreichen Bibliotheken digitaler Referenzmaterialien sowie Grundchemikalien abgleichen. Das ChemisTwin™-Portal IR bietet einen erweiterten Qualitätsprüfungsprozess, um die Reinheit Ihrer Probe sicherzustellen.
Eine stilisierte Illustration eines Roboters in Weiß und Grün, der in seiner rechten Hand ein Papierflugzeug hält. Der Roboter hat einen runden Kopf mit einem visierartigen Auge, und sein Körper scheint aus verschiedenen geometrischen Formen zu bestehen. Der Hintergrund ist einfarbig blau mit abgerundeten Ecken.
Benutzerhandbuch 
Über die standardmäßigen dRMs hinaus ermöglicht das ChemisTwin™-Portal den Nutzern, eigene Spektrenbibliotheken aufzubauen. Sie können NMR- und IR-Spektren hochladen, die verwaltet (erstellt, bearbeitet, gelöscht) und in allen Analyse-Workflows als Referenzen verwendet werden können. Metadaten für diese benutzereigenen Referenzen lassen sich bequem über CAS-Nummern aus der PubChem-Datenbank abrufen, was hochgradig individuelle und präzise Spektrenauswertungen ermöglicht.
Eine stilisierte Illustration eines Roboters in Weiß und Grün, der in seiner rechten Hand ein Papierflugzeug hält. Der Roboter hat einen runden Kopf mit einem visierartigen Auge, und sein Körper scheint aus verschiedenen geometrischen Formen zu bestehen. Der Hintergrund ist einfarbig blau mit abgerundeten Ecken.
Berichte und Aktivitätsprotokolle
Mit automatisch generierten Berichten erhalten Sie alle Informationen, die Sie zur Überprüfung und Bestätigung Ihrer Ergebnisse benötigen. Nach der Freigabe sind Ihre Berichte jederzeit über Ihr Dashboard abrufbar und können problemlos an Kollegen weitergegeben werden.
Im ChemisTwin™-Portal ist ein umfassender Prüfpfad einsehbar, und das Löschen von Datensätzen ist nicht möglich. Dank dieser Informationen können Sie volles Vertrauen in die Integrität und Rückverfolgbarkeit Ihrer NMR-Analyseaktivitäten haben.
Das Bild zeigt eine 3D-Darstellung eines Roboters in humanoider Form. Der Roboter hat einen weißen Körper mit grünen Armen und Beinen, gelbe Streifen um die Gelenke und ein schwarzes Visier, das wie seine Augen wirkt. Der Hintergrund ist violett, und der Roboter deutet auf den Bildschirm an seiner Brust, auf dem eine Anwendung mit Text angezeigt wird.
ChemisTwin™-Portal – Wissenszentrum
In unserem Wissenszentrum finden Sie technische Dokumentationen, Video-Tutorials und das Starterpaket zum Testen der Plattform.
*Sofern verfügbar, wird stets die höchste Qualitätsstufe des physisch gleichwertigen Produkts ausgewählt und auf dem jeweiligen dRMs-Datenblatt angegeben.
SO KÖNNEN SIE SICH ANMELDEN
Über das Anmeldeformular können Sie eine unverbindliche kostenlose Testversion beantragen, mit der Sie 45 kostenlose Analysen erhalten.
Außerdem bieten wir Demo-Sitzungen an, in denen wir gemeinsam besprechen können, wie sich das ChemisTwin™-Portal in Ihre spezifischen Arbeitsabläufe integrieren lässt. Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Weiterführende Ressourcen
Seite 1 von 3
Ähnliche Produkte
Loading