Merck
StartseiteRechner & AppsG-Kraft-Rechner: RCF in RPM
G-Kraft-Rechner: RCF in RPM
Die relative Zentrifugalkraft (RCF) bezeichnet die Kraft, die beim Einsatz einer Zentrifuge wirkt. Um Umdrehungen pro Minute (U/min) in relative Zentrifugalkraft (RCF) oder g-Kraft umzurechnen, verwenden Sie die folgende Formel: RCF = (RPM)² × 1,118 × 10⁻⁵ × r. Die relative Zentrifugalkraft hängt von der Drehzahl in RPM und dem Abstand der Partikel vom Drehpunkt ab. Wenn die Drehzahl in RPM und der Abstand (r) in Zentimetern angegeben sind, lässt sich die RCF berechnen.
Der untenstehende Rechner wandelt die g-Kraft (RCF) aus Umdrehungen pro Minute (U/min) um oder umgekehrt, um präzisere Ergebnisse bei Experimenten und in der Qualitätskontrolle zu erzielen, die eine Zentrifugation erfordern. Ermitteln Sie die g-Kraft, indem Sie die Drehzahl (U/min) und den Radius des Zentrifugenrotors eingeben. Oder berechnen Sie die Drehzahl (U/min) anhand der g-Kraft (x g) und des Zentrifugenradius. 
Amicon® Ultra-Zentrifugalfilter ermöglichen eine schnelle und effiziente Konzentration selbst für die empfindlichsten nachgelagerten Anwendungen. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren und Amicon® Ultra-Filter zu bestellen.
Berechnen Sie die relative Zentrifugalkraft (RCF) zu RPM und umgekehrt
G-Kraft-Rechner – RCF in U/min
RPM-Diagramm zum Herunterladen
Was ist Zentrifugation?
Zentrifugieren ist ein Verfahren, bei dem die Stärke des Gravitationsfeldes erhöht wird, sodass in einer Suspension befindliche Partikel einer radialen Zentrifugalkraft ausgesetzt sind, die sie von der Drehachse wegbewegt.
Was ist die relative Zentrifugalkraft?
Die relative Zentrifugalkraft (RCF) oder g-Kraft ist die vom rotierenden Rotor erzeugte Radialkraft, ausgedrückt im Verhältnis zur Erdbeschleunigung. Die auf die Partikel wirkende g-Kraft ist exponentiell zur Rotationsgeschwindigkeit, definiert als Umdrehungen pro Minute (U/min).
Eine Verdopplung der Rotationsgeschwindigkeit erhöht die Zentrifugalkraft um den Faktor vier. Die Zentrifugalkraft nimmt zudem mit zunehmendem Abstand von der Drehachse zu. Diese beiden Parameter sind bei der Auswahl der geeigneten Zentrifuge von erheblicher Bedeutung.
Formel für die relative Zentrifugalkraft (RCF)
Verwendung der G-Kraft-Formel
Die RCF oder G-Kraft hängt von der Drehzahl in U/min und dem Abstand der Partikel vom Drehpunkt ab. Wenn die Drehzahl in U/min und der Abstand (r) in Zentimetern angegeben sind, lässt sich die RCF mit der folgenden Formel berechnen.
G-Kraft-Formel
G-Kraft (RCF) = (U/min)² × 1,118 × 10⁻⁵ × r
Wenn die Drehzahl (RPM) unbekannt ist und Ihnen die G-Kraft sowie der Radius (r) bekannt sind, können Sie die Drehzahl (RPM) mit der folgenden Formel berechnen:
RPM-Formel
U/min = √[RCF/(r × 1,118)] × 1 × 10⁵
RCF (g-Kraft) = relative Zentrifugalkraft
r = Rotationsradius (cm)
Tabelle zur Umrechnung von Drehzahl in G-Kraft (PDF)