Merck
StartseiteServiceangeboteSoftware und digitale PlattformenMQuant® StripScan – Nicht raten, sondern messen
MQuant® StripScan – Nicht raten, sondern messen
Die mobile App „MQuant® StripScan“ liest die Ergebnisse der MQuant®-Teststreifen in nur wenigen Sekunden aus. Nutzen Sie diese App zur Prozesskontrolle in der Lebensmittel- und Getränkeherstellung, zur Desinfektionskontrolle oder für Umweltuntersuchungen hinsichtlich der folgenden Parameter:
  • pH-Test
  • Ascorbinsäure-Test
  • Ammonium-Test
  • Nitrat-Test
  • Nitrit-Test
  • Peressigsäure-Test
  • Peroxid-Test
  • Sulfat-Test
  • Sulfittest
  • Gesamthärte
Unsere MQuant®-Teststreifen ermöglichen einen semiquantitativen Nachweis verschiedener Parameter. In Kombination mit der App sorgen sie für digitale Präzision beim Auslesen Ihrer Ergebnisse.
Merkmale:
  • Schnelle, genaue und reproduzierbare Ergebnisanzeigen – Sie können sich auf Ihre digitalen Ergebnisse verlassen
  • Mühelose Datenverwaltung, Rückverfolgbarkeit sowie das Teilen von Dokumentation und Ergebnissen
    • Universelle Farbreferenz jetzt als Mehrwert bei allen kompatiblen Teststreifen ohne Aufpreis
    • Kostenlose MQuant® StripScan-App in den App-Stores von Android und Apple erhältlich – JETZT herunterladen!
Wie werden die Parameter mit der App gemessen?
Tests mit der App durchführen
Das Logo der MQuant® StripScan-App zum schnellen und präzisen Auslesen verschiedener chemischer Testparameter
Laden Sie die KOSTENLOSE MQuant® StripScan-App herunter
Die MQuant® StripScan-App wird auf Mobilgeräten (Smartphones und Tablets) mit iOS 15 und Android OS 12 oder höher unterstützt. Erstellen Sie Ihr Profil in der App, um Ihre Ergebnisse zu dokumentieren und Ihre Daten zu speichern.
Um die App herunterzuladen, suchen Sie entweder im Google Play Store oder im Apple App Store nach „MQuant® StripScan“ oder scannen Sie den QR-Code von der MQuant®-Karte, die Ihrem MQuant®-Test beiliegt.
Laden Sie jetzt Ihre kostenlose mobile App zum Auslesen der Teststreifen herunter
Eine Zitrusfrucht und ein Becherglas mit einer Flüssigkeitsprobe aus der Frucht, die mittels MQuant®-Ascorbinsäure-Teststreifen einem Ascorbinsäure-Test unterzogen wird, zusammen mit der MQuant®-Farbreferenzkarte und Packungen der Teststreifen
Starten Sie die MQuant® StripScan-App auf Ihrem Mobilgerät und halten Sie Ihren MQuant®-Teststreifen sowie die im Produktpaket enthaltene MQuant®-Karte für den Test bereit.
Die MQuant® StripScan-App ermöglicht das einfache Auslesen von 10 chemischen Parametern, siehe „VERWANDTE PRODUKTE“ weiter unten. 
Ein Chemiker taucht einen MQuant®-Teststreifen in eine Flüssigkeit in einem kleinen Becherglas, um einen chemischen Parameter zu bestimmen.
Tauchen Sie den Teststreifen für ca. 2 Sekunden in Ihre vorbereitete Probe. Schütteln Sie überschüssige Flüssigkeit vom Streifen ab und trocknen Sie die Rückseite des Streifens mit einem Papiertuch ab.
Ein Benutzer wählt in der MQuant® StripScan-App den chemischen Parameter aus, der mit dem MQuant®-Teststreifen gemessen wurde, damit das Ergebnis von der auf dem Smartphone installierten App angezeigt wird.
Wählen Sie den entsprechenden Testparameter in der App aus und halten Sie die durch den Countdown angezeigte Wartezeit ein.
Ein Benutzer, der einen eingetauchten MQuant®-Teststreifen vor dem Auslesen durch die MQuant® StripScan-App auf einem Gerät ordnungsgemäß auf die Farbreferenzkarte legt
Legen Sie den eingetauchten Teststreifen während des Countdowns mittig in den grauen Bereich der MQuant®-Karte.
Ein Benutzer liest das Testergebnis für den chemischen Parameter ab, indem er den eingetauchten MQuant®-Teststreifen mit der MQuant® StripScan-App auf einem Smartphone scannt.
Halten Sie das Smartphone vor Ablauf des Countdowns über die MQuant®-Karte und richten Sie die Markierungen auf der Karte und dem Bildschirm aneinander aus.
Die Auslesung wird automatisch ausgelöst.
Ein Nutzer wirft einen Blick auf das Testergebnis des chemischen Parameters in der auf einem Smartphone installierten MQuant® StripScan-App
Rufen Sie das Testergebnis direkt auf dem App-Bildschirm ab. Alle Testergebnisse werden in Ihrem Profil gespeichert. 
Das Bild zeigt die Verpackungen der MQuant®-Teststreifen, die universelle Referenzkarte sowie zwei Geräte, auf denen die MQuant® StripScan-App läuft.
Melden Sie sich beim MQuant®-Webportal unter https://www.mquant-stripscan.com/login an. Hier können Sie Ihr Benutzerprofil verwalten, Ergebnisse einsehen und analysieren sowie Testdaten an Teammitglieder weitergeben oder direkt in ein LIMS-System übertragen.
Verwandte technische Ressourcen
Ähnliche Produkte
Loading