Direkt zum Inhalt
Standard-PCR-Protokoll
So führt man eine PCR durch
Ein Standard-PCR-Versuch (Polymerase-Kettenreaktion) besteht aus vier Schritten:
  1. Die erforderlichen Reagenzien oder den Mastermix sowie die Matrize in die PCR-Röhrchen geben.
  2. Mischen und zentrifugieren.
    *Mineralöl hinzufügen, um eine Verdunstung in einem Thermocycler ohne beheizbaren Deckel zu verhindern.
  3. Amplifizieren Sie gemäß den Parametern des Thermocyclers und der Primer.
  4. Die amplifizierte DNA mittels Agarose-Gelelektrophorese und anschließender Ethidiumbromid-Färbung auswerten.
Die PCR-Röhrchen werden für den Amplifikationsschritt der PCR in einen Thermocycler eingelegt.
Im Folgenden werden diese Schritte zusammen mit Tipps zur Auswahl der Materialien und Reagenzien näher erläutert. Es handelt sich hierbei um ein grundlegendes PCR-Protokoll unter Verwendung von Taq-DNA-Polymerase.
PCR-Schritte und wesentliche PCR-Komponenten
Die Fehlerbehebung bei einer PCR-Reaktion hängt von vielen Faktoren ab. Sehen Sie sich diese Animation an, um zu erfahren, wie die Auswahl der richtigen Komponenten und Zyklusbedingungen für Ihre Anforderungen dazu beitragen kann, optimale Ergebnisse zu erzielen.
Weitere Protokolle für andere Polymerasen oder fortgeschrittene PCR-Techniken finden Sie im Abschnitt „Protokolle“ unseres Leitfadens zu PCR-Technologien.
Erfahren Sie auf unserer Seite „PCR-Grundlagen“ mehr über die Standard-PCR, einschließlich einer Erklärung, was sie ist.
Reagenzien: Was wird für die PCR benötigt?
Was ist Taq-Polymerase?
Die Taq-DNA-Polymerase ist ein thermostabiles Enzym, das aus dem thermophilen Bakterium Thermus aquaticus gewonnen wird. Sie wird häufig zur Amplifikation von DNA-Fragmenten in der PCR verwendet. Das Enzym liegt in rekombinanter Form vor und wird in E. coli exprimiert. Es hält wiederholten Erhitzungen auf 95 °C (wie sie bei der PCR-Technik erforderlich sind) stand, ohne nennenswerten Aktivitätsverlust zu erleiden. Das Enzym weist bei SDS-PAGE ein Molekulargewicht von ca. 94 kDa auf und zeigt keine nachweisbare Endonuklease- oder Exonukleaseaktivität. Es verfügt über eine 5'→3'-DNA-Polymeraseaktivität sowie eine 5'→3'-Exonukleaseaktivität. Jede Charge der Taq-DNA-Polymerase wird auf PCR-Amplifikation und doppelsträngige Sequenzierung geprüft. Das Enzym wird in einer Konzentration von 5 Einheiten/µL geliefert und enthält einen optimierten 10x-Reaktionspuffer.
Standard-Taq-DNA-Polymerase
Wählen Sie anhand der folgenden Tabelle eine für Ihre Reaktionsbedingungen geeignete Mischung der Taq-DNA-Polymerase aus. Wählen Sie zwischen klaren oder rot gefärbten Formulierungen mit und ohne Magnesiumchlorid (MgCl₂) oder einem vorgefertigten Readymix bzw. Mastermix mit Puffer und dNTPs.
Einheitsdefinition: Eine Einheit bindet innerhalb von 30 Minuten bei 74 °C insgesamt 10 nmol Desoxyribonukleosidtriphosphate in säureausfällbare DNA ein.
Vorgehensweise: Schritte der PCR
Die optimalen Bedingungen für die Konzentration von Taq-DNA-Polymerase, Template-DNA, Primern und MgCl₂ hängen vom verwendeten System ab. Es kann erforderlich sein, die optimalen Bedingungen für jede einzelne Komponente zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Taq-DNA-Polymerase, die Zyklusparameter und die MgCl₂-Konzentration. Es wird empfohlen, das Enzym und das MgCl₂ zu titrieren, um die optimale Effizienz zu ermitteln.
  1. Geben Sie die Reagenzien in der in der Tabelle angegebenen Reihenfolge in ein Röhrchen geeigneter Größe. (Wählen Sie die für den Reaktionsaufbau geeignete Tabelle aus: Standard- oder Readymix-Reagenzien.) Bei einer großen Anzahl von Reaktionen sollte ein Mastermix ohne Matrize angerichtet und in Reaktionsröhrchen aliquotiert werden. Am Ende sollte die Matrize in die entsprechenden Röhrchen gegeben werden.
Standard-PCR-Reaktion
*Puffer und Taq-Polymerase zusammen kaufen: D1806, D4309 oder D4545
Fertigmischung für die PCR-Reaktion
2. Vorsichtig mit dem Vortex mischen und kurz zentrifugieren, damit sich alle Bestandteile am Boden des Röhrchens sammeln.
Hinweis: Geben Sie 50 µL Mineralöl in jedes Röhrchen, um eine Verdunstung zu verhindern, falls Sie einen Thermocycler ohne beheizbaren Deckel verwenden.
3. Amplifikation durchführen. Die Amplifikationsparameter variieren je nach den verwendeten Primern und dem Thermocycler. Es kann erforderlich sein, das System für die jeweiligen Primer, die Matrize und den Thermocycler zu optimieren.
Typische Zyklusparameter
Es werden 25–30 Amplifikationszyklen empfohlen.
4. Die amplifizierte DNA kann mittels Agarose-Gelelektrophorese und anschließender Ethidiumbromid-Färbung ausgewertet werden.
      Hinweis: Die Mineralölschicht kann durch eine einmalige Chloroform-Extraktion (1:1) entfernt werden, wobei die wässrige Phase gewonnen wird.
Reagenzien für die Nukleinsäure-Elektrophorese
  • Agarose (Fertiggele, Pulver usw.)
  • Puffer wie MOPS-EDTA-Natriumacetat, Tris-Acetat-EDTA (TAE) oder Tris-Borat-EDTA (TBE)
  • Gel-Auftragslösung und Probenpuffer für RNA
  • Elektrophorese-Anfärbemittel oder Farbstoff wie Ethidiumbromid
1.
Cheng S, Fockler C, Barnes WM, Higuchi R. 1994. Effective amplification of long targets from cloned inserts and human genomic DNA.. Proceedings of the National Academy of Sciences. 91(12):5695-5699. https://doi.org/10.1073/pnas.91.12.5695
2.
Chou Q. 1992. Minimizing deletion mutagenesis artifact duringTaqDNA polymerase PCR byE.coliSSB. Nucl Acids Res. 20(16):4371-4371. https://doi.org/10.1093/nar/20.16.4371
3.
Innis MA. 1995. PCR Strategies. New York: Academic Press.
4.
Innis MA. 1990. PCR Protocols: A Guide to Methods and Applications. New York: Academic Press.
5.
Innis MA, Myambo KB, Gelfand DH, Brow MA. 1988. DNA sequencing with Thermus aquaticus DNA polymerase and direct sequencing of polymerase chain reaction-amplified DNA.. Proceedings of the National Academy of Sciences. 85(24):9436-9440. https://doi.org/10.1073/pnas.85.24.9436
6.
Newton CR. 1995. PCR: Essential Data. 1. Wiley-Blackwell.
7.
Olive DM, Simsek M, Al-Mufti S. 1989. Polymerase chain reaction assay for detection of human cytomegalovirus.. 27(6):1238-1242. https://doi.org/10.1128/jcm.27.6.1238-1242.1989
8.
Pääbo S, Gifford JA, Wilson AC. 1988. Mitochondrial DNA sequences from a 7000-year old brain. Nucl Acids Res. 16(20):9775-9787. https://doi.org/10.1093/nar/16.20.9775
9.
Erlich HA. 1989. PCR technology : principles and applications for DNA amplification. New York: Stockton Press.
10.
Sambrook J, Fritsch E, Maniatis T. 1989. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 1. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press.
11.
Sarkar G, Kapelner S, Sommer SS. 1990. Formamide can dramatically improve the specificity of PCR. Nucl Acids Res. 18(24):7465-7465. https://doi.org/10.1093/nar/18.24.7465
12.
Winship PR. 1989. An lmproved method for directly sequencing PCR-amplified material using dimethyl sulphoxide. Nucl Acids Res. 17(3):1266-1266. https://doi.org/10.1093/nar/17.3.1266
Erklärung zur Lizenz des Labels
HINWEIS FÜR DEN KÄUFER: LIZENZVERZICHT
Mit dem Kauf dieses Produkts wird keine Lizenz im Rahmen der US-Patente Nr. 5.804.375, 5.994.056, 6.171.785, 6.214.979, 5.538.848, 5.723.591, 5.876.930, 6.030.787 und 6.258.569 sowie den entsprechenden Patenten außerhalb der Vereinigten Staaten oder sonstigen Patenten oder Patentanmeldungen im Zusammenhang mit den Verfahren zur 5'-Nuklease und zum dsDNA-bindenden Farbstoff übertragen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Kalifornien 94404, USA