Merck
StartseiteKundenspezifische DNA-Oligos: Standard-DNA-Synthese
Kundenspezifische DNA-Oligos: Standard-DNA-Synthese
DNA-Oligos in Platten
Wir können Ihre Oligos so formatieren, dass sie am besten zu Ihrer Anwendung sowie zu Ihren Automatisierungs- und Informationsanforderungen passen.
Kundenspezifische Spezifikationen können umfassen:
  • 96 oder 384 Well Platten: Verschiedene Plattentypen verfügbar
  • Optionen zur Konzentrationsnormalisierung mit festen oder variablen Volumina
  • Trocken oder in Lösung (Wasser oder TE)
Zusätzlich zu den oben aufgeführten gängigen Formaten sind weitere Optionen verfügbar, darunter:
  • 1-D oder 2-D Barcoding
  • Kundenspezifische Platte und Puffer
  • Tochterplatten (Kopien)
  • Forward & Reverse Primer in einem einzigen Well
Qualität
Jede Lieferung enthält Datenblätter für den Import in die Informationssysteme der Kunden, die die Lage der Wells, die Sequenz, den Oligonamen, die Chargennummer, MW, µg/OD, Länge, Tm, Konzentration und Volumen (in Lösung) enthalten.
Zusätzliche Qualitätskontrollmaßnahmen sind vorhanden, um die Genauigkeit für kundenspezifische Formate zu überprüfen. Diese Maßnahmen umfassen:
  • Plattenausrichtung und Überprüfung der Well-Position durch Massenspektrometrie
  • Gemischte Primer, d.h.. Vorwärts- und Rückwärts-Primer in einem einzigen Well, verifiziert durch Massenspektrometrie
  • Überprüfung auf maschinenlesbare Barcodes (1D und 2D)
  • Sichtprüfung aller Master- und Tochterplatten vor dem Versand
Erfahren Sie mehr über unsere Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung.
Konzentrationsüberprüfung und Plattenidentität
Wir verwenden eine Vielzahl von Automatisierungssystemen für die Flüssigkeitsverarbeitung, um die Oligokonzentration zu normalisieren. Ein mehrstufiger Normalisierungsprozess gewährleistet, dass die Konzentrationen innerhalb eines engen Bereichs liegen. Am Ende des Prozesses stellt eine abschließende Absorptionsmessung (gemessen bei 260 nm) sicher, dass jedes Oligo die gewünschte Konzentration aufweist.
Benutzerdefinierte Oligo-Pools
Wir können benutzerdefinierte Oligo-Pools nach Ihren Spezifikationen und im gewünschten Format erstellen.
Unsere Möglichkeiten zur kundenspezifischen Formatierung wurden optimiert, um komplexe Formulierungen mit Hunderten von Oligos in einem einzigen Pool bereitzustellen.
Oligo-Pools können auf eine bestimmte Menge oder Konzentration in Wasser oder Puffer normalisiert und in flüssigem oder trockenem Format geliefert werden.Auf Anfrage können auch mehrere Aliquots des Oligopools geliefert werden. Zusätzlich zu den Standardmischungen sind wir auf die Herstellung komplexer Formulierungen spezialisiert, die unterschiedliche Mengen pro Oligo innerhalb des Pools enthalten.Einfache Oligo-Mischungen können in Platten oder Röhrchen geliefert werden, komplexe Formulierungen, die eine große Anzahl von Oligos enthalten, werden in dem entsprechenden Röhrchen auf der Grundlage des Poolvolumens oder des vom Kunden gewünschten Formats geliefert.
Bitte kontaktieren Sie dnaoligos@milliporesigma.com um ein Angebot anzufordern. 
*Garantien gelten für Oligos mit 20 oder mehr Basen.  Oligos, die kürzer als 20 Basen sind, weisen weniger ODs auf.  Mikrogrammmengen werden auf der Grundlage eines 30 μg/OD-Werts berechnet.  Liegt der μg/OD-Wert unter 30, ist der angegebene μg-Wert entsprechend niedriger.  Phosphorothioatierte Ausbeuten betragen 70 % der oben angegebenen Werte.
* 24 Stunden beziehen sich auf nicht modifizierte Oligos mit einer Länge von bis zu 35 Basen.
** Große Projekte werden je nach Bedarf und nach Absprache mit beiden Parteien in einen Lieferplan aufgenommen.
Loading