Merck
Extração em Fase Sólida (SPE)
O manifold a vácuo Visiprep™ SPE possui um sistema de válvulas que permite o controle preciso da vazão e extrações mais reprodutíveis.
A extração em fase sólida (SPE) é uma técnica desenvolvida para a preparação e purificação rápidas e seletivas de amostras antes da análise cromatográfica (por exemplo, HPLC, GC, TLC). Na SPE, um ou mais analitos de uma amostra líquida são isolados por meio de extração, partição e/ou adsorção em uma fase estacionária sólida. 
Categorias em destaque
Extração em Fase Sólida (SPE) e QuEChERS
Extração em Fase Sólida (SPE) e QuEChERS
Descubra diversos materiais para extração em fase sólida (SPE) e preparação de amostras pelo método QuEChERS. Estão disponíveis cartuchos, tubos, placas e muito mais.
Comprar produtos
Vários produtos de HPLC e UHPLC
Colunas de HPLC
Obtenha separações precisas com nossa ampla coleção de colunas de HPLC. Melhore a retenção, a resolução e a seletividade. Faça seu pedido hoje mesmo.
Comprar produtos
Colunas de GC, acessórios e adsorventes
Colunas de GC, acessórios e adsorventes
Obtenha um desempenho superior em cromatografia gasosa (GC) com nossas colunas, consumíveis e acessórios. Conheça a linha de produtos da Supelco®.
Comprar produtos
A extração em fase sólida (SPE) é uma técnica desenvolvida para a preparação e purificação rápida e seletiva de amostras antes da análise cromatográfica (por exemplo, HPLC, GC, TLC). Na SPE, um ou mais analitos de uma amostra líquida são isolados por meio de extração, partição e/ou adsorção em uma fase estacionária sólida.
A preparação de amostras por SPE transforma a matriz original da amostra em um ambiente de matriz mais simples. Isso torna a amostra mais adequada para a cromatografia analítica subsequente, muitas vezes simplificando e aprimorando a análise qualitativa e quantitativa final. A matriz mais simples da amostra também reduz a demanda sobre o sistema analítico, podendo prolongar a vida útil do sistema.
Um procedimento ideal de SPE permite que você:
  • Alterar as matrizes das amostras para que sejam mais compatíveis com o método cromatográfico alvo.
  • Concentrar analitos (enriquecimento de traços) para aumentar a sensibilidade.
  • Remover interferências que causam alto ruído de fundo, picos enganosos e/ou baixa sensibilidade durante a análise cromatográfica.
  • Proteger a coluna analítica contra contaminantes.
  • Automatizar o processo de extração.
Como funciona a SPE?
Na SPE, a fase estacionária (um sorvente ou resina) liga-se ao analito ou à impureza por meio de interações fortes, porém reversíveis, para extrair de forma confiável e rápida o analito de interesse de uma amostra complexa.
A SPE é seletiva e versátil, pois há diversos sorventes e condições de eluição disponíveis para diferentes analitos e matrizes. Os sorventes comuns da SPE incluem:
  • À base de sílica
    • Fase reversa (C18, C8, ciano, fenil)
    • Fase normal (sílica, diol, NH₂)
    • Troca iônica (SAX, WCX, SCX)
  • À base de carbono
  • À base de polímeros (várias composições, diferentes funcionalidades)
  • Outros, por exemplo, Florisil® (silicato de magnésio) ou alumina
  • Leito misto: combinações de praticamente qualquer um dos itens acima em camadas sequenciais
Estratégias para SPE
Na “SPE de ligação e eluição”, o analito de interesse é capturado pelo sorvente e as interferências da matriz passam pelo cartucho. Na “SPE de remoção de interferências”, as interferências da matriz são capturadas pelo sorvente e os analitos de interesse passam. Tanto o método HybridSPE quanto o QuEChERS SPE funcionam por meio da remoção de interferências.
O método de SPE ideal depende da estrutura, solubilidade, polaridade e propriedades lipofílicas (coeficientes de distribuição) do analito. Estão disponíveis guias de seleção para ajudar a escolher a fase estacionária e o solvente mais adequados para a aplicação em questão.
Aplicações comuns da SPE
A SPE é frequentemente utilizada nas indústrias farmacêutica, de testes clínicos e de diagnóstico de alto rendimento, forense, ambiental e de alimentos/agroquímicos para análises relacionadas a:
  • Compostos farmacêuticos e metabólitos em fluidos biológicos
  • Substâncias de abuso em fluidos biológicos
  • Poluentes ambientais na água potável e nas águas residuais
  • Pesticidas, antibióticos ou micotoxinas em matrizes alimentícias/agrícolas
  • Desalinização de proteínas e peptídeos
  • Fracionamento de lipídios
  • Vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis
Pesquisa de documentos
Procurando informações mais específicas?
Acesse nossa ferramenta de busca de documentos para consultar fichas técnicas, certificados e documentação técnica.
Encontrar documentos