Merck
Microextração em Fase Sólida (SPME)
A microextração em fase sólida (SPME) é uma tecnologia inovadora e sensível de preparação de amostras, que não utiliza solventes. Baseada no princípio de adsorção/absorção e dessorção, a SPME utiliza uma fibra revestida para concentrar compostos voláteis e semivoláteis de uma amostra.
Categorias em destaque
Cromatografia Analítica
Cromatografia Analítica
Descubra nossos produtos premium para resultados precisos em HPLC, GC, titulação de Karl Fischer e muito mais. Da análise de traços ao equipamento de segurança, temos tudo o que você precisa.
Comprar produtos
Microextração em Fase Sólida (SPME)
Microextração em Fase Sólida (SPME)
Descubra soluções avançadas de SPME: fibras inteligentes, fibras com núcleo de nitinol e BioSPME, para uma preparação eficiente de amostras sem solventes.
Comprar produtos
Colunas de GC, acessórios e adsorventes
Colunas de GC, acessórios e adsorventes
Obtenha um desempenho superior em cromatografia gasosa (GC) com nossas colunas, consumíveis e acessórios. Conheça a linha de produtos da Supelco®.
Comprar produtos
A SPME é amplamente utilizada em diversas aplicações envolvendo amostras ambientais, biológicas e farmacêuticas, alimentos e bebidas, aromas e fragrâncias, perícia forense e toxicologia, além de testes de produtos. Entre os usos típicos, destacam-se:
  • Análises ambientais de amostras de água e ar
  • Análise do espaço de cabeça para detectar traços de impurezas em polímeros e amostras sólidas
  • Análises de odor na ordem de partes por trilhão
  • Análises de aroma de produtos alimentícios
  • Análises forenses de amostras de incêndios criminosos e explosivos
  • Análises toxicológicas de álcool no sangue ou drogas na urina e no soro
Como funciona o SPME?
O SPME utiliza uma fibra revestida com uma fase de extração: um líquido (polímero), um sólido (sorvente) ou uma combinação de ambos. A fibra revestida é alojada em uma agulha protetora e fixada a um suporte que se assemelha a uma seringa.
Quando a fibra é exposta a uma amostra, os analitos da amostra passam da matriz da amostra para a fase estacionária até que se estabeleça um equilíbrio. O revestimento da fibra extrai os compostos da amostra por absorção (revestimentos líquidos) ou adsorção (revestimentos sólidos). Após um tempo de extração pré-determinado, a fibra é removida e inserida diretamente em um instrumento cromatográfico, geralmente cromatografia gasosa (GC) ou HPLC, para dessorção e análise. A dessorção dos analitos na GC é realizada termicamente, enquanto a HPLC utiliza um solvente para a dessorção em fase líquida.
Vantagens do SPME
A SPME combina a amostragem, o isolamento e o enriquecimento do analito em uma única etapa simples. Ao controlar a polaridade e a espessura do revestimento da fibra, manter um tempo de amostragem consistente e controlar vários outros parâmetros de extração, a SPME permite que o analista garanta resultados altamente consistentes e quantificáveis a partir das amostras, mesmo quando os analitos estão em baixas concentrações.
Outros benefícios do SPME incluem:
  • Sem uso de solvente
  • Fácil de automatizar
  • Não destrói as amostras
  • Aplicável a praticamente qualquer amostra ou matriz
  • As fibras utilizadas são reutilizáveis e de baixo custo
  • O tamanho reduzido das fibras as torna adequadas para trabalho de campo
  • Compatível com instrumentação de GC ou HPLC
Fibras SPME para análise por GC
O SPME convencional é utilizado para extrair e concentrar analitos para fins de análise por GC. A extração é realizada por imersão direta (DI-SPME), em que a fibra é imersa diretamente na amostra líquida, ou por SPME de espaço de cabeça (HS-SPME), em que a fibra é exposta à fase de vapor acima da amostra.
Supel™ BioSPME para análise por LC-MS
O Supel™ BioSPME é uma técnica bioanalítica de microamostragem e preparação de amostras utilizada para extrair de forma rápida e seletiva uma ampla gama de analitos de amostras biológicas, ao mesmo tempo em que repele macromoléculas indesejadas (por exemplo, lipídios, proteínas). A análise subsequente é geralmente realizada por LC-MS. O Supel™ BioSPME opera por meio de extração direta, sem necessidade de pré-tratamento da amostra, e proporciona uma extração não exaustiva, baseada no equilíbrio.
Pesquisa de documentos
Procurando informações mais específicas?
Acesse nossa ferramenta de busca de documentos para consultar fichas técnicas, certificados e documentação técnica.
Encontrar documentos
Vídeos relacionados