Epigenética
Mecanismos epigenéticos
O campo da epigenética tornou-se uma área de foco essencial para os cientistas que trabalham com pesquisas sobre câncer, doenças neurodegenerativas e dependência química. Os mecanismos epigenéticos envolvem a ativação ou repressão temporária da expressão gênica. Curiosamente, essas alterações podem ser transmitidas de geração em geração, embora não alterem permanentemente a sequência do DNA. Os três principais mecanismos da epigenética são a metilação do DNA, a modificação das histonas e a regulação do RNA.
Categorias em destaque
Nossos produtos de biologia química, líderes de mercado, oferecem soluções especializadas e simples para bioconjugação, bem como para a síntese de biomoléculas e peptídeos.
Os produtos certificados para células ES e iPS oferecem soluções confiáveis de cultura para pesquisadores da área de células-tronco, incluindo meios de cultura e ferramentas de diferenciação.
Metilação do DNA
A metilação do DNA é o mecanismo mais conhecido da epigenética. Normalmente, envolve uma enzima metiltransferase que auxilia na adição de um grupo metil na quinta posição da citosina (C5). Essa adição ocorre principalmente em dinucleotídeos citosina-fosfato-guanina (CpG). No entanto, também ocorre metilação não-CpG. A análise da metilação do DNA é frequentemente realizada para ajudar a compreender a expressão gênica. Exemplos desse tipo de análise incluem a quantificação da metilação por digestão do DNA com análise subsequente por HPLC, espectrometria de massa ou por meio da conversão com bisulfato de sódio seguida de sequenciamento e análise por PCR.
Modificação
de histonas
A modificação de histonas é outro mecanismo epigenético clássico. Envolve várias formas de alterar as histonas por acetilação, metilação, fosforilação e outros mecanismos que afetam a expressão gênica. As histonas são proteínas que, juntamente com o DNA, formam os nucleossomos. Conjuntos de nucleossomos criam a cromatina que compõe os cromossomos. Em geral, as modificações das histonas ocorrem nas caudas N-terminais das histonas, que apresentam altas proporções dos aminoácidos lisina ou arginina. Uma maneira de estudar essa regulação epigenética é por meio do uso de ensaios de imunoprecipitação de cromatina (ChIP).
Regulação
do RNA
Sabe-se menos sobre a regulação do RNA do que sobre os outros mecanismos epigenéticos. Acredita-se que a sinalização do RNA desempenhe um papel na epigenética por meio da regulação da estrutura da cromatina. Pesquisadores estão investigando como o mRNA e, especificamente, o RNA não codificante — como o RNA não codificante longo e o microRNA — regulam a expressão gênica. Além disso, ensaios de isolamento de cromatina por purificação de RNA (ChIRP) ou de imunoprecipitação de RNA (RIP) podem ser utilizados para compreender a relação entre a cromatina e o RNA, bem como o papel que o RNA desempenha na epigenética.
Acesse nossa ferramenta de busca de documentos para consultar fichas técnicas, certificados e documentação técnica.
Artigos relacionados
- Review the details of DNA methylation, a common modification in both eukaryotic and prokaryotic organisms. Typically, methylation is characterized by the addition of a methyl group (–CH3) to the cytosine C5.
- p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
- The Imprint DNA Modification Kit provides the reagents needed for bisulfite conversion and post-modification clean-up of DNA samples in less than 2 hours.
- Epigenetics is a term coined to describe changes that are not mutation based but can still be passed on from generation to generation. Genes that are activated or repressed without any change in DNA sequence are epigenetically controlled. Epigenetic modifications are stable, but potentially reversible alterations in gene expression that occur without permanent changes in DNA sequence.
- Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
- Ver tudo (14)
Protocolos relacionados
- The DIG Gel Shift Kit uses recombinant terminal transferase and digoxigenin (DIG)-11- dideoxyuridine triphosphate (ddUTP), which makes the labeling reaction flexible.
- The Imprint® Methylated DNA Quantification Kit provides a high-throughput, non-radioactive means of measuring global DNA methylation shifts.
- Chromatin Immunoprecipitation qPCR for studying gene regulation across conditions.
- Chromatin Isolation by RNA purification (ChIRP) protocol for isolating RNA-bound genome regions.
- The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format
- Ver tudo (5)
Veja mais artigos e protocolos
Como podemos ajudar
Em caso de dúvidas, envie uma solicitação
de suporte ao cliente ou entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente:
Envie um e-mail para custserv@sial.com
ou ligue para +1 (800) 244-1173
Suporte adicional
- Pesquisa de cromatogramas
Use a Pesquisa de Cromatogramas para identificar compostos desconhecidos em sua amostra.
- Calculadoras e aplicativos
Web Toolbox — ferramentas e recursos de pesquisa científica para química analítica, ciências da vida, síntese química e ciência dos materiais.
- Solicitação de Suporte ao Cliente
Selecione uma opção abaixo e preencha o formulário para contatar os nossos especialistas em assistência.
- Perguntas frequentes
Consulte nossa seção de Perguntas Frequentes para encontrar respostas às dúvidas mais comuns sobre nossos produtos e serviços.