qPCR
A PCR quantitativa em tempo real (qPCR) utiliza moléculas marcadoras fluorescentes para permitir a quantificação dos produtos amplificados. Assim como na PCR convencional, um molde de DNA, cDNA ou RNA é amplificado, mas, a cada ciclo, os sinais fluorescentes são monitorados para a quantificação relativa ou absoluta.
Essa técnica é útil para diversas áreas de pesquisa, incluindo análise de expressão gênica, genotipagem, análise de microRNA, análise de variação genética e análise de proteínas.
Categorias em destaque
A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) é um pilar dos laboratórios de biologia molecular. A PCR é utilizada para amplificar o DNA em várias ordens de magnitude, e nossos reagentes e recursos são adequados para diversos fluxos de trabalho de pesquisa, incluindo análise de expressão gênica, genotipagem, sequenciamento e aplicações de mutagênese.
Métodos e protocolos de clonagem molecular e expressão de proteínas para uma clonagem confiável e uma expressão robusta de proteínas a partir de vetores de expressão de proteínas de insetos, bactérias e mamíferos.
Reagentes e recursos epigenéticos para a investigação de espécies de RNA, metilação do DNA, modificações da cromatina e modificações das histonas.
Análise abrangente do microbioma intestinal: Descubra uma solução holística que engloba a preparação de amostras, o sequenciamento, a bioinformática e a estatística. Do 16S ao WGS.
Como analisar dados de qPCR
A fluorescência das moléculas repórteres é medida e quantificada; normalmente, trata-se de corantes (por exemplo, SYBR® Green, brometo de etídio) que se intercalam entre as bases do DNA de fita dupla, ou sondas projetadas para se ligarem a uma sequência específica (por exemplo, Molecular Beacons, sondas TaqMan®) no DNA.
Quantificação relativa de dados de qPCR
Existem dois métodos principais de quantificação para dados de qPCR. A quantificação relativa, o método mais comum, utiliza a informação ΔΔCt, por meio da qual a razão de expressão ou abundância do gene-alvo na amostra é determinada, comparada a um gene de controle e normalizada com a razão de expressão de um gene de referência. Como os valores de eficiência E para os genes-alvo e de referência diferem, esse método também leva em conta as diferenças nos valores de E. Esse método é empregado com mais frequência na análise de expressão gênica.
Quantificação absoluta de dados de qPCR
O segundo método, a quantificação absoluta, é mais comum na microbiologia ambiental e utiliza a curva-padrão (SC). O método da SC utiliza séries de diluições de concentração conhecida do molde, N0, para criar uma curva padrão por meio da regressão linear de log(N0) em função do CT (ciclo limiar). Isso é então utilizado para calcular as concentrações do molde na amostra. A base desse método é que o valor de eficiência da amostra é o mesmo que o do padrão.
Procurando informações mais específicas?
Acesse nossa ferramenta de busca de documentos para consultar fichas técnicas, certificados e documentação técnica.
Artigos relacionados
- After a traditional PCR has been completed, the PCR/qPCR data analysis is conducted by resolution through an agarose gel or, more recently, through a capillary.
- Quantitative PCR detection builds on basic PCR techniques and allows researchers to estimate the quantity of starting material in a sample with a much wider dynamic range.
- PCR assay guide navigates you through primer validation and other assay optimization factors to ensure high sensitivity and specificity for optimum DNA/ RNA quantification.
- PCR workflow's variability influenced by sample source, reverse transcription, and assay design, impacting reproducibility.
- Ver tudo (37)
Protocolos relacionados
- Our SYBR Green qPCR Protocol is a method designed to detect accurate quantification of gene expression and RT-PCR reactions.
- Chromatin Immunoprecipitation qPCR for studying gene regulation across conditions.
- Primer Concentration Optimization Protocol creates reaction matrix for testing primer concentrations against various partners.
- Optimization of qPCR conditions is important for the development of a robust assay. The two main approaches are optimization of primer concentration and/or annealing temperatures.
- Multiplex qPCR employing probe-based chemistries is a demanding application that often requires extensive optimization and validation.
- Ver tudo (29)
Veja mais artigos e protocolos
Como podemos ajudar
Em caso de dúvidas, envie uma solicitação
de suporte ao cliente ou entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente:
Envie um e-mail para custserv@sial.com
ou ligue para +1 (800) 244-1173
Suporte adicional
- Calculadoras e aplicativos
Web Toolbox — ferramentas e recursos de pesquisa científica para química analítica, ciências da vida, síntese química e ciência dos materiais.
- Solicitação de Suporte ao Cliente
Selecione uma opção abaixo e preencha o formulário para contatar os nossos especialistas em assistência.
- Perguntas frequentes
Consulte nossa seção de Perguntas Frequentes para encontrar respostas às dúvidas mais comuns sobre nossos produtos e serviços.