Bioeletrônica
A bioeletrônica é um campo multidisciplinar que integra biologia e componentes eletrônicos para diagnóstico e tratamentos terapêuticos. As atividades reguladoras do sistema nervoso podem ser monitoradas e controladas com tecnologias bioeletrônicas que afetam processos moleculares específicos na sinalização neural. A medicina bioeletrônica gerencia um amplo espectro de doenças e deficiências, como cegueira, doenças cardiovasculares, diabetes, doenças inflamatórias e neurodegenerativas, além de paralisia.
Categorias em destaque
Uma gama abrangente de nanomateriais de carbono, desde carbono de fulereno até nanotubos de carbono, grafeno, pontos quânticos de carbono e nanodiamantes para capacitar sua pesquisa e desenvolvimento em armazenamento de energia, eletrônica de alto desempenho, compósitos inteligentes e nanoterapias inovadoras.
Oferecemos diversos materiais de silicone com diferentes pesos moleculares, substitutos químicos e grupos terminais para uso em litografia suave, modificação de superfície, formulação de tintas, embalagens para eletrônicos, gestão térmica e aplicações biomédicas.
Oferecemos um portfólio abrangente de materiais para automontagem e nanoimpressão para modificação de superfície-alvo eficaz e transferência precisa de micropadrões e nanopadrões para possibilitar micro e nanoeletrônica de alto desempenho.
Fomente sua pesquisa com nosso portfólio abrangente de materiais fotônicos e ópticos, incluindo materiais para laser, infravermelho, infravermelho próximo, corantes quimioluminescentes, fotocrômicos, termocrômicos, de ftalocianina e porfirina, bem como materiais fotoluminescentes, ópticos não lineares (NLO) e guia de onda.
Os dispositivos bioeletrônicos funcionam estimulando, regulando ou mesmo bloqueando sinais eletrônicos específicos de comunicação entre o cérebro e as funções corporais para fins de tratamento médico personalizado. Dispositivos bioeletrônicos comuns incluem marcapassos cardíacos que modulam a frequência cardíaca e próteses robóticas que emulam o movimento humano. Biossensores, como monitores de glicemia, detectam enzimas, patógenos ou substâncias tóxicas. Os dispositivos bioeletrônicos vestíveis são capazes de monitorar sinais vitais, detectar biomarcadores ou coletar energia epidérmica. Implantes bioeletrônicos de última geração podem ser alimentados sem fios ou baterias, e são minimamente invasivos, podem ser ingeridos e são totalmente reabsorvíveis, dependendo da aplicação.
As inovações no design de materiais e configurações de dispositivos melhoraram significativamente a sensibilidade e a biocompatibilidade dos dispositivos bioeletrônicos. Materiais macios, leves e ultrafinos, como nanotubos de carbono, grafeno e outros nanomateriais bidimensionais, polímeros condutores, nanopartículas de ouro e pontos quânticos, são adequados para aplicações bioeletrônicas devido à sua excelente condutividade, flexibilidade e tamanho reduzido.
Para obter mais informações, leia nossa edição da Material Matters™ dedicada a dispositivos bioeletrônicos.
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Artigos relacionados
- Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
- Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
- Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
- The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
- Discover the latest developments in bio-based polymers and their applications as composites for reducing electronic waste and increasing service life. This mini-review provides insight into their properties and synthesis, as well as those of conductive bio-based polymers for bioelectronics, sensors, and supercapacitors.
- Ver todos (35)
Encontre mais artigos e protocolos
Como podemos ajudar
Em caso de dúvidas, envie uma solicitação de suporte ao cliente
ou fale com nossa equipe de atendimento ao cliente:
Envie um e-mail para custserv@sial.com
ou ligue para +1 (800) 244-1173
Assistência adicional
- Calculadoras e aplicativos
Web Toolbox — ferramentas e recursos de pesquisa científica para química analítica, ciências da vida, síntese química e ciência dos materiais.