Síntese em estado sólido
A síntese em estado sólido, ou método cerâmico, é comumente utilizada para provocar uma reação química a partir de matérias-primas sólidas, com o objetivo de formar um novo sólido com estrutura bem definida. Os produtos finais incluem materiais policristalinos, cristais únicos, vidros e materiais de película fina, amplamente utilizados em aplicações energéticas e eletrônicas.
Compostos metálicos de grão fino são combinados, peletizados e aquecidos a uma temperatura controlada por um período específico. Alguns compostos metálicos, como óxidos ou sais metálicos, exigem condições extremas, como altas temperaturas e pressão, para iniciar reações em um fluxo fundido ou em uma fase de vapor que se condensa rapidamente. Esse processo é frequentemente chamado de química do tipo “agitar e assar” ou “aquecer e bater”.
Categorias em destaque
Oferecemos uma ampla variedade de sais de alta pureza, incluindo nitratos, oxalatos, halogenetos, sulfatos, carbonatos e acetatos, disponíveis tanto na forma anidra quanto na forma hidratada.
Oferecemos uma ampla gama de metais e ligas de alta pureza, em diversas composições e tamanhos de partículas, podendo até mesmo ser personalizados para suas aplicações de pesquisa e produção.
Oferecemos uma ampla gama de óxidos e cerâmicas de alta pureza, produzidos por meio de técnicas especializadas de síntese e purificação, e com diferentes tamanhos de partículas.
Oferecemos um portfólio abrangente de nanomateriais inorgânicos e metálicos, nanopartículas funcionalizadas e kits de nanomateriais para atender às suas necessidades de pesquisa.
É particularmente importante caracterizar a velocidade de reação na síntese em estado sólido. As reações em estado sólido devem ser levadas até a conclusão, pois as técnicas de purificação dos sólidos formados são extremamente limitadas. A velocidade da reação em estado sólido depende das condições da reação, incluindo as propriedades estruturais, a forma e a área superficial dos reagentes, a taxa de difusão e as propriedades termodinâmicas associadas à nucleação/reação. As propriedades químicas e físicas dos materiais finais são determinadas pelos precursores químicos e pelas técnicas de preparação.
As técnicas modernas de preparação em estado sólido não se limitam a variações do método cerâmico. Na metátese em estado sólido, as reações de compostos metálicos são iniciadas por uma fonte de energia (por exemplo, chama, moinho de bolas) e propagadas pelo calor liberado durante a formação dos produtos e subprodutos. Os métodos sol-gel utilizam uma solução concentrada ou coloidal (o “sol”), que é sequencialmente aquecida, seca e envelhecida para formar géis, revestimentos e nanomateriais. Os métodos solvotérmicos envolvem o aquecimento de soluções em um recipiente fechado e pressurizado a temperaturas acima do ponto de ebulição padrão do solvente orgânico escolhido; se o solvente for água, esse método é chamado de hidrotérmico. Muitos métodos sintéticos nos quais se forma um material sólido, como deposições em fase de vapor, intercalação, crescimento de monocristais e sínteses de nanomateriais, podem ser classificados como síntese em estado sólido.
Acesse nossa ferramenta de busca de documentos para consultar fichas técnicas, certificados e documentação técnica.
Artigos relacionados
- Review solubility rules for common ionic compounds in water, including calcium carbonate, barium sulfate, and sodium sulfate, using the provided chart.
- Learn how activated carbon is working as a catalyst support and its advantage.
- The three types of magnetic behaviors are paramagnetism where unpaired electrons are random, ferromagnetism where unpaired electrons align, and antiferromagnetism where unpaired electrons align opposite of one another.
- Today, near-room-temperature refrigeration is almost entirely based on a vapor-compression refrigeration cycle.
- Gas sorption analysis aids in materials science and consumer product development.
- Ver tudo (32)
Veja mais artigos e protocolos
Como podemos ajudar
Em caso de dúvidas, envie uma solicitação
de suporte ao cliente ou entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente:
Envie um e-mail para custserv@sial.com
ou ligue para +1 (800) 244-1173
Suporte adicional
- Pesquisa de cromatogramas
Use a Pesquisa de Cromatogramas para identificar compostos desconhecidos em sua amostra.
- Calculadoras e aplicativos
Web Toolbox — ferramentas e recursos de pesquisa científica para química analítica, ciências da vida, síntese química e ciência dos materiais.
- Solicitação de Suporte ao Cliente
Selecione uma opção abaixo e preencha o formulário para contatar os nossos especialistas em assistência.
- Perguntas frequentes
Consulte nossa seção de Perguntas Frequentes para encontrar respostas às dúvidas mais comuns sobre nossos produtos e serviços.