Engenharia de tecidos
A engenharia de tecidos e a medicina regenerativa são áreas interdisciplinares que visam o desenvolvimento de substitutos biológicos para restaurar, manter, melhorar a função dos tecidos ou substituir tecidos doentes e danificados. Tanto os tecidos duros (por exemplo, osso, cartilagem) quanto os tecidos moles (por exemplo, pele, válvulas cardiovasculares) podem ser fabricados por meio da engenharia de tecidos. Células, arcabouços e sinais estimuladores de crescimento são os três componentes-chave para a engenharia de substitutos teciduais. Enquanto a engenharia de tecidos cultiva tecidos in vitro, a medicina regenerativa combina a engenharia de tecidos com outras estratégias, incluindo terapia celular, terapia gênica e imunomodulação, para induzir a regeneração tecidual in vivo. Construções teciduais biomiméticas também são desenvolvidas como modelos in vitro para triagem de medicamentos e modelagem de doenças.
A engenharia de tecidos envolve o cultivo de novos tecidos em laboratório por meio da combinação de arcabouços, células de tecido nativo e moléculas bioativas para emular os processos biológicos do corpo.
Categorias em destaque
Descubra nossa seleção de polietilenoglicóis (PEGs) e derivados de PEG em uma ampla variedade de pesos moleculares para todas as suas necessidades e aplicações de PEGilação.
Os sistemas Milli-Q® oferecem tecnologias inovadoras de purificação de água, projetadas para atender às necessidades de pesquisa em laboratório, às metas de sustentabilidade e a outros requisitos importantes.
Materiais biocompatíveis e bio-tintas otimizadas para bioimpressão 3D e engenharia de tecidos garantem alta fidelidade de impressão e viabilidade celular.
Oferecemos uma ampla linha de polímeros biomédicos naturais e sintéticos com propriedades avançadas, adequados para todas as suas aplicações biomédicas.
As estruturas de suporte tecidual são análogas às funções da matriz extracelular (MEC) nos tecidos nativos. Elas proporcionam um ambiente estrutural e físico para que as células cresçam, migrem e respondam a sinais; conferem propriedades mecânicas ao tecido resultante; e fornecem estímulos bioativos às células residentes para a regulação de suas atividades.
Três abordagens principais foram desenvolvidas para criar arcabouços teciduais que imitem as funções da MEC nativa:
- Semeadura de células em arcabouços porosos pré-fabricados a partir de biomateriais degradáveis, incluindo MEC descelularizada de tecidos alogênicos e xenogênicos, polímeros naturais, biovítreos e polímeros sintéticos
- Engenharia de camadas celulares por meio da semeadura de células em placas de cultura revestidas com polímeros termossensíveis e da remoção da camada de polímero assim que as células se tornam confluentes
- Encapsulamento celular em uma matriz de hidrogel composta por polímeros naturais ou sintéticos, como bio-tintas, na bioimpressão 3D
Acesse nossa ferramenta de busca de documentos para consultar fichas técnicas, certificados e documentação técnica.
Artigos relacionados
- Find reversible addition–fragmentation chain transfer(RAFT) polymerization process, classes of RAFT agents & applications.
- Three-dimensional printing technology applications range from personal tools to aerospace equipment.
- Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
- Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
- Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
- Ver tudo (37)
Veja mais artigos e protocolos
Webinars relacionados
Explore as inovações na formação de tecidos: moldes de hidrogel, bioimpressão 3D apenas com células, construções 4D e a bio-tinta TissueFab®.
Como podemos ajudar?
Em caso de dúvidas, envie uma solicitação
de suporte ao cliente ou entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente:
Envie um e-mail para custserv@sial.com
ou ligue para +1 (800) 244-1173
Suporte adicional
- Pesquisa de cromatogramas
Utilize a Pesquisa de Cromatogramas para identificar compostos desconhecidos em sua amostra.
- Calculadoras e aplicativos
Web Toolbox — ferramentas e recursos de pesquisa científica para química analítica, ciências da vida, síntese química e ciência dos materiais.
- Solicitação de Suporte ao Cliente
Selecione uma opção abaixo e preencha o formulário para contatar os nossos especialistas em assistência.
- Perguntas frequentes
Consulte nossa seção de Perguntas Frequentes para encontrar respostas às dúvidas mais comuns sobre nossos produtos e serviços.