Merck
L6544
LuminoCt® SYBR™ Green qPCR ReadyMix™
For fast SYBR Green quantitative PCR
Sinônimo(s):
LuminoCt®
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
eCl@ss:
32129103
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 2000 reactions, sufficient for 500 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
application(s)
agriculture
compatibility
Bio-Rad MyiQ, Bio-Rad iCycler iQ, Bio-Rad iQ 5, for use with ABI 5700, for use with ABI 7000, for use with ABI 7300, for use with ABI 7500 Fast, for use with ABI 7500, for use with ABI 7700, for use with ABI 7900 Fast, for use with ABI 7900 HT, for use with ABI 7900, for use with ABI StepOne, for use with ABI StepOnePlus, for use with ABI ViiA 7, for use with Bio-Rad CFX384, for use with Bio-Rad CFX96, for use with Bio-Rad MJ Chromo4, for use with Bio-Rad MJ Opticon 2, for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler, for use with Bio-Rad MJ Opticon, for use with Bio-Rad MiniOpticon, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex, for use with Illumina Eco qPCR, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, for use with Roche LightCycler 480, for use with Strategene Mx3000P, for use with Strategene Mx3005P, for use with Strategene Mx4000
detection method
SYBR™ Green
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
A ReadyMix LuminoCt® SYBR™ Green qPCR é uma mistura-mestre pronta para uso que combina os aprimoramentos de desempenho do nosso anticorpo JumpStart™ Taq para hot start. O design e validação extensos da composição química da mistura ReadyMix praticamente eliminaram a necessidade de otimização quando o LuminoCt é usado com primers devidamente projetados. A inclusão do anticorpo JumpStart™ Taq na mistura ReadyMix elimina a atividade de polimerase em temperaturas ambientes, sem causar os problemas de desempenho associados à Taq quimicamente modificada para hot-start. Isso permite uma ativação muito rápida da Taq e oferece sensibilidade de ensaio incomparável, ao mesmo tempo em que possibilita a configuração de reação de bancada.
  • O kit foi projetado para realizar ensaios de qPCR à base de SYBR Green em plataformas de instrumentos em tempo real comumente disponíveis
  • A mistura ReadyMix requer a adição de corante de referência (fornecido no kit) ao ser usada em instrumentos em tempo real que requerem corante de referência passivo ROX para a normalização dos ensaios de qPCR
  • O Kit não é compatível com instrumentos qPCR que utilizam tubos capilares de vidro
Application
A ReadyMix™ LuminoCt® SYBR™ Green qPCR foi usada para amplificações rápidas de reação em cadeia da polimerase quantitativa (qPCR) e RT-PCR quantitativa. Também foi usada em qPCR para medir a expressão gênica.
Features and Benefits
  • Resultados de ensaio em apenas 25 minutos
  • Exatidão, precisão e sensibilidade insuperáveis
  • Praticamente elimina a necessidade de otimizar os parâmetros de ensaio
  • Ideal para realizar aplicações de PCR quantitativa de alto rendimento
  • A mistura-mestre permite manter a consistência de uma reação para outra
  • Tempo de preparo e risco de contaminação reduzidos sem diversas etapas de pipetagem
  • O mecanismo hot start usando o anticorpo JumpStart Taq impede a amplificação de produtos não específicos, resultando em maior eficiência e maior produção do alvo
  • As misturas prontas LuminoCt® ReadyMix requerem o uso de pequenos amplicons (<200 pb) para alcançar resultados ideais
  • Esta mistura-mestre é compatível com conjuntos de primer comerciais, incluindo os ensaios TaqMan®
Packaging
O volume-padrão de reação é 50 μl
O 100RXN é envasado como 1 × 2,5 ml
O 500RXN é envasado como 1 × 12,5 ml
O 2000RXN é envasado como 1 × 50 ml
Other Notes
  • No mínimo, use software para projetar primers para ensaios e garanta que os amplicons de qPCR tenham <200 pb
  • A Sigma recomenda desenvolver primers e sondas com o software Beacon Designer
  • Para encomendar primers e sondas da Sigma, acesse: www.sigma.com/oligos
Legal Information
SYBR is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LuminoCt is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)