Merck
L6669
ReadyMix para qPCR LuminoCt®™
For fast probe-based quantitative PCR
Sinônimo(s):
ReadyMix para qPCR LuminoCt®™, LuminoCt®
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
eCl@ss:
32129103
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 2000 reactions, sufficient for 500 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for (quantitative PCR)
application(s)
agriculture
cannabis testing
compatibility
Bio-Rad MyiQ ( ), Bio-Rad iCycler iQ, Bio-Rad iQ 5, for use with ABI 5700, for use with ABI 7000, for use with ABI 7300, for use with ABI 7500 Fast, for use with ABI 7500, for use with ABI 7700, for use with ABI 7900 Fast, for use with ABI 7900 HT, for use with ABI 7900, for use with ABI StepOne, for use with ABI StepOnePlus, for use with ABI ViiA 7, for use with Bio-Rad CFX384, for use with Bio-Rad CFX96, for use with Bio-Rad MJ Chromo4, for use with Bio-Rad MJ Opticon 2, for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler, for use with Bio-Rad MJ Opticon, for use with Bio-Rad MiniOpticon, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex, for use with Illumina Eco qPCR, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, for use with Roche LightCycler 480, for use with Strategene Mx3000P, for use with Strategene Mx3005P, for use with Strategene Mx4000
detection method
probe-based
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
A inclusão do anticorpo JumpStart™ Taq na mistura ReadyMix™ elimina a atividade de polimerase em temperaturas ambientes, sem causar os problemas de desempenho associados à Taq quimicamente modificada para hot-start. Isso permite uma ativação muito rápida da Taq e proporciona sensibilidade inigualável ao ensaio, ao mesmo tempo em que permite a configuração de reação em bancada.
  • O kit foi concebido para a realização de ensaios de qPCR à base de sondas em plataformas de instrumentos em tempo real comumente disponíveis.
  • A mistura ReadyMix requer a adição do corante de referência (fornecido no kit) quando usada em instrumentos em tempo real que requerem o corante de referência passiva ROX para normalização dos ensaios de qPCR.
  • O kit não é compatível com instrumentos de qPCR que utilizam tubos capilares de vidro.
A mistura ReadyMix para qPCR LuminoCt™ combina as melhorias de desempenho de nosso anticorpo Taq JumpStart® para PCR hot start com a praticidade de uma mistura de reação fácil de usar. Esta é a solução ideal para realizar métodos de PCR quantitativoa de alto rendimento que se valem de sonda fluorescente.
Application
A mistura ReadyMix® para qPCR LuminoCt™ foi usada no ensaio de reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa quantitativa (qRT-PCR) em 2 etapas para quantificar o produto da transcrição reversa ou cDNA para análise de expressão gênica. Ele também foi usado em qPCR para quantificar o RNA extraído de rinovírus.
Features and Benefits
  • Ideal para protocolos de qPCR em 2 etapas rápidos e de alto rendimento
  • A mistura-mestre permite manter a consistência e a reprodutibilidade de uma reação para outra
  • Redução do tempo de preparo e do risco de contaminação com a eliminação de várias etapas de pipetagem
  • Compatível com plataformas de instrumentos em tempo real comumente disponíveis para ensaios de qPCR baseados em sondas
  • Requer amplicons pequenos (<200 bp) para produzir resultados ideais
  • Compatível com conjuntos de primers comerciais, incluindo os ensaios TaqMan®
  • A Taq DNA polimerase JumpStart™ permite o preparo em temperatura ambiente e o mecanismo hot start impede a formação de produtos não específicos e dímeros de primers
  • Resultados de ensaio em apenas 25 minutos
  • Projetado para proporcionar exatidão, precisão e sensibilidade insuperáveis
  • O design e validação abrangentes da composição química da mistura ReadyMix praticamente eliminam a necessidade de otimizar os parâmetros de ensaio
Packaging
A mistura ReadyMix para qPCR LuminoCt, número de catálogo L5794, contém concentrações otimizadas de Tris-HCl, pH 8,3, KCl, dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, TTP), estabilizantes, MgCl2 e Taq DNA Polimerase JumpStart. Fornecida nas apresentações de 100, 500 e 2000 reações (mistura de 25 μl em um volume de reação de 50 μl).
Corante de referência interna ROX 100x, número de catálogo R4526. Opcional, par uso com máquinas compatíveis com um corante de referência interna, p. ex., ABI e Stratagene.
O volume-padrão de reação é 50 μl
100RXN é envasado como 1 × 2,5 ml
500RXN é envasado como 1 × 12,5 ml
2000RXN é envasado como 1 × 50 ml
Other Notes
  • Ensaios de nuclease 5′ comercialmente disponíveis (p. ex., ensaios TaqMan®) são compatíveis com a mistura ReadyMix LuminoCt.
  • No mínimo, use software para projetar primers e sondas para os ensaios e certifique-se de que os amplicons de qPCR tenham <200 pb.
  • A Sigma recomenda projetar primers e sondas com o software Beacon Designer
Para encomendar primers e sondas da Sigma, visite o site www.sigma.com/oligos
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LuminoCt is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)