Placas de fundo sólidas MultiScreen®
As microplacas MultiScreen® estão disponíveis na versão não estéril, com 96 e 384 poços, nas cores transparente, branca, preta ou natural. As microplacas de poliestireno são comumente utilizadas para ensaios bioquímicos, incluindo aplicações colorimétricas, luminescentes e fluorescentes (por exemplo, ensaios de Bradford-Lowry ou de luciferase), realizados rotineiramente em leitores de microplacas. As microplacas de polipropileno são comumente utilizadas para o armazenamento de produtos químicos, ácidos nucleicos e proteínas. Essas microplacas também podem ser utilizadas para ensaios colorimétricos e reações bioquímicas básicas.
Filtros populares
Products
Placas de poliestireno MultiScreen®
O poliestireno é um polímero altamente transparente com excelentes propriedades ópticas, o que o torna ideal para medições ópticas precisas. As microplacas MultiScreen® de poliestireno estão atualmente disponíveis como microplacas não estéreis de 96 poços nas cores transparente, branca ou preta.
- Microplacas transparentes para ensaios de absorvância e colorimétricos
- Microplacas pretas para ensaios de luminescência de alto sinal e ensaios de fluorescência
- Microplacas brancas para ensaios de luminescência de baixo sinal e ensaios TR-FRET
Placas MultiScreen® de polipropileno
O polipropileno é caracterizado por sua excelente estabilidade química e térmica. É o polímero ideal para microplacas de armazenamento. Moléculas polares, como proteínas ou DNA, se ligam menos ao polipropileno do que ao poliestireno. As microplacas MultiScreen® de polipropileno estão atualmente disponíveis como microplacas não estéreis nos formatos naturais de 96 e 384 poços.
- Biologicamente inerte
- Ampla compatibilidade química
- Resistência a altas temperaturas de -196 °C a +121 °C
- As placas com fundo em V possuem poços cônicos para melhor recuperação da amostra
- As placas com fundo em U possuem poços sem cantos agudos para melhor suspensão
Placas MultiScreen® ELISA
O Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) é uma técnica de ensaio baseada em placas, projetada para detectar e quantificar substâncias solúveis, como peptídeos, proteínas, anticorpos e hormônios. As microplacas MultiScreen® ELISA são feitas de poliestireno e estão disponíveis nos formatos de 96 poços ou em tiras de 8 poços. O formato em tiras de 8 poços permite que “tiras” de poços em colunas únicas sejam utilizadas em um ensaio, em vez de se consumir a microplaca inteira. Elas estão disponíveis com superfícies de ligação média ou alta para melhor atender às necessidades da aplicação e das moléculas envolvidas.
- As placas de alta ligação possuem uma superfície de poliestireno que foi tratada especificamente para proporcionar uma superfície hidrofílica, aumentando a ligação de proteínas
- As placas de alta ligação possuem uma superfície de poliestireno menos hidrofílica e, portanto, são mais adequadas para o revestimento de proteínas e peptídeos não polares
Recursos relacionados
- Folheto: Microplacas MultiScreen®
A microplaca adequada pode melhorar a consistência dos dados e a relação sinal-ruído, ajudar a economizar reagentes e amostras e reduzir o tempo e os custos.
- Folheto: Placas MultiScreen®/Millicell®
Este guia para desenvolvimento farmacêutico, pesquisa de descoberta, biologia molecular e preparação de amostras inclui produtos para triagem e cultura celular.