Merck
Página inicialSupportCalculadoras e aplicativosSolução ácida para remoção em Western blot
Solução ácida para remoção em Western blot
A remoção e a nova análise de um Western blot permitem a conservação da amostra e a correção ou ajustes rápidos da concentração do anticorpo e do tempo de incubação. Esta receita é para uma solução ácida de remoção para Western blot que utiliza cloridrato de glicina e o surfactante dodecilsulfato de sódio (SDS). Se a proteína-alvo for sensível a condições ácidas, experimente a receita da solução de remoção à base de detergente.
Esta calculadora de receita permite a preparação precisa de uma solução ácida de remoção para Western blot para qualquer volume em mililitros. Insira o volume desejado, clique no botão CALCULAR e a tabela será preenchida com as quantidades necessárias de cada componente.
Calculadora de receita para solução ácida de remoção em Western blot