Merck
Página inicialSupportCalculadoras e aplicativosFerramenta de nomograma de pressão-temperatura
Ferramenta de nomograma de pressão-temperatura
Calcule o ponto de ebulição e a pressão de vapor
Use os controles interativos acima para simplificar os cálculos e melhorar a eficiência de seus processos de destilação ou evaporação.
Nossa ferramenta Nomograma de Pressão-Temperatura é uma aplicação da equação de Clausius-Clapeyron, que pressupõe que o calor de vaporização é constante em uma faixa de pressão. A equação de Antoine contorna essa suposição utilizando dados empíricos para cada líquido específico em análise.
Insira a pressão e a temperatura em qualquer uma das cinco unidades de pressão (atmosferas, bar, kilopascais, libras por polegada quadrada ou milímetros de mercúrio) e das cinco unidades de temperatura (graus Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Rankine ou Réaumur).
Referências
  1. McQuarrie, D. A.; Simon, J. D. Matemática para Química Física. University Science Books; 2008.
  2. Goodman, J. M.; Kirby, P. D.; Haustedt, L.O. Tetrahedron Letters. 2000. 41, 9879-9882.
  3. Thomson, G. W. Chemical Reviews. 1946. 38 (1), 1-29.