Merck
Página inicialSupportCalculadoras e aplicativosCalculadora de diluição de soluções
Calculadora de diluição de soluções
Solução diluída de molaridade conhecida
A ferramenta de cálculo de diluição de soluções determina o volume do concentrado a ser adicionado para atingir um volume e uma concentração especificados. A calculadora utiliza a fórmula M1V1 = M2V2, em que “1” representa as condições de concentração (ou seja, molaridade e volume da solução-mãe) e “2” representa as condições de diluição (ou seja, volume e molaridade desejados). Para preparar uma solução de molaridade específica com base na massa, utilize a Calculadora de Molaridade por Massa. Para diluir uma solução de ácido ou base concentrada com concentração conhecida em % p/p, utilize a Calculadora de Molaridade de Ácidos e Bases.
Encontre o equilíbrio do seu pH com nossos sistemas tampão biológicos pHenomenais!