Merck
Protocolo Padrão de PCR
Como realizar a PCR
Uma configuração padrão da reação em cadeia da polimerase (PCR) consiste em quatro etapas:
  1. Adicione os reagentes necessários ou a mistura principal e o molde aos tubos de PCR.
  2. Misture e centrifugue.
    *Adicione óleo mineral para evitar a evaporação em um termociclador sem tampa aquecida.
  3. Amplificar de acordo com os parâmetros do termociclador e dos primers.
  4. Avaliar o DNA amplificado por eletroforese em gel de agarose, seguida de coloração com brometo de etídio.
Os tubos de PCR são colocados em um termociclador para a etapa de amplificação da PCR.
Essas etapas são apresentadas a seguir com mais detalhes, juntamente com dicas para a seleção de materiais e reagentes. Este é um protocolo básico de PCR que utiliza a Taq DNA polimerase.
Etapas da PCR e componentes essenciais da PCR
A resolução de problemas em uma reação de PCR envolve diversos fatores. Assista a esta animação para saber como a seleção dos componentes e das condições de ciclo adequados às suas necessidades pode ajudar a alcançar resultados ideais.
Encontre protocolos adicionais para outras polimerases ou técnicas avançadas de PCR na seção “Protocolos” do nosso Guia de Tecnologias de PCR.
Saiba mais sobre a PCR padrão, incluindo o que ela é, em nossa página Noções Básicas sobre PCR.
Reagentes: O que é necessário para a PCR?
O que é a Taq polimerase?
A Taq DNA polimerase é uma enzima termoestável derivada da bactéria termofílica Thermus aquaticus. É comumente utilizada para amplificar fragmentos de DNA na PCR. A enzima se apresenta na forma recombinante, expressa em E. coli. É capaz de suportar aquecimentos repetidos a 95 °C (conforme exigido pela técnica de PCR) sem perda significativa de atividade. A enzima possui um peso molecular de aproximadamente 94 kDa, determinado por SDS-PAGE, sem atividade endonuclease ou exonuclease detectável. Possui atividade de DNA polimerase 5'→3' e atividade de exonuclease 5'→3'. Cada lote da Taq DNA Polimerase é testado para amplificação por PCR e sequenciamento de fita dupla. A enzima é fornecida a 5 unidades/µL e vem acompanhada de um tampão de reação 10x otimizado.
Taq DNA Polimerase Padrão
Use a tabela abaixo para selecionar uma mistura adequada de Taq DNA polimerase para suas condições de reação. Escolha entre formulações transparentes ou coradas de vermelho, com ou sem cloreto de magnésio (MgCl₂), ou uma mistura pronta (readymix) ou master mix pré-preparada com tampão e dNTPs.
Definição da unidade: Uma unidade incorpora 10 nmol de desoxirribonucleosídeos trifosfatos totais no DNA precipitável por ácido em 30 minutos a 74 °C.
Procedimento: Etapas da PCR
As condições ideais para a concentração da Taq DNA polimerase, do DNA molde, dos primers e do MgCl₂ dependerão do sistema utilizado. Pode ser necessário determinar as condições ideais para cada componente individualmente. Isso se aplica especialmente à Taq DNA polimerase, aos parâmetros de ciclo e à concentração de MgCl₂. Recomenda-se que a enzima e o MgCl₂ sejam titulados para determinar a eficiência ideal.
  1. Adicione os reagentes a um tubo de tamanho adequado, na ordem indicada na tabela. (Selecione a tabela apropriada para a preparação da reação: reagente padrão ou reagente pronto para uso.) Para um grande número de reações, deve-se preparar uma mistura-mestre sem o molde e dividi-la em alíquotas nos tubos de reação. Por fim, o molde deve ser adicionado aos tubos apropriados.
Reação de PCR padrão
*Compre o tampão e a Taq polimerase juntos: D1806, D4309 ou D4545
Reação de PCR pronta para uso
2. Misture delicadamente com o vortex e centrifugue rapidamente para que todos os componentes se depositem no fundo do tubo.
Observação: Adicione 50 µL de óleo mineral até o topo de cada tubo para evitar a evaporação, caso utilize um termociclador sem tampa aquecida.
3. Amplifique. Os parâmetros de amplificação variam de acordo com os primers e o termociclador utilizado. Pode ser necessário otimizar o sistema para cada primer, molde e termociclador.
Parâmetros típicos de ciclagem
Recomenda-se 25 a 30 ciclos de amplificação.
4. O DNA amplificado pode ser avaliado por eletroforese em gel de agarose e subsequente coloração com brometo de etídio.
      Observação: A camada de óleo mineral pode ser removida por meio de uma única extração com clorofórmio (1:1), recuperando-se a fase aquosa.
Reagentes para eletroforese de ácidos nucleicos
  • Agarose (géis pré-moldados, pó, etc.)
  • Tampão, como MOPS-EDTA-acetato de sódio, tris-acetato-EDTA (TAE) ou tris-borato-EDTA (TBE)
  • Solução de carregamento de gel e tampão de carregamento de amostra para RNA
  • Corante para eletroforese, como o brometo de etídio
1.
Cheng S, Fockler C, Barnes WM, Higuchi R. 1994. Effective amplification of long targets from cloned inserts and human genomic DNA.. Proceedings of the National Academy of Sciences. 91(12):5695-5699. https://doi.org/10.1073/pnas.91.12.5695
2.
Chou Q. 1992. Minimizing deletion mutagenesis artifact duringTaqDNA polymerase PCR byE.coliSSB. Nucl Acids Res. 20(16):4371-4371. https://doi.org/10.1093/nar/20.16.4371
3.
Innis MA. 1995. PCR Strategies. New York: Academic Press.
4.
Innis MA. 1990. PCR Protocols: A Guide to Methods and Applications. New York: Academic Press.
5.
Innis MA, Myambo KB, Gelfand DH, Brow MA. 1988. DNA sequencing with Thermus aquaticus DNA polymerase and direct sequencing of polymerase chain reaction-amplified DNA.. Proceedings of the National Academy of Sciences. 85(24):9436-9440. https://doi.org/10.1073/pnas.85.24.9436
6.
Newton CR. 1995. PCR: Essential Data. 1. Wiley-Blackwell.
7.
Olive DM, Simsek M, Al-Mufti S. 1989. Polymerase chain reaction assay for detection of human cytomegalovirus.. 27(6):1238-1242. https://doi.org/10.1128/jcm.27.6.1238-1242.1989
8.
Pääbo S, Gifford JA, Wilson AC. 1988. Mitochondrial DNA sequences from a 7000-year old brain. Nucl Acids Res. 16(20):9775-9787. https://doi.org/10.1093/nar/16.20.9775
9.
Erlich HA. 1989. PCR technology : principles and applications for DNA amplification. New York: Stockton Press.
10.
Sambrook J, Fritsch E, Maniatis T. 1989. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 1. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press.
11.
Sarkar G, Kapelner S, Sommer SS. 1990. Formamide can dramatically improve the specificity of PCR. Nucl Acids Res. 18(24):7465-7465. https://doi.org/10.1093/nar/18.24.7465
12.
Winship PR. 1989. An lmproved method for directly sequencing PCR-amplified material using dimethyl sulphoxide. Nucl Acids Res. 17(3):1266-1266. https://doi.org/10.1093/nar/17.3.1266
Declaração de Licença da Gravadora
AVISO AO COMPRADOR: ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE RELATIVA À LICENÇA
Nenhuma licença é concedida com a compra deste produto ao abrigo de qualquer uma das Patentes dos EUA n.º 5.804.375, 5.994.056, 6.171.785, 6.214.979, 5.538.848, 5.723.591, 5.876.930, 6.030.787 e 6.258.569, nem pelas patentes correspondentes fora dos Estados Unidos, nem por quaisquer outras patentes ou pedidos de patente relacionados aos processos de nuclease 5’ e corante de ligação ao DNA de fita dupla. Para mais informações, entre em contato com o Diretor de Licenciamento da Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Califórnia 94404, EUA