Kapalinová chromatografie
Máme dlouhou historii odborných znalostí a inovací v oblasti kapalinové chromatografie. Máme rozsáhlý tým vědců, kteří neustále vyvíjejí nové protokoly, monografie a výzkumné práce pro HPLC, UHPLC a LPLC. Naše technická knihovna obsahuje řadu podrobných protokolů pro kvantifikaci specifických analytů podle různých regulačních metod.
Malé molekuly jsou ionty a sloučeniny s molekulovou hmotností obvykle menší než 900 daltonů. Tyto sloučeniny lze účinně separovat a analyzovat pomocí HPLC, UHPLC a LC-MS s použitím převážně křemíkových částic nebo monolitických stacionárních fází s širokou škálou chemických vlastností (modifikací) kolon.
Vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) lze použít k separaci a identifikaci různých velkých biomolekul, jako jsou proteiny a peptidy ve vzorku. Je založena na přečerpávání vzorku s rozpouštědlem (mobilní fáze) přes kolonu naplněnou sorpčním materiálem (stacionární fáze) za vysokého tlaku.
Nízkotlaká kapalinová chromatografie (LPLC) je chromatografická technika, která pracuje s nízkými tlaky, při nichž se mobilní fáze působením čerpadla přivádí na kolonu obsahující stacionární fázi.