Metoda přípravy vzorků QuEChERS
QuEChERS je druh disperzivní extrakce v pevné fázi (dSPE) používaný k přípravě vzorků. Zkratka QuEChERS znamená „rychlý, snadný, levný, účinný, odolný a bezpečný“ (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe). Tato metoda, původně vyvinutá pro přípravu vzorků ovoce a zeleniny k analýze reziduí pesticidů, se dnes používá k analýze dalších tříd chemických látek, včetně PAH (polycyklických aromatických uhlovodíků), PCB (polychlorovaných bifenylů), PBDE (polybromovaných difenyletherů) a retardérů hoření. Tento koncept byl zaveden v roce 2002 a je nyní specifikován v oficiálních metodách Asociace analytických společenství (AOAC 2007.01) a Evropského výboru pro normalizaci (EN 15662:2008).
Vybrané kategorie
Seznamte se s naší nabídkou produktů pro extrakci v pevné fázi (SPE), které slouží k rychlé a přesné přípravě analytických vzorků a zajišťují efektivní a spolehlivou chromatografickou analýzu. Patří mezi ně SPE kazety, desky, extrakční zkumavky, nástroje pro disperzivní SPE a příslušenství.
Dosáhněte špičkového výkonu v oblasti kapilární chromatografie (GC) díky našim kolonnám, spotřebnímu materiálu a příslušenství. Prohlédněte si nabídku společnosti Supelco®.
Váš zdroj rozpouštědel: Najděte si to pravé řešení u značek Supelco®, SigmaAldrich® a SAFC®, které pokrývají analytické, laboratorní i biofarmaceutické aplikace. Objednávejte online.
Díky naší rozsáhlé nabídce HPLC kolon dosáhnete přesných separací. Zlepšete retenci, rozlišení a selektivitu. Objednejte si je ještě dnes.
Extrakce
vzorků metodou QuEChERS
Techniky extrakce rozpouštědlem jsou navrženy tak, aby dosáhly maximálního výtěžku analyzované látky ze základní matrice. Analyzované látky se extrahují z matrice vzorku pomocí rozpouštědel mísitelných s vodou (obvykle acetonitril) a vysokých koncentrací solí a/nebo pufrovacích činidel. Výběr rozpouštědla je důležitý pro minimalizaci koextrakce sloučenin. Soli se v extrakčním kroku používají k vytvoření fázového oddělení. Působí jako pufry k úpravě pH a odstranění vody ze vzorku.
Čištění vzorků metodou QuEChERS
Čištění vzorku snižuje interference během následné analýzy, protože interference mohou poškodit analytické přístroje a zkomplikovat identifikaci a kvantifikaci analytů. Na rozdíl od tradičních metod čištění vzorků využívajících SPE trubičky je v systému QuEChERS čištění usnadněno smícháním velkého množství SPE sorbentů s extraktem vzorku. Sorbenty používané při čištění odstraňují matriční interference, které se koextrahují s analyty, které nás zajímají. Použití sorbentů typu PSA, C18 nebo GCB (grafitizovaný saze) odstraňuje cukry, lipidy, steroly, organické kyseliny, bílkoviny, karotenoidy, chlorofyl a další pigmenty před analýzou metodou GC-MS/MS nebo LC-MS/MS. K čištění obtížných matric obsahujících pigmenty nebo tuky mohou být zapotřebí speciální sorbenty Z-Sep.
Využijte naše vyhledávání dokumentů, kde najdete technické listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Související články
- Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
- 2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
- Sorbenty Z-Sep zlepšují extrakci tuků a pigmentů při extrakci na pevné fázi QuEChERs pro přípravu vzorků.
- Používání veterinárních léčiv může být nedílnou součástí procesu chovu zvířat a ryb určených k produkci potravin. Mezi ně mohou patřit antibiotika, hormony a steroidy.
- HPLC-UV analysis of active compounds in marijuana-infused edibles for potency testing; complex matrix requires precise methods.
- Zobrazit vše (10)
Související protokoly
- HPLC-UV analysis of active compounds in marijuana-infused edibles for potency testing; complex matrix requires precise methods.
- A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
- QuEChERS method for pesticide residue analysis requires only small quantities of solvent and is capable of generating recoveries of 70-120% with RSDs <5% for a wide range of compounds.
- Používání veterinárních léčiv může být nedílnou součástí procesu chovu zvířat a ryb určených k produkci potravin. Mezi ně mohou patřit antibiotika, hormony a steroidy.
- Zobrazit vše (10)
Jak vám můžeme pomoci
V případě jakýchkoli dotazů prosím zašlete žádost
o podporu zákazníků nebo se obraťte na náš tým zákaznické podpory:
E-mail: custserv@sial.com
nebo telefon: +1 (800) 244-1173
Další podpora
- Vyhledávání chromatogramů
K identifikaci neznámých sloučenin ve vašem vzorku použijte funkci „Vyhledávání chromatogramů“.
- Kalkulačky a aplikace
Web Toolbox - vědecké výzkumné nástroje a zdroje pro analytickou chemii, vědu o živé přírodě, chemickou syntézu a materiálovou vědu.
- Žádost o zákaznickou podporu
Zákaznická podpora včetně pomoci s objednávkami, produkty, účty a technickými problémy s webovými stránkami.
- Často kladené otázky
Projděte si naši sekci Často kladené otázky, kde najdete odpovědi na nejčastější dotazy týkající se našich produktů a služeb.