Bakteriologie
Bakteriologie se zabývá všemi aspekty genetiky, struktury, fyziologie, chování, patogenity, ekologie a evoluce bakteriálních druhů. Bakteriologická vyšetření mají zásadní význam v klinické diagnostice a průmyslové kontrole kvality. Použití mikroskopie v bakteriologii zahrnuje barvení mikroorganismů vhodnými metodami (např. barvení podle Grama) k určení klasifikace bakterií nebo k detekci mykobakterií.
Doporučené kategorie
Nabízíme kompletní výběr mikroskopických činidel, nástrojů a skla pro výzkum a klinické laboratorní analýzy od společností Corning®, BRAND®, PELCO® a dalších spolehlivých specializovaných značek.
Objevte vysoce kvalitní mikrobiální kultivační média. Vyberte si z dehydratovaných nebo k použití připravených variant, které splňují průmyslové normy a regulační požadavky.
Přesné a konzistentní počítání buněk má zásadní význam pro buněčné kultury a navazující buněčné testy a experimenty. Ruční počítadlo Coulter poskytuje nejpřesnější a reprodukovatelné počítání buněk během několika sekund. Jednorázové hemocytometry snižují riziko v infekčním prostředí
.Přesné a konzistentní počítání buněk má zásadní význam pro buněčné kultury a navazující buněčné testy a experimenty. Ruční počítadlo Coulter poskytuje nejpřesnější a reprodukovatelné počítání buněk během několika sekund. Jednorázové hemocytometry snižují riziko v infekčním prostředí
.Barvení podle Grama
Barvení podle Grama je základní barvicí technikou v bakteriologii, která se používá k rozlišení grampozitivních a gramnegativních bakterií. Při této metodě se dosáhne rozlišení, protože grampozitivní bakterie si zachovávají krystalově fialové barvivo díky přítomnosti silné vrstvy peptidoglykanu ve svých buněčných stěnách.
Proti tomu gramnegativní bakterie se odbarvují organickým rozpouštědlem a při protibarvení se zbarvují do oranžovo-růžova, což se přisuzuje tenčí peptidoglykanové stěně. Činidla potřebná pro tento vícestupňový proces barvení zahrnují krystalovou violeť (primární barvení), anilinové barvivo, roztok jódu (mořidlo) a safraninovou oranž (sekundární barvení) nebo protibarvivo karbol fuchsin.
Barvení na mykobakterie
Včasná diagnostika mykobakteriální infekce je velmi důležitá, protože acidorezistentní bakterie jsou vysoce patogenní a zodpovědné za závažná onemocnění, jako je například tuberkulóza. Pro detekci těchto patogenních bakterií v histologických tkáňových kulturách a bakteriologických nátěrech jsou k dispozici různá barvení. Metody fluorescenční detekce se používají s technikou barvení podle Ziehl-Neelsena, a to buď prostřednictvím tepelně upravených sklíček (barvení za tepla), nebo bez tepelné úpravy (barvení za studena). Tato technika diferenciálního barvení používá jako primární barvivo fenolovou sloučeninu rozpustnou v tucích karbol fuchsin a jako protibarvivo malachitovou zeleň.
Barvení trichomonádami
Paraziti rodu Trichomonas vaginalis se vyskytují zejména v gynekologickém materiálu, jako jsou vaginální stěry a močový sediment, a způsobují nejčastější nevirové pohlavně přenosné onemocnění, trichomoniázu. K mikroskopické diagnostice Trichomonas vaginalis se používají různá barvení, jako je Giemsa a Acridine Orange, spolu s vyšetřením na mokrém povrchu.
Bakteriologické aplikace v dalších odvětvích
V potravinářském a nápojovém průmyslu se používají bakterie mléčného kvašení, jako jsou Lactobacillus./i>, Lactococcus a Streptococcus se používají při výrobě mléčných výrobků, jako jsou sýry, podmáslí a jogurty. Bakteriální fermentace se používají při zpracování nápojů, například čaje a kávy. V rozvíjející se oblasti zdraví střevního mikrobiomu se několik druhů bakterií používá v probiotických doplňcích stravy ke snížení zánětu a zlepšení funkce střev. Bakterie se také používají ve farmaceutickém průmyslu při výzkumu a výrobě vakcín, včetně tetracyklinů, erytromycinu od Streptomyces a bacitracinu od Bacillus.
Vyhledejte v našem vyhledávači dokumentů datové listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Související články
- Informace o laktobacilech, tyčinkovitých, grampozitivních, fermentativních, fakultativně anaerobních nebo mikroaerofilních organotrofech. Organtrofy rodu Lactobacillus patří do skupiny bakterií mléčného kvašení.
- Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
- Selektivní média umožňují rychlejší výsledky a vizuální potvrzení detekce, identifikace a stanovení počtu mikroorganismů.
- Ribosomally synthesized antimicrobial peptides are a promising focus in antibiotic research amidst bacterial resistance and emerging infectious diseases.
- Časté problémy při kultivaci buněk: Kontaminace je bezpochyby nejčastějším problémem, s nímž se setkáváme v laboratořích zabývajících se kultivací buněk, a někdy má velmi závažné důsledky.
- Zobrazit vše (22)
Související protokoly
- Kultivace E. coli v rozsahu od malých kultur až po fermentaci. Zahrnuty jsou protokoly pro založení startovací kultury, suspenzní buňky, monokulturu a pokovení bakteriofága M13.
- Správné techniky čištění laboratorního skla jsou zásadní pro kvalitní výsledky experimentů a výzkumu.
- Lipopolysacharidy (LPS) jsou charakteristické složky buněčné stěny gramnegativních bakterií; u grampozitivních bakterií se nevyskytují.
- Cell culture protocol for testing cell lines for bacterial and fungal contamination.
- Initiating a Starter Culture
- Zobrazit vše (12)
Další články a protokoly
Jak vám můžeme pomoci
V případě jakýchkoli dotazů odešlete žádost o zákaznickou podporu
nebo se obraťte na náš tým služeb zákazníkům:
Pište custserv@sial.com