Merck
DomůAplikaceGenomikaExprese a potlačení genů
Exprese a potlačení genů
Společnost Sigma-Aldrich® Advanced Genomics je předním poskytovatelem technologií pro úpravu a potlačení genů, včetně CRISPR, Cas9, syntetické vodicí RNA (sgRNA) a nukleázy typu zinkového prstu (ZFN).
Modulace genové exprese je jednou z nejúčinnějších technik, které využívají vědci při zkoumání složitých genetických sítí řídících biologické procesy. Experimenty s modulací genů se zejména hojně využívají k identifikaci léčiv účinných v boji proti nemocem, od rakoviny až po vývojové a neurodegenerativní poruchy.  
Existuje řada technologií pro účinnou regulaci genové exprese v buňkách a tkáních. RNAi (RNA interference) je přirozený biologický mechanismus, při kterém duplexy siRNA (krátké interferující RNA) vyvolávají silnou a cílenou inhibici genové exprese. Divize SigmaAldrich® Advanced Genomics je lídrem ve vývoji komerčních produktů pro RNAi určených pro výzkumníky. 
V poslední době poskytuje vývoj inhibice CRISPR (CRISPRi) a aktivace CRISPR (CRISPRa) výzkumníkům nový výkonný soubor nástrojů, který umožňuje téměř neomezené možnosti regulace genů. Díky využití bezkonkurenčního portfolia produktů CRISPR od společnosti SigmaAldrich® Advanced Genomics jsou výzkumníci schopni přesně a efektivně potlačit, vyřadit, aktivovat nebo nadměrně exprimovat prakticky jakýkoli gen.
Vybrané kategorie
Detailní záběr na ultrafialovou světelnou komoru během přípravy agarózového elektroforetického gelu používaného k separaci DNA
Agaróza: Vlastnosti a využití ve výzkumu
Agarózové bioreagencie jsou určeny pro aplikace v oblasti buněčných kultur a molekulární biologie a nabízejí agarózové gely připravené k nalití pro elektroforézu RNA a DNA.
Nakupovat produkty
Schéma znázorňující mechanismus potlačení genové exprese zprostředkovaného shRNA a siRNA v buňkách.
Schéma znázorňující mechanismus potlačení genové exprese zprostředkovaného shRNA a siRNA v buňkách.
RNAi – modulace genů za účelem objasnění genetických drah
Funkční genomické screeningy jsou nedílnou součástí základního výzkumu a umožňují odhalit mechanismy, které stojí za biologickými systémy, signálními drahami a nemocemi. Efektivní zkoumání těchto komplexních sítí molekulárních interakcí lze dosáhnout pomocí knihoven shRNA, které zajišťují spolehlivý, účinný a dlouhodobý knockdown.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics je výhradním dodavatelem kolekcí TRC1.5 a TRC2 od konsorcia The RNAi Consortium (TRC). Tyto knihovny shRNA založené na lentivirech poskytují bezkonkurenční pokrytí a jsou k dispozici v různých formátech, včetně celogenomových knihoven, jednotlivých klonů/vektorů RNAi a sad genových rodin.
CRISPRi a CRISPRa – účinná inhibice a aktivace genů
Technologie CRISPRi (CRISPR interference) a CRISPRa (CRISPR activation) umožňují vysoce účinné potlačení, respektive aktivaci genů, aniž by docházelo ke změně základní sekvence DNA. Při použití ve velkoplošných screeningových studiích typu LOF (ztráta funkce) a GOF (zisk funkce) jsou výzkumníci schopni identifikovat jedinečné, avšak funkčně související genové dráhy, které jsou při použití jiných metod často přehlíženy.
Vyhledávání dokumentů
Hledáte podrobnější informace?
Využijte naše vyhledávání dokumentů, kde najdete technické listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Vyhledat dokumenty
x
Schematická znázornění systému CRISPRa s komplexem Synergystic Activation Mediator (SAM) a systému CRISPRi využívajícího doménu KRAB.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics nabízí kompletní sadu optimalizovaných knihoven CRISPRi a CRISPRa pro experimenty s potlačením a nadměrnou expresí genů. Kombinované lentivirové knihovny CRISPRi a SAM CRISPRa jsou k dispozici jako hotové produkty nebo na míru podle vašich konkrétních potřeb.
Zajímá vás, zda je technologie CRISPR vhodná pro váš projekt? Obraťte se na odborníka společnosti Sigma-Aldrich® Advanced Genomics.
x
Související zdroje