Merck
Dodávání léků
Cílené podávání léků - kapsle s lékem uvolňuje účinné látky přímo do nemocné buňky a zajišťuje tak přesné podávání léku.
Podávání léků je metoda nebo proces podávání léků nebo léčiv a jiných xenobiotik za účelem dosažení léčebného účinku u lidí nebo zvířat. Různé technologie podávání léčiv se využívají k podpoře terapeutických účinků v zamýšleném místě působení a zároveň k minimalizaci možných nežádoucích účinků, a to ovlivněním absorpce, distribuce, metabolismu a eliminace (ADME) léčivé látky.
Doporučené kategorie
Soupravy pro přípravu léků
Soupravy pro přípravu léků
Naše soupravy NanofabTx™ s činidlem, mikrofluidním zařízením a nano-polymerními screeningovými soupravami jsou optimalizovány pro rychlou syntézu a kontrolu nanočásticových lékových forem s vysokou životaschopností buněk.
Obchod s produkty
Hydrofilní polymery
Hydrofilní polymery
Poskytujeme široké portfolio hydrofilních polymerů seskupených podle chemické struktury pro biomedicínské aplikace, katalýzu, samoskladbu a modifikaci povrchů.
Obchod s produkty
Hydrofobní polymery
Hydrofobní polymery
Zajistěte si plynulost práce s naším výjimečným portfoliem všestranných hydrofobních polymerů, které podpoří vaše aplikace v oblasti adheze, povlaků, vláken, fólií, adheze, umělých plastů a biomedicíny
.
Obchod s produkty
Příklad molekulární struktury polymeru
Polyethylenglykol (PEG a PEO)
Nabízíme poly(ethylenglykol) (PEG) a roztoky PEG různých stupňů a molekulových hmotností v různých velikostech balení.
Obchod s produkty
Pokroky v medicíně a biotechnologiích vedly k vývoji velkého množství nových kandidátů na léčiva, z nichž mnohé selhaly během předklinického hodnocení kvůli omezené biologické dostupnosti, špatné stabilitě a nízké rozpustnosti. Systémy pro podávání léčiv (DDS) jsou široce zkoumány a vyvíjeny s cílem zlepšit farmakokinetiku a farmakodynamiku terapeutických látek, aby mohly být podávány na cílové místo v požadované dávce ve vhodném čase a rychlosti. Nové DDS, jako jsou nanočástice a mikročástice, transdermální náplasti, inhalátory, implantáty s rezervoárem léčiva a konjugáty protilátek s léčivem, jsou vyvíjeny s cílem uspokojit pokročilé terapeutické potřeby, včetně řízeného uvolňování, cíleného podávání, zvýšení rozpustnosti, aktivace na vyžádání a nových způsobů podání (např. transdermální, oční, nosní). Vhodný výběr DDS závisí na vlastnostech léčiva, požadované rychlosti uvolňování, požadovaném místě účinku a způsobu podání.
Pokroky v nanotechnologiích výrazně zlepšily návrh léčiv, což umožňuje cílenou, bezpečnou a účinnou formulaci léčiv pomocí nanočástic (NP). Systémy pro podávání nanodestiček prokázaly velký potenciál při zlepšování rozpustnosti hydrofobních léčiv, zlepšování biodistribuce a farmakokinetiky a zajišťování přednostní akumulace v cílovém místě.
Nanodestičkové systémy mohou být navrženy tak, aby se léčiva absorbovala nebo konjugovala na povrch částic, byla zapouzdřena v jádře nebo rozpuštěna v matrici částic. Nanočástice nabité léčivem lze dále zacílit na konkrétní místo onemocnění zavedením cílových částí na povrch částic. Při formulaci léků bylo použito několik nanonosičů, jako jsou liposomy, polymerní micely, dendrimery, konjugáty polymeru a léčiva, anorganické nanočástice a nanomateriály na bázi uhlíku. Liposomy jsou nejběžnější a nejlépe prozkoumané nanonosiče, zatímco polymerní nanočástice se staly jedním z nejinovativnějších přístupů k podávání léčiv. K výrobě polymerních nanočástic pro podávání léčiv se používají jak přírodní, tak biokompatibilní syntetické polymery. Prozkoumejte naši platformu NanoFabTx™ a získejte další informace.