Přejít k obsahu
Techniky syntézy polymerů
Chemická struktura plastového polymeru nylonu s atomy znázorněnými jako kuličky v konvenčním barevném kódování: vodík (bílá), uhlík (šedá), kyslík (červená). Plastový polymer nylon (nylon-6,6), chemická struktura - lineární fragment.
Polymery jsou třídou materiálů, které se skládají z malých opakujících se chemických jednotek. Stavební blok nebo opakující se jednotka v polymeru se nazývá monomer. Polymerizace neboli syntéza polymerů je chemická reakce, při níž se monomery spojují kovalentní vazbou za vzniku polymerních struktur. Délka polymerního řetězce je charakterizována počtem opakujících se jednotek v řetězci, který se označuje jako stupeň polymerace (DP). Molekulová hmotnost polymeru je součinem molekulové hmotnosti opakující se jednotky a DP. Základní vlastnosti vlastní polymerům závisí především na molekulové hmotnosti, struktuře (lineární nebo rozvětvené) a DP.  
Doporučené kategorie
Příklad molekulární struktury polymeru
Polymerizační nástroje
Poskytujeme spolehlivé polymerační nástroje pro zahájení a manipulaci s chemickou reakcí monomerů za účelem vytvoření polymerních řetězců nebo sítí se specifickými vlastnostmi pro různé aplikace.
Obchod s produkty
Chemická struktura polyethylenglykolu zapsaná jako chemický vzorec C2H4O
Polyethylenglykol (PEG a PEO)
Objevte náš výběr polyethylenglykolu (PEG) a derivátů PEG v širokém rozsahu molekulových hmotností pro všechny vaše potřeby a aplikace PEGylace.
Obchod s produkty
Lahvičky s barevnými biomedicínskými polymery plněné pipetou
Biomedicínské polymery
Nabízíme širokou škálu přírodních a syntetických biomedicínských polymerů s pokročilými vlastnostmi, které jsou vhodné pro všechny biomedicínské aplikace.
Obchod s produkty
Kapky vody na modrém superhydrofobním polymeru
Hydrofobní polymery
Prozkoumejte naše portfolio všestranných hydrofobních polymerů pro podporu vašich aplikací v oblasti adheze, nátěrů, vláken, fólií, umělých plastů a biomedicíny.
Obchod s produkty
Polymerizace se podle typu chemické reakce dělí na dva typy, a to na kondenzační a adiční polymerizaci. Při kondenzační nebo postupné růstové polymerizaci probíhá kondenzační reakce mezi dvěma různými dvoufunkčními nebo třífunkčními monomery za vzniku polymerů, přičemž jsou z reakce vyloučeny malé molekuly, často voda. Při adiční polymeraci nebo polymeraci s růstem řetězce dochází k růstu polymeru přidáváním monomerů do aktivních míst na polymerním řetězci s regenerací aktivních míst na konci každého kroku růstu. K vytvoření iniciačního druhu s reaktivními centry je zapotřebí iniciátor. Reaktivním centrem může být volný radikál, kationt, aniont nebo organokovový komplex.
Vlastnosti polymerů jsou do značné míry závislé na typech monomerů a polymerační metodě použité pro syntézu. Polymerizace živými radikály, označovaná také jako řízená radikálová polymerizace (CRP), umožňuje lepší kontrolu nad molekulovou hmotností polymeru, distribucí molekulové hmotnosti, funkčností a složením. CRP lze využít s širokou škálou vinylových monomerů k vytvoření polymerů s různými vlastnostmi pro různé aplikace.
Existují tři základní techniky CRP:
  • Polymerizace s přenosem atomového radikálu (ATRP)
  • Polymerizace s reverzibilním adičním/fragmentačním přenosem řetězce (RAFT)
  • Nitroxidem zprostředkovaná polymerace (NMP) 
ATRP je vhodná pro aplikace modifikace povrchu, které jsou založeny na přizpůsobené hydrofilitě, adhezivních vlastnostech nebo funkcionalizaci nanočástic. Polymery odvozené z RAFT i ATRP lze postpolymerací modifikovat a jsou hojně využívány v biomedicíně pro aplikace v oblasti dodávání léčiv a tkáňového inženýrství. Blokové kopolymery pro biomedicínské aplikace se běžně vyvíjejí na základě RAFT nebo ATRP. Blokové kopolymery vyvinuté z NMP jsou nezbytné pro disperzi pigmentů, paměťová zařízení a výrobu kompozitů.