Merck
DomůAplikaceČištění vodyPorozumění laboratorní vodě: Základ přesné vědy
Porozumění laboratorní vodě: Základ přesné vědy
Průhledný skleněný mikroskop s kapkami vody vznášejícími se ve vzduchu, na světle šedém pozadí
Voda patří mezi nejčastěji používaná činidla v laboratořích – a zároveň mezi ta nejméně prozkoumaná. Ať už působíte ve farmaceutickém průmyslu, v diagnostice, v potravinářském a nápojovém průmyslu nebo v biotechnologické laboratoři, kvalita vody má přímý vliv na výsledky, dodržování předpisů a provoz. V tomto centru se dozvíte, co znamená čistota vody, proč je důležitá a jak ji optimalizovat pro vaše konkrétní vědecké analýzy.
Vybrané kategorie
Systém na úpravu ultr čisté a čisté vody Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 – systém na úpravu laboratorní vody typu 1 a typu 2 s výrobními a zásobními jednotkami a výdejníky čisté a ultr čisté vody.
Stolní laboratorní systémy na čištění vody Milli-Q®
Systémy Milli-Q® nabízejí inovativní technologie čištění vody, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám laboratorního výzkumu, cílům v oblasti udržitelnosti a dalším klíčovým požadavkům.
Nakupovat produkty
Centrální systém na úpravu vody Milli-Q® HX 7000 a nádrž na čistou vodu SDS 500
Systémy pro čištění laboratorní vody Milli-Q® s vysokým průtokem
Ať už jde o jednu laboratoř nebo celou budovu, centrální systémy na úpravu vody Milli-Q® představují propojené, vysoce výkonné přístroje, které dokážou spolehlivě pokrýt veškerou potřebu čištěné vody.
Nakupovat produkty
Sada pro předúpravu IPAK Gard®
Spotřební materiál pro čištění laboratorní vody Milli-Q®
Najděte si kazety, UV lampy, filtry a lešticí jednotky pro váš vodní systém. Výhody používání originálních spotřebních materiálů Milli-Q: zaručená kvalita vody, prvky podporující udržitelnost (nové odtokové víčko, lampy bez obsahu rtuti). Navrženo tak, aby perfektně pasovalo.
Nakupovat produkty
K jednomu vodnímu systému Milli-Q® IQ lze připojit až 4 dávkovače POD
Příslušenství pro laboratorní systémy na čištění vody Milli-Q®
Příslušenství k vodním systémům Milli-Q® vyhovuje specifickým potřebám laboratoří, zvyšuje bezpečnost, kvalitu vody a produktivitu a zároveň šetří místo na pracovním stole.
Nakupovat produkty
Klíčová role vody v laboratoři
Jako univerzální rozpouštědlo se voda používá téměř ve všech laboratorních činidlech a aplikacích, ať už k proplachování, jako pufr, k ředění vzorků nebo jako slepá vzorka. Kvalita vody používané v laboratoři – a její stálost – je proto rozhodující pro úspěšnost prováděných testů.
Vlastnosti vody
Je důležité pochopit, proč je voda tak jedinečná molekula. Přečtěte si článek „Voda: vlastnosti, polarita a její role jako univerzálního rozpouštědla“, abyste se dozvěděli více o její polaritě, vodíkových vazbách a o tom, jak tyto vlastnosti z ní činí univerzální rozpouštědlo nezbytné pro život a práci v laboratoři.
Nečistoty ve vodě
Nečistoty ve vodě se obecně dělí do pěti hlavních skupin: organické látky, anorganické ionty, bakterie a jejich vedlejší produkty, částice a koloidy a rozpuštěné plyny. V článku „Nečistoty ve vodě: typy, zdroje a dopady v laboratoři“ se dozvíte, jaké jsou zdroje těchto nečistot, jaký mají dopad na různé laboratorní přístroje a experimenty a jak je účinně odstranit z vašeho vodovodního systému. 
Techniky čištění vody
Existuje mnoho různých technik a technologií čištění vody, které slouží k odstranění nečistot z laboratorní vody. Patří mezi ně destilace, reverzní osmóza, iontoměničové pryskyřice, ultrafiltry, uhlíková filtrace a UV oxidace. Každá technologie má své výhody i omezení. Některé dokážou odstranit velkou část několika nečistot (např. reverzní osmóza), zatímco jiné vynikají v odstraňování jednoho konkrétního typu nečistoty až na velmi nízké hladiny (např. iontoměničové pryskyřice). Jelikož žádná technologie sama o sobě nedokáže odstranit všechny nečistoty, k výrobě čisté a ultračisté vody se obvykle kombinuje několik technologií čištění.
Stupně kvality vody
Normy definují různé třídy laboratorní vody z technických i ekonomických důvodů. Účelem těchto norem je zajistit, aby byla pro konkrétní aplikaci použita voda správné kvality, a zároveň omezit provozní náklady laboratoře, protože výroba ultr čisté vody typu 1 je dražší než výroba čisté vody typu 2 nebo typu 3.
Zjistěte, který stupeň kvality vody je nejvhodnější pro vaši konkrétní analýzu, přístroj nebo zařízení, v článku Porozumění stupňům kvality vody pro laboratorní aplikace. Používání optimálního typu vody pro vaši aplikaci podpoří spolehlivost a přesnost výsledků a zároveň optimalizuje laboratorní náklady.
Monitorování kvality vody
Zajištění čistoty vody používané v laboratorních experimentech je klíčové pro získání přesných a spolehlivých výsledků. Kontaminanty, jako jsou anorganické soli a rozpuštěné organické látky, mohou významně ovlivnit integritu vědeckého výzkumu. Článek „Monitoring kvality vody“ popisuje význam monitorování kvality vody v laboratoři a zdůrazňuje pokročilé techniky detekce iontových a organických nečistot pomocí online měření odporu a TOC. 
Vyhledávání dokumentů
Hledáte podrobnější informace?