Merck
Monitorování buněk, Evolved
Digitální buněčná zobrazovací jednotka Millicell® DCI
Digitální buněčná zobrazovací jednotka Millicell® DCI
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak UNSW ve svém výzkumu využívá Millicell® DCI.
Snadno vyhodnocujte své buněčné kultury. Millicell® DCI Digital Cell Imager umožňuje efektivnější provádění každodenních opakovaných technik spojených s pasážováním buněk.
Povýšte konfluenci na novou úroveň
  • Rychle a objektivně změřte běžné parametry buněčných kultur včetně konfluence, počtu buněk a morfologie.
  • Monitorujte širokou škálu adherentních buněčných kultur včetně 3D kultur a složitých nebo obtížně rostoucích buněk.
  • Ušetřete čas a šetřete drahocenný vzorek kultury díky měření v cévě.
  • Sledujte a zaznamenávejte údaje o buněčných kulturách pomocí zjednodušených webových nástrojů pro správu dat.
  • Analyzujte trendy růstu buněk s okamžitým přístupem k historickým údajům pro konzistentnější buněčné kultury.
Související produkty
Loading
Zvýšení produktivity laboratoře
Rozšiřte kapacitu kultivace buněk ve své laboratoři pomocí Millicell® DCI.
  • Rychlejší analýza
  • Snížení zkreslení uživatelů
  • Přesné výsledky
  • Konzistentnější buněčné kultury
  • Konzistence, počet buněk a morfologie
  • Vylepšené výsledky
  • /li>
  • Měření na hemocytometru nebo v cévách
  • Snímání obrazu dvěma kliknutími
  • Pohodlná webová cloudová služba pro analýzu, ukládání a archivaci dat
Urychlení analýzy buněčných kultur
Urychlete analýzu buněčných kultur
DCI Millicell® s intuitivním rozhraním, které automatizuje analýzu, zefektivňuje měření buněčných kultur. Od praktických posuvných lišt, které umožňují nastavit měření na základě velikosti buněk a maskovací oblasti, až po automatické vyhledávání mřížky pro měření na hemocytometru - přístroj Millicell® DCI byl navržen jak pro odborníky, tak pro začátečníky.
Rozšíření přístupu a možností
Rozšíření přístupu a možností
Naše webová aplikace umožňuje kromě třídění a zaznamenávání dat a obrázků také pohodlnou následnou analýzu. Tuto předplacenou službu lze využít k úspoře nákladů a podpoře redundance dat pro zálohování a ochranu. Splňte své regulační požadavky díky bezpečnému ukládání a archivaci dat v cloudu.
Nejnovější software
Máte už nějaký přístroj?
Stáhněte si náš nejnovější software a využijte všechny výhody nových funkcí a aktualizací.
Související technické zdroje