Merck
E1510
Ethidium bromide solution
BioReagent, Molecular Biology, 10 mg/mL in H2O
Synonyma:
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, EtBr, Homidium bromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H20BrN3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
394.31
UNSPSC Code:
41105322
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3642536
eCl@ss:
32110600
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
concentration
10 mg/mL in H2O
technique(s)
electrophoresis: suitable
suitability
suitable for gel electrophoresis
SMILES string
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
InChI key
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethidium bromide solution has been used:
  • as a stain to visualize U937 cells to assess cell viability
  • to detect polymerase chain reaction products
  • in agarose gel electrophoresis based gel retardation assay
Ethidium bromide (EtBr) is the most commonly used nucleic acid stain for PAGE or agarose gel electrophoresis. The fluorescence of EtBr increases 21-fold upon binding to double-stranded RNA and 25-fold on binding double-stranded DNA so that destaining the background is not necessary with a low stain concentration (10 μg/ml). Ethidium bromide has been used in a number of fluorimetric assays for nucleic acids. It has been shown to bind to single-stranded DNA (although not as strongly) and triple-stranded DNA. Because of its ability to bind to DNA, EtBr is an inhibitor of DNA polymerase.
Biochem/physiol Actions
Ethidium bromide intercalates double-stranded DNA and RNA and acts as a frameshift mutagen. It can also be used in conjunction with acridine orange to differentiate between viable, apoptotic and necrotic cells.
Preparation Note
For staining a gel after electrophoresis, dilute a sample of the stock solution to 0.5 μg/ml with water and incubate the gel for 15-30 min. Destaining is usually not needed but can be carried out in water for 15 min if decreased background is necessary. The DNA bands can then be detected on a UV light box (254 nm wavelength). Ethidium bromide can also be incorporated into the gel and running buffer at 0.5 μg/ml and visualized immediately after electrophoresis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethidium bromide solution
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Muta. 2
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1239-45-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)