Merck
S9640
Sodium tetraborate decahydrate
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyma:
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Na2B4O7 · 10H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
381.37
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
215-540-4
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥99.5%
Grade:
ACS reagent
Form:
powder or crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
suitable for SM 4500 - NH3
vapor pressure
0.213 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
powder or crystals
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
9.15-9.20 (25 °C, 0.01 M in solution)
density
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI key
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
General description
Sodium tetraborate decahydrate is a naturally occurring material used as a catalyst or additive for many organic transformations such as Nef reaction, Knoevenagel condensation, substitution, addition, selective methylation of vicinal diols, and desilylation of trimethylsilyl alkynones.
Application
Sodium tetraborate decahydrate can be used as a catalyst in the:
  • Regioselective thiolysis of 1,2-epoxides by using thiols to synthesize β-hydroxy sulfides.
  • Hetero-Michael addition of thiols with electron-deficient olefins to synthesize corresponding β-adducts.
  • Solvent-free Biginelli reaction to synthesize 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones.
It can also be used as an additive to prepare polypyrrole-borax composites with high dielectric properties.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium tetraborate decahydrate
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1303-96-4
CAS No.
1303-96-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)