Přejít k obsahu
CLS430909
Corning® microcentrifuge tubes with screw cap
1.5 mL microcentrifuge tube, polypropylene, w/ attached screw cap, w/ 0-ring, sterile, natural, 500/cs
Synonyma:
centrifuge tubes, micrcentrifuge tubes, microfuge tubes, screw cap microcentrifuge tubes
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41121703
NACRES:
NB.11
eCl@ss:
32119210
Capacity:
1.5 mL
Material:
conical bottom tube, natural polypropylene tube, screw top cap
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 50, case of 500
Parameter:
20000 × g max. RCF
Feature:
self-standing: no conical bottom
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
conical bottom tube, natural polypropylene tube, screw top cap
description
O-ring (black silicone, rubber O-ring in cap)
sterility
sterile
feature
self-standing: no conical bottom
packaging
pack of 50, case of 500
manufacturer/tradename
Corning 430909
parameter
20000 × g max. RCF
cap diam.
12.7 mm
capacity
1.5 mL
tube O.D.
10.7 mm
color
natural
fitting
cap (screw cap)
General description
Corning polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight, secure seal.
  • Maximum RCF is 20,000
  • No marking spot
  • 1.5 mL polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight secure seal
  • Attached cap with silicone O-ring
  • Withstands a maximum RCF of 20,000xg
  • Sterile
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)