Merck
T9060
BlueView™ Nucleic Acid Stain
in 10× TBE buffer, powder blend
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
form
powder blend
detection sensitivity measuring range
<250 ng/band
storage temp.
room temp
Application
BlueView is a quick, safe alternative to ethidium bromide staining for nucleic acid electrophoresis. BlueView can be used directly as the running buffer and in the gel for instant staining of the bands of nucleic acids during electrophoresis, visible in ambient light. Bands can be excised from the gel without the use of UV which can cause nicking. BlueView stained bands can be used for PCR, ligation, labeling, restriction digestion, and Southern blotting.
Preparation Note
Reconstitution with water produces a 10× stock solution of the BlueView stain in 10× TAE or TBE buffer. The bottles are large enough to contain the concentrate. Dilute the 10× stock solution to the desired concentration before use. Concentrations of TBE and TAE between 0.5 and 1× are commonly used for nucleic acid electrophoresis. A 20-fold dilution of the stock solution is recommended for low background staining and optimum signal to noise.
Legal Information
BlueView is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)