Příprava analytických vzorků
Naše portfolio produktů pro přípravu a čištění vzorků zahrnuje produkty pro extrakci na pevné fázi (SPE), metodu QuEChERS, mikroextrakci na pevné fázi (SPME), monitorování ovzduší, rozklad vzorků, techniky „purge and trap“, bleskovou chromatografii a LPLC. Naše komplexní nabídka zahrnuje produkty pro přípravu klinických, farmaceutických a environmentálních vzorků, odstraňování fosfolipidů, analýzu vzorků na dioxiny a PCB, jakož i desorpční trubice a adsorbční kazety pro aktivní a pasivní odběr vzorků ovzduší.
Procházet podle kategorií
Filtrační membrány Millipore®
Membrány Millipore® se od 50. let 20. století používají k laboratorní filtraci v akademickém, farmaceutickém a průmyslovém sektoru. Nabízíme širokou škálu chemických složení membrán, včetně směsi celulózových esterů MF-Millipore®, PVDF Durapore®, polyethersulfonu Millipore Express® PLUS, jakož i hydrofilního a hydrofobního PTFE.
Prozkoumat další kategorie
Stříkačkové filtry Millex® jsou k dispozici ve sterilním i nesterilním provedení a nabízejí širokou škálu membrán a pouzder, což zajišťuje kompatibilitu s celou řadou rozpouštědel a typů vzorků pro aplikace jako HPLC, UHPLC a testování rozpustnosti.
Mezi naše produkty patří kazety, skleněné zkumavky, 96-jamkové destičky, zkumavky QuEChERS (disperzivní SPE), online SPE a vakuové rozdělovače pro všechny vaše vědecké potřeby.
Mikroextrakce v pevné fázi (SPME) je technika přípravy vzorků bez použití rozpouštědel. Prohlédněte si naši kompletní nabídku produktů pro SPME. Mezi naše inovativní produkty pro SPME patří inteligentní SPME vlákna, vlákna s nitinolovým jádrem a BioSPME.
Kvalitní produkty pro monitorování kvality ovzduší určené k detekci a měření expozice plynům, parám a částicím v okolním ovzduší, vnitřním ovzduší a na pracovištích. Náš sortiment zahrnuje aktivní, pasivní a celkovodní odběrová zařízení, čerpadla pro odběr vzorků vzduchu a související příslušenství.
Metoda „purge and trap“ se používá k analýze těkavých organických sloučenin (VOC) ve vodných vzorcích tak, že se vzorek propláchne inertním plynem a těkavé analyty se přenesou do adsorbčního lapače v plynovém chromatografu (GC).
Náš systém EXtrelut® NT zjednodušuje extrakci kapalina-kapalina (LLE) tím, že nahrazuje separační nálevky. Tento jednofázový proces bez tvorby emulze je snadno proveditelný a vhodný pro analýzu stopových kovů; vyznačuje se minimální spotřebou rozpouštědla, vysokou čistotou mezi jednotlivými šaržemi, reprodukovatelností a vysokou výtěžností.