Software pro aproximaci křivek imunoanalýzy Belysa®
Software pro aproximaci křivek imunoanalýzy Belysa®
Ať už se jedná o multiplexní testy Luminex®, soupravy SMC® nebo testy ELISA, software Belysa® pro přizpůsobení křivek imunoanalýz je navržen tak, aby vám poskytl jistotu ohledně vašich dat. Náš analytický software Belysa® umožňuje přizpůsobení křivek s výstupními soubory ve formátu .csv z platforem Luminex® xMAP®, jako jsou přístroje xMAP® INTELLIFLEX®, Luminex® 200™, FLEXMAP 3D® a MAGPIX®, stejně jako z ultra citlivých systémů SMCxPRO® a FemtoQuest®.
Software Belysa®, navržený s využitím nejnovějších metod a principů, je snadno použitelný a poskytuje prostředí pro správné přizpůsobení dat na základě jednotlivých standardních křivek v rámci multiplexního imunotestu, ukazatele kvality dat pro zvýšení integrity a reprodukovatelnosti experimentů a uživatelsky přívětivý nástroj pro vyhodnocení dat před jejich použitím k modelování biologického výsledku.
- Snadná vizualizace kalibračních křivek
- Rychlé porovnání standardních křivek mezi jednotlivými běhy a šaržemi
- Klíčové funkce analytického softwaru Belysa® verze 1.5
- Systémové požadavky
Přihlaste se k odběru zpravodaje „Analyte Update“ a časopisu „Analyte Quarterly“
Buďte vždy v obraze ohledně nejnovějších trendů ve výzkumu imunologických testů a naší nejnovější produktové nabídky – přihlaste se k odběru našeho zpravodaje „Analyte Update“ nebo si prohlédněte naši aktuální nabídku imunologických testů v časopise „Analyte Quarterly“.
Zjistěte více o softwaru Belysa® pro přizpůsobení křivek imunologických testů
Pole označená symbolem * jsou povinná.
Snadná vizualizace kalibračních křivek
Analytický software Belysa® zobrazuje jednoduchá i multiplexní data, což uživateli umožňuje okamžitě vizualizovat standardní křivku a rozložení standardních bodů, kontrolních vzorků a vzorků. K dispozici jsou další informace odvozené z křivky spolu s možností přepočítat křivky pomocí algoritmů softwaru Belysa®. Změny v interpolovaných datech se po optimalizaci okamžitě přepočítávají (např. rovnice sklonu, horní a dolní mez kvantifikace (ULOQ a LLOQ) nebo vykazované hodnoty vzorků).
Kromě toho umožňuje podrobný náhled v rámci softwaru sledovat parametry testovacího jamky. Dvě sady identifikátorů umožňují uživatelům upozornit na potenciální odchylku, varování týkající se pravidel definovaných softwarem, jako jsou vzorky s nedetekovatelnou hodnotou (ND), nebo parametry definované uživatelem (např. % výtěžnosti).
Obrázek 1.Pomocí softwaru Belysa® můžete snadno vizualizovat kalibrační křivky. Příklad kalibrační křivky pro IL-6 v katalogovém čísle HSTCMAG-28SK.
Rychlé porovnání standardních křivek mezi jednotlivými běhy a šaržemi
Pro výzkumníky, kteří chtějí porovnat dvě nebo více standardních křivek, nabízí software Belysa® možnost otestovat matematickou paralelnost mezi různými běhy stejného testu. Vychází se přitom z předpokladu, že pokud jsou křivky podobné, byla metoda konzistentní a vzorky by vykazovaly podobné výsledky, pokud by byly zahrnuty do jiného testu. Pro ty, kteří chtějí zkoumat konzistenci testovaného materiálu ve srovnání se standardní verzí, je k dispozici také druhý ukazatel – relativní účinnost.
Software Belysa® navíc nabízí možnost vizualizace paralelních křivek s multiplexními daty a umožňuje uživateli rychle zjistit vztah mezi křivkami. Vypočítaná hodnota pro tuto funkci je přehledně zobrazena v dolním okně a lze ji zahrnout do výstupního souboru, a to jak graficky, tak numericky.
V souhrnu tyto funkce poskytované softwarem Belysa® pomáhají výzkumníkům při posuzování každého jednotlivého testu a při ověřování, zda byl úspěšně proveden. Pokud je test prováděn v rámci studie s více destičkami nebo longitudinální studie, náš software Belysa® vám umožňuje ověřit konzistenci vaší metody a zajistit, že generovaná data neobsahují experimentální odchylky, které by mohly ovlivnit vaše konečné výsledky.
Obrázek 2.Pomocí nástrojů pro analýzu dat Belysa® můžete snadno otestovat paralelismus a standardní křivky. Příklad výstupního souboru Belysa® ve formátu .csv pro testování paralelismu tří šarží testu TNF-α Conferma® ELISA, kat. č. EZHTNFA-150K.
Hlavní funkce analytického softwaru Belysa® verze 1.5
- Optimalizace aproximace křivky (4pl, 5pl, lineární, kompetitivní, kubická spline)
- Zobrazení a vykazování statistik křivek (např. LLOQ, ULOQ, LOD, sklon, rovnice atd.)
- Zobrazení pro jednu i více analytů
- Robustní a přizpůsobitelné funkce automatického označování a čištění dat
- Analýza relativní účinnosti pro více srovnávacích křivek
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Flexibilní licenční mechanismus. Aktivační klíč umožňuje otevřít jakoukoli kopii.
Systémové požadavky
- Počítač s:
o Microsoft Windows 10 nebo novější
verze o macOS - Volný USB port na USB
- Aktivační klíč Belysa®
Objevte jedinečné způsoby, jak se blíže seznámit s daty, která generujete, pomocí předem nahraných webinářů, aplikačních poznámek, technických článků a dalších materiálů.