Platforma pro optimalizaci katalexických reakcí
Catalexis je platforma založená na umělé inteligenci určená pro screening katalyzátorů a optimalizaci reakcí, která kombinuje pečlivě sestavenou sadu 23 ligandů fosfinu s bayesovským strojovým učením BayBE za účelem zrychlení Buchwald-Hartwigových aminací, Suzuki-Miyauraových spojování a jakýchkoli dalších chemických přeměn. Catalexis, vyvinutý jak pro manuální laboratorní postupy, tak pro experimenty s vysokou propustností (HTE), nahrazuje screening metodou pokusů a omylů datově podloženým hodnocením ligandů a řízenou optimalizací reakcí.
Neprovádíte křížovou kopulační reakci? Žádný problém. Optimalizační portál založený na BayBE je navržen tak, aby mohl být používán i bez soupravy pro screening fosfinových ligandů. Definujte si vlastní reakční proměnné – ligand, zásadu, rozpouštědlo, teplotu, ekvivalenty nebo jakýkoli vlastní parametr – a nechte BayBE navrhnout nejinformativnější experimenty, které byste měli provést jako další. Umožňuje to naprostou flexibilitu pro vaši reakci, a to až v rámci 1 000 000 reakčních kombinací.
Jak funguje katalexe?
Catalexis pracuje ve dvou fázích. Ve fázi 1 se provádí screening monofosfinových ligandů pro Pd-katalyzované reakce křížového spojování; jediný screening zahrnující 23 ligandů vybere nejvýkonnější ligandy z databáze obsahující více než 400 fosfinových ligandů během několika dnů, nikoli týdnů. Ve fázi 2 se využívá optimalizační engine BayBE k prozkoumání a upřesnění reakčních podmínek v jakémkoli definovaném parametrickém prostoru pro jakoukoli třídu reakcí, a to nezávisle na fázi 1.
Krok 2: Proveďte screeningové reakce s 23 ligandy
Proveďte screening s 23 ligandy s použitím zvoleného substrátu a podmínek, přičemž všechny proměnné udržujte konstantní. Kompatibilní s manuálními sestavami i automatizovanými pracovními postupy HTE.
Krok 3: Nahrajte výsledky svých reakcí na portál Catalexis
Nahrajte výtěžky svých reakcí (0–100) do portálu Catalexis a vyměňte 1 token za seznam nejvhodnějších kandidátů na ligandy. Metadata o chemickém složení nejsou nutná.
Krok 4: Vytvoření žebříčku ligandů na základě umělé inteligence Žebříček ligandů na základě umělé inteligence
Catalexis porovnává vaše data se svou databází obsahující více než 400 ligandů a vybere ty nejúčinnější.
Krok 5: Prozkoumejte reakční prostor pomocí BayBE
Definujte parametry reakce a nechte strojové učení BayBE (Bayesian back-end) navrhnout nejslibnější další experimenty ve vašem chemickém prostoru, což vám umožní prozkoumat tento prostor efektivněji než tradiční přístupy založené na experimentálním plánování (DOE).
Krok 6: Optimalizace pomocí doporučení s návodem
Nahrajte své nové výsledky a okamžitě získáte návrhy dalších podmínek, díky kterým můžete dále zvyšovat výnos
Krok 7: Opakujte postup pro zpřesnění výsledků
Opakujte kroky 5–6, dokud reakce nedosáhne požadovaného cíle, ať už jde o výtěžek, konverzi, omezení vedlejších produktů nebo jinou specifickou veličinu.
Proč zvolit Catalexis namísto tradičního screeningu katalyzátorů?
Související produkty
Ohlasy uživatelů
Zjistěte, jak Catalexis mění laboratoře – zde jsou zkušenosti chemiků:
„Společnost Catalexis výrazně zefektivnila optimalizaci naší diaminovací reakce 1,3-dichlorbenzenu a ušetřila nám čas tím, že nám poskytla pečlivě vybranou sadu ligandů k testování. Po třech kolech testování jsme identifikovali nejlepší ligand pro náš finální proces v průmyslovém měřítku.“
Laboratoř pro vývoj farmaceutických a biotechnologických procesů
„Navrhované ligandy přinesly vynikající výsledky, včetně těch, které jsem zpočátku ani neuvažoval vyzkoušet.“
Akademická laboratoř lékařské chemie
„Catalexis je skvělý nástroj, jehož sada 23 ligandů umožňuje s pomocí umělé inteligence vyhodnotit a předpovědět účinnost přibližně 500 ligandů.“
Chemik v oblasti syntetického výzkumu a vývoje
Související zdroje
- Catalexis Reaction Optimization Platform FAQs
Explore Catalexis FAQs covering AI-guided catalyst screening, BayBE optimization, kit contents, workflow setup, data security, and purchasing.
- Aldrichimica Acta 57.1, speciální vydání věnované katalýze
Aldrichimica Acta covers diverse chemical research topics, fostering international collaboration in chemistry.