Merck
DomůPodporaKalkulačky a aplikaceKalkulátor vyrovnávací paměti
Kalkulátor vyrovnávací paměti
O biologických pufrech
Pufry se používají v mnoha typech vědeckých studií k udržení nebo regulaci kyselosti roztoku v požadovaném fyziologickém rozmezí, případně i k vyvolání konkrétní reakce. Hodnota pH látek ovlivňuje jak rychlost a účinnost chemických reakcí, tak i výtěžnost a čistotu produktů. Pufry proto významně přispívají k variabilitě výsledků a v konečném důsledku i k úspěchu či neúspěchu studií. Proto je pro spolehlivý výzkum nezbytné porozumět pufrům a umět je bezchybně vypočítat, aby se snížila variabilita a nežádoucí interakce.
Najděte svou rovnováhu pH s našimi biologickými pufrovacími systémy.
Použití kalkulátoru pro přípravu pufrů
Tato kalkulačka pufrů poskytuje snadno použitelný nástroj pro výpočet molarity pufru a přípravu pufrových roztoků na základě molekulové hmotnosti činidla a vámi zadaného objemu (L, mL nebo µL) a koncentrace (M, mM nebo nM).
Chcete-li vypočítat potřebné množství pufru, vyberte prosím pufr z nabídky „Výběr“. Zobrazí se empirický vzorec, hodnota pKa, rozsah pH pufru, molekulová hmotnost a seznam produktů. Zadejte požadovaný konečný objem a koncentraci a klikněte na „Vypočítat hmotnost“. Přesná hmotnost pufru bude vypočítána v gramech a automaticky se zobrazí podrobný postup přípravy pufru, který vám usnadní jeho přípravu.
Kliknutím na seznam výsledků produktů získáte podrobné informace o našich dostupných pufrech a můžete zadat objednávku.
Výpočty pufrů: vzorce a rovnice
  • Rovnice pro molární roztok: požadovaná molarita × molekulová hmotnost × konečný objem roztoku (l) = potřebné
    množství v gramech
  • Hmotnostní procenta (w/v): (% požadovaného pufru / 100) × konečný objem pufru (ml) = g potřebného výchozího materiálu
  • Henderson-Hasselbachova rovnice: pH = pKa + log [A-]/[HA]
Henderson-Hasselbachova rovnice umožňuje určit pH pufrového roztoku, je-li známa hodnota pKa.1 Pufrový roztok se skládá z kyseliny a soli konjugované báze této kyseliny. Jsou-li známy hodnoty pH a pKa, lze vypočítat množství soli (A-) a kyseliny (HA). Je-li množství soli rovno množství kyseliny, pH se rovná hodnotě pKa a je dosaženo maximální pufrovací kapacity. 
Odkaz
1.
Henderson LJ. 1908. CONCERNING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRENGTH OF ACIDS AND THEIR CAPACITY TO PRESERVE NEUTRALITY. American Journal of Physiology-Legacy Content. 21(2):173-179. https://doi.org/10.1152/ajplegacy.1908.21.2.173