Merck
DomůPodporaKalkulačky a aplikaceKalkulátor ředění roztoku
Kalkulátor ředění roztoku
Ředění roztoku se známou molaritou
Kalkulátor ředění roztoku vypočítá objem koncentrovaného roztoku, který je třeba přidat k dosažení zadaného objemu a koncentrace. Kalkulátor používá vzorec M1V1 = M2V2, kde „1“ představuje koncentrovaný roztok (tj. molaritu a objem zásobního roztoku) a „2“ představuje zředěný roztok (tj. požadovaný objem a molaritu). Chcete-li připravit roztok o konkrétní molaritě na základě hmotnosti, použijte prosím kalkulátor molarity podle hmotnosti. Chcete-li zředit roztok koncentrované kyseliny nebo zásady o známé koncentraci v % hmotnostních, použijte prosím kalkulátor molarity kyselin a zásad.
Najděte svou rovnováhu pH díky našim fenomenálním biologickým pufrovacím systémům!