Merck
DomůSlužbySoftware a digitální platformyMQuant® StripScan – Nehádejte, měřte
MQuant® StripScan – Nehádejte, měřte
Mobilní aplikace MQuant® StripScan načte výsledky testovacích proužků MQuant® během pouhých několika sekund. Tuto aplikaci můžete využít pro kontrolu průběhu výroby potravin a nápojů, kontrolu dezinfekce nebo testování životního prostředí u následujících parametrů:
  • test pH
  • Test kyseliny askorbové
  • Test na amoniak
  • Test na dusičnany
  • Test na dusitany
  • Test na kyselinu peroxooctovou
  • Test na peroxid
  • Test na sírany
  • Test na siřičnany
  • Celková tvrdost
Naše testovací proužky MQuant® umožňují semikvantitativní stanovení parametrů. Ve spojení s aplikací zajišťují digitální přesnost při odečítání výsledků.
Vlastnosti:
  • Rychlé, přesné a reprodukovatelné odečty výsledků – můžete se spolehnout na své digitální výsledky
  • Snadná správa dat, sledovatelnost a sdílení dokumentace a výsledků
    • Univerzální barevná referenční stupnice je nyní poskytována jako přidaná hodnota ke všem kompatibilním testovacím proužkům bez dalších nákladů
    • Bezplatná aplikace MQuant® StripScan je k dispozici v obchodech s aplikacemi pro Android a Apple – stáhněte si ji HNED!
Jak měřit parametry pomocí aplikace?
Provádění testů pomocí aplikace
Logo aplikace MQuant® StripScan pro rychlé a přesné odečítání různých parametrů chemických testů
Stáhněte si bezplatnou aplikaci MQuant® StripScan
Aplikace MQuant® StripScan je podporována na mobilních zařízeních (chytrých telefonech a tabletech) s operačním systémem iOS 15 a Android 12 nebo novějším. Vytvořte si v aplikaci svůj profil, abyste měli své výsledky zdokumentované a data uložená.
Chcete-li aplikaci stáhnout, vyhledejte „MQuant® StripScan“ v obchodě Google Play nebo v Apple App Store, případně naskenujte QR kód z karty MQuant® dodané spolu s testem MQuant®.
Stáhněte si nyní bezplatnou mobilní aplikaci pro čtení testovacích proužků
Citrusové ovoce a kádinka obsahující kapalný vzorek z tohoto ovoce, který se podrobuje testu na kyselinu askorbovou pomocí testovacích proužků MQuant® Ascorbic Acid Test Strips, spolu s referenční barevnou kartou MQuant® Color Reference Card a baleními testovacích proužků
Spusťte na svém mobilním zařízení aplikaci MQuant® StripScan a připravte si k testování testovací proužek MQuant® a kartu MQuant®, které jsou součástí balení produktu.
Aplikace MQuant® StripScan umožňuje snadné odečtení 10 chemických parametrů, viz SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY níže. 
Chemik ponoří testovací proužek MQuant® do kapaliny v malé kádince, aby změřil určitý chemický parametr
Ponořte testovací proužek do připraveného vzorku na přibližně 2 sekundy. Setřeste z proužku přebytečnou tekutinu a zadní stranu proužku osušte papírovým ubrouskem.
Uživatel vybere v aplikaci MQuant® StripScan chemický parametr, který byl testován pomocí testovacího proužku MQuant®, aby mohl odečíst výsledek pomocí aplikace nainstalované ve smartphonu.
V aplikaci vyberte příslušný testovací parametr a dodržte dobu čekání, kterou udává odpočítávací hodiny.
Uživatel, který před odečtením pomocí aplikace MQuant® StripScan na zařízení správně přiloží namočený testovací proužek MQuant® na referenční barevnou kartu
Během odpočítávání umístěte namočený testovací proužek doprostřed šedé oblasti karty MQuant®.
Uživatel si přečte výsledek testu chemických parametrů tak, že naskenuje ponořený testovací proužek MQuant® pomocí aplikace MQuant® StripScan na smartphonu.
Než odpočítávání skončí, přiložte smartphone k kartě MQuant® a srovnejte značky na kartě a na displeji.
Snímání se spustí automaticky.
Uživatel si prohlíží výsledek testu chemického parametru v aplikaci MQuant® StripScan nainstalované na chytrém telefonu
Výsledek testu si můžete zobrazit přímo na obrazovce aplikace. Všechny výsledky testů se ukládají do vašeho profilu. 
Na obrázku jsou vidět obaly s testovacími proužky MQuant®, univerzální referenční karta a dvě zařízení, na kterých běží aplikace MQuant® StripScan.
Přihlaste se do webového portálu MQuant® na adrese https://www.mquant-stripscan.com/login. Zde můžete spravovat svůj uživatelský profil, prohlížet a analyzovat výsledky a sdílet testovací data s členy týmu nebo je přímo odesílat do systému LIMS.
Související technické zdroje