Merck
DomůAplikace polymerázové řetězové reakcePřímá PCR — Extract-N-Amp™ PCR Master Mix
Přímá PCR — Extract-N-Amp™ PCR Master Mix
Co je přímá PCR?
Přímá PCR je metoda přímé amplifikace DNA z rostlin, krve a tkání bez nutnosti tradiční extrakce DNA a purifikace DNA. Díky odstranění často pracných a časově náročných kroků izolace DNA umožňují soupravy pro přímou PCR vědcům šetřit zdroje v laboratoři i čas na pracovním stole. Prozkoumejte vlastnosti a výhody našich souprav pro přímou PCR, reagencií pro směs PCR Extract-N-Amp™ a objevte další zdroje a protokoly pro potřeby pracovního postupu amplifikace DNA rostlin, krve a tkání.
Extract-N-Amp™ Direct PCR Product Guide
Sady Extract-N-Amp™ PCR využívající robustní výhody technologie PCR s horkým startem jsou prvním integrovaným procesem extrakce a amplifikace na světě pro rychlé testy krve, tkání a rostlin. Díky této jednoduché metodě "lyse & amp; go" pro PCR odpadá potřeba kolon nebo dlouhého enzymatického čištění vzorků. Naše soupravy obsahují všechna činidla, patentované pufry a enzymy potřebné k rychlé extrakci a amplifikaci zájmových cílů z různých buněk a tkání.
REDExtract-N-Amp™ Direct PCR Workflow Video
Technologie Extract-N-Amp™ PCR eliminuje potřebu dlouhého enzymatického štěpení nebo homogenizace díky nové extrakční metodě. Součástí souprav je také speciálně vytvořená směs PCR ReadyMix s horkým startem pro amplifikaci přímo z extraktu. Směs PCR ReadyMix se dodává ve dvou složeních: Extract-N-Amp™ PCR ReadyMix a REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix.
REDEextract-N-Amp™. Direct PCR ReadyMix
Mix REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix obsahuje inertní barvivo, které funguje jako sledovací barvivo a umožňuje pohodlné načítání reakce PCR na agarózové gely pro analýzu. Směs REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix je vhodná pro řadu rutinních aplikací, včetně genotypování, detekce transgenů, knockout analýzy a sekvenování. Při typickém postupu se genomová DNA extrahuje ze vzorku, který byl inkubován v přípravném a extrakčním roztoku při pokojové teplotě. Vzorek se zahřeje a poté se smíchá s třetím roztokem, aby se neutralizovaly inhibiční látky před PCR. Část extraktu DNA se poté přidá do reakce PCR obsahující primery a směs ReadyMix, která je součástí soupravy. Zbytek DNA lze uchovávat v chladničce pro pohodlné skladování.
Eextrakt-N-Amp.™ Protokoly přímé PCR, řešení problémů PCR a zdroje
Prozkoumejte naše ověřené protokoly a zdroje pro extrakci a amplifikaci DNA ze vzorků tkání, krve a rostlin. Kromě toho naše praktické Hub zdrojů pro master mix, pufry a kalkulátory receptur pro PCR nabízí nástroje pro vaše potřeby pracovního postupu PCR.