Merck
DomůMikroextrakce v pevné fázi (SPME)Průvodce výběrem vláken Supelco SPME
Průvodce výběrem vláken Supelco SPME
Tipy pro výběr a typické aplikace
Při SPME můžete adsorbovat analyty z kapalného vzorku ponořením nebo extrakcí v hlavě nebo z pevného vzorku extrakcí v hlavě pomocí polymerem potaženého vlákna z taveného oxidu křemičitého. Analyty se z vlákna desorbují vystavením vlákna ve vstřikovacím portu GC nebo v desorpční komoře rozhraní SPME/ HPLC.
Podle molekulových hmotností a polarity analytů určete typ potřebného vlákna.
  • Nízkomolekulární nebo těkavé sloučeniny obvykle vyžadují vlákno potažené polydimethylsiloxanem (PDMS) o hmotnosti 100 µM.
  • Větší molekulové hmotnosti nebo polotěkavé sloučeniny se účinněji extrahují pomocí 30µM vlákna PDMS nebo 7µM vlákna PDMS.
  • Chcete-li extrahovat velmi polární analyty z polárních vzorků, použijte 85µM vlákno potažené polyakrylátem.
  • Těkavější polární analyty, jako jsou alkoholy nebo aminy, se účinněji adsorbují a rychleji uvolňují pomocí vlákna potaženého 65µM polydimethylsiloxanem/divinylbenzenem (PDMS/DVB).
  • Vlákno PDMS/DVB o koncentraci 60µM je univerzální vlákno pro HPLC.
  • Pro stopovou analýzu těkavých látek použijte 75µM vlákno PDMS/karboxen.
  • Pro rozšířený rozsah analytů (C3-C20) použijte vlákno 50/30 divinylbenzen/karboxen na PDMS.
Většina těchto vláken je kompatibilní s rozpouštědly HPLC, ale vlákna 100µM a 30µM potažená PDMS nelze použít s hexanem. Držáky vláken SPME jsou k dispozici ve dvou verzích, jedné pro manuální použití a druhé pro použití s autosamplery nebo s naším rozhraním SPME/HPLC. Obě verze obsahují následující funkce:
  • Ruční sestava jehlového náboje pro rychlou výměnu vláken.
  • Okénko v tubusu, které umožňuje identifikovat vlákno podle barevně označeného náboje.
Ruční držák má nastavitelný jehlový měřič, který řídí hloubku zavedení vlákna do lahvičky se vzorkem nebo do injekčního portu. Pružina zasouvá vlákno do ochranné jehly a zajišťovací mechanismus zajišťuje vlákno v exponované poloze během extrakce nebo desorpce.
Automatický držák má podobnou konstrukci jako manuální verze. Automatický vzorkovač řídí pohyb vlákna a umožňuje automatickou extrakci vzorku. Automatizovaný držák je také nutný pro použití s rozhraním SPME/ HPLC.
Specializovaný typ manuálního držáku SPME, přenosný vzorkovač SPME, umožňuje koncentrovat organické látky ze vzduchu nebo vody, a to přímo v terénu, a poté je uložit pro přepravu do laboratoře.
Některé typické aplikace pro SPME jsou:
  • Environmentální analýzy vzorků vody
  • Analýza stopových nečistot v polymerech a pevných vzorcích
  • ppt analýzy zápachu
  • Analýzy chuti potravinářských výrobků
  • Forenzní analýzy vzorků žhářských/výbušných látek
  • Toxikologické analýzy: alkohol v krvi nebo drogy v moči/séru
  • Povrchově aktivní látky, další průmyslové aplikace