Merck
DomůOligonukleotidy na míru: Standardní syntéza DNA
Oligonukleotidy na míru: Standardní syntéza DNA
DNA oligonukleotidy v destičkách
Vaše oligonukleotidy můžeme upravit tak, aby co nejlépe vyhovovaly vaší aplikaci i vašim požadavkům na automatizaci a informace.
Mezi specifické požadavky mohou patřit:
  • 96 nebo 384jamkové destičky: k dispozici jsou různé typy destiček
  • Možnosti normalizace koncentrace s pevnými nebo variabilními objemy
  • Vysušené nebo v roztoku (voda nebo TE)
Kromě výše uvedených běžných formátů jsou k dispozici i další možnosti, včetně:
  • 1D nebo 2D čárové kódy
  • Desky a pufry podle specifikace zákazníka
  • Dceřiné destičky (kopie)
  • Směrové a reverzní primery v jedné jamce
Kvalita
Každá zásilka obsahuje datové listy pro import do informačních systémů zákazníků, které obsahují umístění jamky, sekvenci, název oligonukleotidu, číslo šarže, MW, µg/OD, délku, Tm, koncentraci a objem (v roztoku).
Pro ověření přesnosti formátů na míru jsou zavedena další opatření pro kontrolu kvality. Tato opatření mohou zahrnovat:
  • Ověření orientace destičky a polohy jamky pomocí hmotnostní spektrometrie
  • Smíšené primery, tj. přímé a reverzní v jedné jamce, ověřené pomocí hmotnostní spektrometrie
  • Ověření strojově čitelných čárových kódů (1D a 2D)
  • Vizuální kontrolu všech mateřských a dceřiných destiček před odesláním
Zjistěte více o naší kontrole kvality a zajištění kvality.
Ověření koncentrace a identifikace destiček
K normalizaci koncentrace oligonukleotidů využíváme řadu automatizovaných systémů pro manipulaci s kapalinami. Vícekrokový normalizační proces zajišťuje, že koncentrace se pohybují v úzkém rozmezí. Na konci procesu konečné měření absorbance (měřené při 260 nm) zajišťuje, že každý oligonukleotid má požadovanou koncentraci.
Oligonukleotidové pooly na míru
Můžeme poskytnout oligo pooly na míru podle vašich specifikací a požadovaného formátu. Naše možnosti formátování na míru byly optimalizovány tak, aby poskytovaly komplexní formulace obsahující stovky oligonukleotidů v jediném poolu.
Směsi oligonukleotidů lze dodat normalizované na konkrétní množství nebo koncentraci ve vodě či pufru a v tekuté nebo suché formě. Na požádání lze dodat více alikvotních částí dané směsi oligonukleotidů. Kromě standardních směsí se specializujeme na přípravu komplexních formulací obsahujících různá množství jednotlivých oligonukleotidů v rámci jedné směsi.  Jednoduché směsi oligonukleotidů lze dodat v destičkách nebo zkumavkách, komplexní formulace obsahující velký počet oligonukleotidů budou dodány ve vhodných zkumavkách podle objemu směsi nebo formátu požadovaného zákazníkem.
Pro vyžádání cenové nabídky prosím kontaktujte dnaoligos@milliporesigma.com. 
*Záruky platí pro oligonukleotidy o délce 20 merů a více. Oligonukleotidy kratší než 20 bází budou mít menší počet OD. Množství v mikrogramech se počítá na základě hodnoty 30 μg/OD. Pokud je hodnota μg/OD nižší než 30, bude uvedená hodnota v μg úměrně nižší. Výtěžky fosforothioátů činí 70 % výše uvedených hodnot.
* Doba 24 hodin se vztahuje na nemodifikované oligonukleotidy o délce až 35 bází.
** U rozsáhlých projektů bude termín dodání stanoven na základě požadavků a dohody obou stran.
Loading