Merck
DomůSekvencováníAminokyselina Kodon Wheel
Aminokyselina Kodon Wheel
Kodonové kolečko aminokyselin (známé také jako barevné kolečko aminokyselin) je užitečný nástroj, který vám pomůže zjistit, která aminokyselina se překládá ze sekvence RNA. Kodonová kolečka používají vědci, výzkumníci a studenti při překladu RNA k nalezení aminokyselin pro danou sekvenci jako rychlou a snadnou referenční pomůcku.
Jak používat kodonové kolečko aminokyselin
K použití kodonového kolečka aminokyselin začněte od středu a sledujte kodony RNA, dokud nemáte 3 nukleotidové báze. Poté tyto tři báze přeložte na aminokyselinu z kodonů mRNA. Tento proces se nazývá translace RNA. Po vytvoření sekvence RNA sledujte aminokyselinu, na kterou se překládá. Z těchto aminokyselin se pak skládá protein, na který se mRNA překládá.
Barevný kruhový diagram, který slouží jako vizuální znázornění genetického kódu. Obsahuje kodony RNA, jim odpovídající aminokyseliny a názvy těchto aminokyselin. Graf je užitečným nástrojem pro pochopení procesu translace z RNA na bílkoviny. Jedná se o podrobnou a informativní grafiku.
Pomocí tohoto kodonového kolečka aminokyselin při translaci RNA zjistíte aminokyseliny související s vaší sekvencí.
Kolečka aminokyselin ke stažení a vytištění
Tyto soubory jsou k dispozici ke stažení pro vaše vlastní kodonové kolečko aminokyselin k vytištění.
Kola aminokyselin ke stažení v JPG nebo PNG formáty. Nebo spusťte Kodonové kolečko aminokyselin SVG v novém okně prohlížeče.
Tento obsah je poskytován zdarma a je k dispozici k opakovanému použití s řádným odkazem na zdroj a uvedením naší domény. Prosím, přidejte si tuto stránku do záložek a sdílejte ji. 