Merck
DomůBioelektronikaNanomateriály pro biomedicínské aplikace
Nanomateriály pro biomedicínské aplikace
Dendrimery jsou třídou materiálů o velikosti nano, které se používají k vývoji životně důležitých technologií. Jednostěnné uhlíkové nanotrubičky se používají k výrobě miniaturních senzorů DNA, patogenů a chemických látek - například senzorů glukózy. Vícestěnné nanotrubičky, nanovrstvy a keramické nanočástice jsou součástí ultrapevných polymerních nanokompozitů, které se používají v ortopedických aplikacích, například při náhradách kloubů. Nanočástice lze také použít k výrobě nanotexturovaných substrátů pro podporu uchycení a růstu buněk pro tkáňové inženýrství. Hydroxyapatitové nanoprášky (výrobek č. 677418), začleněné do biologicky rozložitelných polymerních kompozitů1 nebo nanesené na biokompatibilní substráty2, prokazatelně podporují adhezi a proliferaci buněk tvořících kost (osteoblastů). Těšíme se, že budeme moci nabídnout nové nanomateriálové nástroje pro urychlení výzkumu v biotechnologiích a medicíně.
Hydroxyapatitový nanoprášek
Obrázek 1: Hydroxyapatitový nanoprášek
  • Molekulární vzorec [Ca5(OH)(PO4)3]x.
  • Průměrná velikost částic 150 - 200 nm
  • Povrchová plocha > 9.4 m2/g
  • K dispozici v balení o velikosti 5 g
Materiály
Loading
Odkazy
1.
Kim S, Sun Park M, Jeon O, Yong Choi C, Kim B. 2006. Poly(lactide-co-glycolide)/hydroxyapatite composite scaffolds for bone tissue engineering. Biomaterials. 27(8):1399-1409. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2005.08.016
2.
Sato M, Sambito MA, Aslani A, Kalkhoran NM, Slamovich EB, Webster TJ. 2006. Increased osteoblast functions on undoped and yttrium-doped nanocrystalline hydroxyapatite coatings on titanium. Biomaterials. 27(11):2358-2369. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2005.10.041