Epigenetik
Epigenetische Mechanismen
Die Epigenetik hat sich zu einem zentralen Forschungsschwerpunkt für Wissenschaftler entwickelt, die sich mit Krebs, neurodegenerativen Erkrankungen und Suchtforschung befassen. Epigenetische Mechanismen beinhalten die vorübergehende Aktivierung oder Unterdrückung der Genexpression. Interessanterweise können diese Veränderungen von Generation zu Generation weitergegeben werden, obwohl sie die DNA-Sequenz nicht dauerhaft verändern. Die drei Hauptmechanismen der Epigenetik sind die DNA-Methylierung, die Histonmodifikation und die RNA-Regulierung.
Empfohlene Kategorien
Unsere marktführenden Produkte im Bereich der chemischen Biologie bieten professionelle und einfache Lösungen für die Biokonjugation sowie für die Synthese von Biomolekülen und Peptiden.
ES- und iPS-Zell-zertifizierte Produkte bieten zuverlässige Kulturlösungen für Stammzellenforscher, darunter Medien und Differenzierungshilfsmittel.
DNA-Methylierung
Die DNA-Methylierung ist der bekannteste Mechanismus der Epigenetik. Dabei ist in der Regel ein Methyltransferase-Enzym beteiligt, das die Anlagerung einer Methylgruppe an die fünfte Position des Cytosins (C5) unterstützt. Diese Anlagerung erfolgt hauptsächlich an Cytosin-Phosphat-Guanin-Dinukleotide (CpG). Es kommt jedoch auch zu einer Nicht-CpG-Methylierung. Die Analyse der DNA-Methylierung wird häufig durchgeführt, um die Genexpression besser zu verstehen. Beispiele für diese Art der Analyse sind die Quantifizierung der Methylierung durch Verdauung der DNA mit anschließender Analyse mittels HPLC oder Massenspektrometrie sowie die Umwandlung mit Natriumbisulfat, gefolgt von PCR-Sequenzierung und -Analyse.
Histonmodifikation
Die Histonmodifikation ist ein weiterer klassischer epigenetischer Mechanismus. Sie umfasst verschiedene Arten der Veränderung von Histonen durch Acetylierung, Methylierung, Phosphorylierung und andere Mechanismen, die die Genexpression beeinflussen. Histone sind Proteine, die zusammen mit der DNA die Nukleosomen bilden. Bündel von Nukleosomen bilden das Chromatin, aus dem die Chromosomen bestehen. Im Allgemeinen finden Histonmodifikationen an den N-terminalen Schwänzen der Histone statt, die einen hohen Anteil an den Aminosäuren Lysin oder Arginin aufweisen. Eine Möglichkeit, diese epigenetische Regulation zu untersuchen, ist der Einsatz von Chromatin-Immunpräzipitations-Assays (ChIP).
RNA-Regulation
Über die RNA-Regulierung ist weniger bekannt als über die anderen epigenetischen Mechanismen. Es wird angenommen, dass die RNA-Signalübertragung durch die Regulierung der Chromatinstruktur eine Rolle in der Epigenetik spielt. Forscher untersuchen, wie mRNA und insbesondere nicht-kodierende RNA, wie beispielsweise lange nicht-kodierende RNA und Mikro-RNA, die Genexpression regulieren. Darüber hinaus können ChIRP- (Chromatin Isolation by RNA Purification) oder RIP-Assays (RNA Immunoprecipitation) eingesetzt werden, um den Zusammenhang zwischen Chromatin und RNA sowie die Rolle der RNA in der Epigenetik zu verstehen.
Nutzen Sie unsere Dokumentensuche, um Datenblätter, Zertifikate und technische Unterlagen zu finden.
Verwandte Artikel
- Review the details of DNA methylation, a common modification in both eukaryotic and prokaryotic organisms. Typically, methylation is characterized by the addition of a methyl group (–CH3) to the cytosine C5.
- p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
- The Imprint DNA Modification Kit provides the reagents needed for bisulfite conversion and post-modification clean-up of DNA samples in less than 2 hours.
- Epigenetics is a term coined to describe changes that are not mutation based but can still be passed on from generation to generation. Genes that are activated or repressed without any change in DNA sequence are epigenetically controlled. Epigenetic modifications are stable, but potentially reversible alterations in gene expression that occur without permanent changes in DNA sequence.
- Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
- Alle anzeigen (13)
Zugehörige Protokolle
- Die quantitative Echtzeit-PCR für Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP-qPCR) wird häufig in Studien eingesetzt, die sich auf spezifische Gene und potenzielle regulatorische Regionen unter verschiedenen Versuchsbedingungen und bei der Datenanalyse konzentrieren. qPCR ermöglicht die DNA-Analyse in Echtzeit durch die Analyse von Fluoreszenzsignalintensitäten, die proportional zur Amplikonmenge sind.
- The DIG Gel Shift Kit uses recombinant terminal transferase and digoxigenin (DIG)-11- dideoxyuridine triphosphate (ddUTP), which makes the labeling reaction flexible.
- The Imprint® Methylated DNA Quantification Kit provides a high-throughput, non-radioactive means of measuring global DNA methylation shifts.
- Chromatin Isolation by RNA purification (ChIRP) protocol for isolating RNA-bound genome regions.
- The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format
- Alle anzeigen (6)
Weitere Artikel und Protokolle finden
Wie können wir Ihnen helfen?
Bei Fragen reichen Sie bitte eine Supportanfrage ein
oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice:
E-Mail an custserv@sial.com
oder telefonisch unter +1 (800) 244-1173
Zusätzliche Unterstützung
- Chromatogramm-Suche
Nutzen Sie die Chromatogramm-Suche, um unbekannte Verbindungen in Ihrer Probe zu identifizieren.
- Rechner & Apps
Web Toolbox – Forschungswerkzeuge und -ressourcen für die analytische Chemie, die Biowissenschaften, die chemische Synthese und die Materialwissenschaften.
- Kundendienstanfrage
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- Häufig gestellte Fragen
In unseren häufig gestellten Fragen finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen.